Search Thermo Fisher Scientific
El sistema UHPLC Vanquish Horizon Thermo Scientific proporciona unos niveles de rendimiento y producción inigualables para aplicaciones que requieren UHPLC de alta gama y es ideal para laboratorios de investigación y desarrollo. Con una vía de flujo totalmente biocompatible y volumen de retraso de gradiente ultrabajo, ofrece una excelente calidad de separación y tiempos de retención insuperables y precisión de área de pico, excelente sensibilidad del detector y reducción del ruido de la línea de base para los flujos de trabajo LC y LC-MS más exigentes. Al igual que el resto de los productos de nuestra gama de productos Vanquish, los sistemas de UHPLC Vanquish Horizon ofrecen hardware preciso, detectores de alta sensibilidad y simplicidad de funcionamiento.
La bomba binaria Vanquish H ofrece un rendimiento de flujo para UHPLC líder en la industria gracias a las tecnologías SmartFlow, SmartStroke y Adaptive Thermal Effect Compensation (ATEC) a presiones de funcionamiento máximas de hasta 1500 bares (22 000 psi).
El rendimiento sin rival en la industria da como resultado una mayor estabilidad del tiempo de retención, resolución cromatográfica y selectividad. Esto permite el uso de flujos de trabajo LC-MS con gradientes ultrarrápidas y genera datos de la más alta calidad en cuanto a su precisión, exactitud y reproducibilidad.
El muestreador dividido Vanquish HT ofrece una excelente velocidad y precisión de inyección gracias a la tecnología SmartInject. Con una capacidad predeterminada de vial de 216 muestras, que se puede ampliar a 8832 muestras con la extensión de muestreador Vanquish Charger.
El detector de matriz de diodo HL Vanquish incorpora tecnología Lightpipe, que ofrece una larga trayectoria de la luz y baja dispersión para detecciones rápidas y sensibles. Ofrecemos opciones de detección adicionales, incluida la detección casi universal de aerosol cargado, detección de fluorescencia y detección de espectrometría de masas.
La vía de fluidos de los sistemas de UHPLC Vanquish Horizon es completamente biocompatible y está equipada con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que admiten conexiones de volumen muerto casi cero, permiten picos más pronunciados y cuya configuración no precisa herramientas.
El sistema UHPLC Vanquish Horizon se integra perfectamente con el sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos. Ofrecemos paquetes de Standard Instrument Integration (SII) para conectar los sistemas HPLC Thermo Scientific a otros programas de software CDS y MS.
En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de las especificaciones de los sistemas UHPLC Vanquish Horizon con configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones podrían variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en Especificaciones de los componentes, a continuación.
Categoría | Sistema de UHPLC Vanquish Horizon |
Presión del sistema, máxima | 1500 bar |
Intervalo de flujo | 0-5 mL/min |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (35 µL) |
Biocompatible | Sí |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | No |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, con dispositivo de medición |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-25 µL Opcional: 0,01-100 µL |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 ml) | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel |
Extensión del muestreador disponible | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 a 120 °C Aire constante y forzado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí |
Opciones de detector | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Espectrómetro de masas |
Los sistemas de UHPLC Vanquish Horizon estándar constan de los siguientes componentes. Consulte a su representante de ventas local para analizar las necesidades de su aplicación. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
UHPLC Vanquish Horizon | |
Bomba
|
Bomba binaria Vanquish H |
Muestreador automático
|
Muestreador dividido Vanquish HT |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
|
Cargador Vanquish (opcional) |
Compartimento de la columna
|
Compartimento de la columna H de Vanquish |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
|
Kits de accesorios para UHPLC Viper |
Detectores
|
Visite nuestra página de detectores de HPLC y UHPLC |
Componentes opcionales: Colector de fracciones | Visite nuestra página Vanquish Fraction Collector FT |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.