Search Thermo Fisher Scientific
Acelere y automatice el desarrollo de métodos con los sistemas de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish de Thermo Scientific. Estos sistemas pueden optimizar las condiciones de separación mediante la prueba de diferentes combinaciones de tampones en hasta seis columnas de HPLC. Los sistemas de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish utilizan el sistema de datos de cromatografía (CDS) Thermo Scientific Chromeleon, que incluye flujos de trabajo electrónicos descargables para simplificar la exploración automatizada de columnas y tampones al tiempo que permite el almacenamiento de datos central y seguro. Consiga un desarrollo de métodos totalmente automatizado con la integración perfecta de los paquetes de software ChromSwordAuto Chromeleon Connect y ChromSword™ AutoRobust Chromeleon Connect o S-Matrix™ Fusion QbD™ en Chromeleon CDS.
Opción automatizada de detección de columnas y diluyentes
Detecte hasta 13 diluyentes equipando su sistema de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish con una válvula de selección de disolventes para una detección automatizada y exhaustiva. El kit de exploración con método Thermo Scientific Viper contiene todos los tubos y conexiones de volumen muerto cercano a cero para detectar cuatro columnas automáticamente sin necesidad de interacción con el usuario.
Técnicas de detección universales y sensibles
Detecte todos los analitos no volátiles o semivolátiles mediante un detector de aerosol cargado Thermo Scientific casi universal. Además, gane más confianza en la identificación mediante los detectores de masas de cuadrupolo único Thermo Scientific ISQ EC y EM para la identificación de picos y la creación de perfiles de impurezas.
Desarrollo automatizado de métodos asistidos por software
Automatice, simplifique y acelere el desarrollo de métodos. Los sistemas de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish están controlados por CDS Chromeleon y son compatibles con los principales paquetes de software de desarrollo de métodos, como el software ChromSwordAuto Chromeleon Connect o Fusion QbD.
Almacenamiento seguro de datos
El espacio de datos Chromeleon garantiza un almacenamiento seguro de los datos y una accesibilidad para los usuarios de la infraestructura CDS. Con los sistemas de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish, se realiza una copia de seguridad de todos los datos generados en el espacio de datos del CDS Chromeleon, lo que facilita el intercambio de datos en toda la organización.
Optimizado para moléculas pequeñas y grandes
Cuando se fabrican con componentes de UHPLC Vanquish Flex y Vanquish Horizon, estos sistemas son biocompatibles, lo que permite un rendimiento sólido, incluso con gradientes de sal altas, al tiempo que reduce las interacciones no deseadas entre el analito y los componentes del sistema. ChromSwordAuto Chromeleon Connect incluye algoritmos específicos que permiten hacer separaciones más eficientes de biomoléculas grandes.
Validación de métodos
Automatice el diseño y la ejecución de pruebas de resistencia utilizando ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect y acelere la validación de métodos mediante los flujos de trabajo que encontrará en las plantillas del paquete de ampliación de Chromeleon 7 para la validación conforme a la ICH.
La tabla siguiente proporciona una descripción general de las especificaciones de los sistemas de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish para una configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones pueden variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en las Especificaciones de componente, a continuación.
Categoría | Sistemas de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish |
Presión del sistema, máxima | 700, 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración del sistema |
Intervalo de flujo | 0-5, 0-8 o 0-10 ml/min, dependiendo de las bombas seleccionadas |
Opciones de bomba (volumen de retardo predeterminado) | Binaria (35, 200 o 400 µl) Cuaternaria (679 µl) Dual (679 µl) Isocrática El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | Sí, depende de la configuración del sistema |
Intervalo de pH | 2-12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/l o 1-13 (concentración de cloruro de hasta 0,1 mol/l), depende de la configuración del sistema |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, depende de la configuración del sistema |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-25 o 0,01-100 µl (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) Opcional: Hasta 0,01-100 o 0,01-1000 µl (Vanquish Core) Depende del muestreador seleccionado |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C Depende del muestreador seleccionado |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 ml) | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles |
Extensión del muestreador disponible | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 °C a 120 °C, depende del compartimiento de columna seleccionado Aire constante y forzado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí Depende del compartimiento de columna seleccionado |
Opciones de detector | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas de HPLC y UHPLC con desarrollo del método Vanquish tienen los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
| Sistema de UHPLC con desarrollo del método Vanquish Horizon | Sistema de UHPLC con desarrollo del método Vanquish Flex | Sistema de HPLC con desarrollo del método Vanquish Core |
Bomba | |||
Muestreador automático | Muestreador dividido Vanquish CT o | ||
Capacidad ampliada de muestras (opcional) | Cargador Vanquish | ||
Compartimento de la columna | Hasta 3 compartimentos de columna Vanquish H o | ||
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero: capacidades de exploración de métodos | Kits de soluciones de exploración de métodos automatizada Viper para sistemas Vanquish (6036.2807) + 2 válvulas de 6 posiciones y 7 puertos (6036.1570) | Kits de soluciones de exploración de métodos automatizada Viper para sistemas Vanquish (6036.2807) + 2 válvulas de 6 posiciones y 7 puertos (6230.1530) | |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero: capacidades de exploración de disolventes | Kit de ampliación para exploración de métodos automatizados (6036.0100) | ||
Detectores |
ChromSword es una marca comercial de VWR International BVBA. S-Matrix y Fusion QbD son marcas comerciales de S-Matrix Corporation.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.