Search Thermo Fisher Scientific
Asegúrese de que el análisis de muestras complejas se realice con los sistemas HPLC y UHPLC con SPE Vanquish Online Thermo Scientific. Estos sistemas realizan la preconcentración de analitos y la limpieza de muestras con un flujo de trabajo automatizado y repetible, al tiempo que ahorran disolvente y tiempo en comparación con los pasos de preparación de muestras en los sistemas fuera de línea. El sistema se configura mediante módulos de HPLC Vanquish Core, Vanquish Flex u Horizon, lo que mantiene todo el rendimiento, eficacia y facilidad de uso de la plataforma LC Vanquish.
La extracción en fase sólida en línea (SPE) automatizada proporciona máximos niveles de repetibilidad y eficacia al analizar muestras complicadas, al capturar y enriquecer el analito con el fin de eliminar matrices de muestra no deseadas, como sales y otros contaminantes, antes de su carga en la columna analítica.
La modularidad de los sistemas de LC Vanquish facilita el diseño de un sistema que satisfaga mejor los requisitos de su aplicación , con flexibilidad para actualizaciones posteriores de un instrumento de HPLC estándar a una configuración más avanzada para análisis más complejos.
El flujo de trabajo automatizado, con pasos predefinidos de separación y elución en el método de instrumento, permiten el análisis sin supervisión de la muestra y, al mismo tiempo, reducen los errores humanos, lo que ahorra tiempo y disolvente en comparación con los métodos fuera de línea.
Los sistemas de HPLC y UHPLC con SPE Vanquish Online están equipados con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que permiten conexiones de volumen muerto casi cero, picos más pronunciados y configuración sin herramientas.
Los sistemas HPLC y UHPLC Vanquish se integran perfectamente con nuestro software del sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer excelentes herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos.
El sistema SPE en línea permite automatizar la limpieza de muestras para eliminar la matriz de muestras mediante una columna de solapamiento bidireccional antes de eluir para su separación en la columna analítica.
El esquema de flujo ilustra cómo la válvula de seis puertos se utiliza para intercambiar la columna de separación a efectos de carga y elución de muestras.
La siguiente tabla proporciona una descripción general de las especificaciones del sistema HPLC y UHPLC con SPE Vanquish Online para configuraciones estándar. No se indican todas las especificaciones. Las especificaciones pueden variar según los componentes específicos del sistema seleccionados. Consulte la sección Especificaciones de los componentes para obtener más información.
Categoría | Sistemas de HPLC y UHPLC con SPE Vanquish Online |
Presión del sistema, máxima | 700, 1000 o 1500 bar, depende de la configuración de sistema |
Intervalo de flujo | 0-5, 0-8 o 0-10 ml/min, depende de las bombas seleccionadas |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (35, 200 o 400 µl) Doble (679 µl) El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | Sí, depende de la configuración del sistema |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, depende de la configuración del sistema |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: Hasta 0.01-25 o 0.01-100 µL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 a 40 °C. Depende de la configuración del sistema |
Capacidad de muestras (estándar) | 4 gradillas de 54 viales (≤ 1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 °C a 120 °C, depende del compartimiento de columna seleccionado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí Depende del compartimiento de columna seleccionado |
Opciones de detector | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas de HPLC y UHPLC SPE en línea Vanquish 89 están compuestos por los siguientes componentes. Descargue el hoja de especificaciones asociadas para obtener más detalles en cada componente.