Search Thermo Fisher Scientific
Logre un análisis exhaustivo para mayor confianza en la pureza de pico y perfectamente identificados con el sistema de 2D-LC basado en separación Heart-Cut Vanquish Thermo Scientific. Este sistema LC bidimensional (LC-LC) permite recoger una fracción única de la separación de primera dimensión en una columna de separación a efectos de concentración previa o compatibilidad de fase móvil para transferir la fracción para una separación de segunda dimensión o compatibilidad entre la detección UV y MS. La 2D-LC en modo Heart-cut permite revelar impurezas ocultas que coeluyen con los analitos de interés mediante la aplicación de dos columnas con características químicas complementarias para obtener mayor capacidad de separación. El sistema se configura mediante módulos de los sistemas de UHPLC Vanquish Flex u Horizon, lo que proporciona rendimiento, eficacia y facilidad de uso de la plataforma LC Vanquish.
Obtenga una o varias fracciones de la separación de primera dimensión en un bucle de muestra y transfiera la fracción o fracciones de corte a una columna de segunda dimensión con características químicas complementarias en un flujo de trabajo automatizado para una mayor confianza en la pureza de pico.
La columna de separación permite enriquecer analitos poco abundantes y eliminar los disolventes que provocan los problemas de dilución o las perturbaciones del diluyente mediante la captura y concentración previa de los analitos de interés con el fin de aumentar la sensibilidad.
El eluyente de segunda dimensión proporciona el flujo necesario para la modulación de disolventes, como la reducción de la concentración del diluyente o el intercambio de soluciones tampón de la fracción de primera dimensión. Este proceso puede solucionar la incompatibilidad de disolventes con los métodos UV y MS o la incompatibilidad de fase móvil entre los reactivos químicos de diferentes columnas para admitir múltiples combinaciones de métodos 1D y 2D.
Los flujos de trabajo automatizados, con pasos predefinidos de separación y elución, permiten el análisis sin supervisión de la muestra y, al mismo tiempo, reducen los errores humanos, lo que ahorra tiempo y espacio en la mesa de trabajo en comparación con los métodos fuera de línea.
La modularidad de los sistemas de LC Vanquish facilita el diseño de un sistema que satisfaga mejor los requisitos de su aplicación , con flexibilidad para actualizaciones posteriores de un instrumento de HPLC estándar a una configuración de 2D-LC más avanzada para análisis más complejos.
Los sistemas 2D-LC basados en separación Heart-Cut Vanquish están equipados con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que permiten conexiones de volumen muerto casi cero, picos más pronunciados y configuración sin herramientas.
Nuestro sistema 2D-LC basado en separación heart-cut permite automatizar y cortar una fracción del eluyente7}de la columna de primera dimensión (1D) en una columna de separación. Esto permite concentrar previamente analitos de baja abundancia y solucionar problemas de incompatibilidad de disolventes antes de que la fracción se eluya en una columna de segunda dimensión (2D) para resolver picos difíciles o que coeluyen
En el esquema de flujo se ilustra cómo las dos válvulas de seis puertos en combinación con la bomba 2D y la pieza en T se utilizan para reducir la concentración del disolvente y cargar la fracción de corte 1D en la columna de separación , preconcentrado la muestra antes de cargarla en la columna de segunda dimensión (2D).
Esquema de flujo de los diferentes pasos de la separación heart-cut en la columna de separación con la modulación de disolvente subsiguiente (vía de fluidos verde), lavado y análisis en la columna 2D.
En la siguiente tabla se ofrece una descripción general de las especificaciones del sistema 2D-LC basado en separación Heart-Cut Vanquish para configuraciones estándar. No se indican todas las especificaciones. Las especificaciones pueden variar según los componentes específicos del sistema seleccionados. Consulte la sección Especificaciones de los componentes para obtener información más detallada.
Categoría | Sistema 2D-LCV basado en separación Heart-Cut Vanquish |
Presión del sistema, máxima | 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración del sistema |
Intervalo de flujo | 0–5 o 0–8 ml/min, dependiendo de las bombas seleccionadas |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (35, 200 µl) El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | Sí |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, con dispositivo de medición |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | 0,01-25 µl estándar Opcional: 0,01-100 µL |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 ml) | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada uno, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 °C a 120 °C |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí |
Detectores compatibles | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas estándar Trap Heart-Cut 2D-LC están 144 compuestos por los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
Sistema 2D-LC basado en separación Heart-Cut Vanquish Horizon | Sistema 2D-LC basado en separación Heart-Cut Vanquish Flex | |
Bomba
| 2 Bomba binaria Vanquish H
Nota: Se recomienda una bomba binaria como bomba ²D | 2 Bomba binaria Vanquish F Nota: Se recomienda una bomba binaria como bomba ²D |
Muestreador automático
| Muestreador dividido Vanquish HT | Muestreador dividido Vanquish FT |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| Cargador Vanquish (opcional) | |
Compartimento de la columna
| Compartimento de columna H Vanquish | |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
| Kits de accesorios para UHPLC Viper | |
Detectores
| Visite nuestra página de detectores de HPLC y UHPLC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.