Search Thermo Fisher Scientific
Análisis elemental rápido y fiable: en el laboratorio y sobre el terreno
Ofrecemos una amplia gama de instrumentos de fluorescencia de rayos X (XRF) diseñados para satisfacer las necesidades de cada sector. Nuestra sólida familia de espectrómetros de XRF Thermo Scientific ARL proporciona mediciones de análisis elementales rápidas y repetibles con poca o ninguna preparación de muestras. El espectrómetro de EDXRF Thermo Scientific ARL QUANT'X es un instrumento de sobremesa que permite a los usuarios obtener datos de composición en prácticamente cualquier muestra en minutos. Mientras tanto, nuestra línea de espectrómetros de WDXRF ARL puede funcionar en modo simultáneo y/o secuencial, al tiempo que proporciona la extraordinaria sensibilidad y alta resolución necesarias para las aplicaciones más exigentes.
Nuestros instrumentos de WDXRF se pueden automatizar para trabajar sin intervención del operador y tienen integrado un software que proporciona análisis de muestras rápidos y de alta calidad. También ofrecemos analizadores XRF portátiles para aplicaciones que requieren la obtención de información inmediata, como la identificación de materiales sobre el terreno o en la planta de fabricación.
La XRF es una solución de rutina para el análisis químico de metales, minerales y otros materiales; los espectrómetros de XRF ARL están a la altura del desafío, ya que proporcionan análisis elementales cualitativos y cuantitativos de la mayoría de los elementos de la tabla periódica a niveles de concentración desde subpartes por millón (ppm) hasta 100 %. Esta técnica fácil de usar y no destructiva requiere poca o ninguna preparación de muestras y esto la convierte en el método preferido para el control de procesos en los laboratorios industriales y académicos de la actualidad.
Gracias al análisis de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía (EDXRF), el espectro de energía de fluorescencia de rayos X de grupos enteros de elementos se procesa simultáneamente mediante un detector de dispersión de energía. La EDXRF puede utilizarse para el análisis elemental cualitativo y cuantitativo. Nuestros espectrómetros de EDXRF se suministran en formatos portátiles y compactos de laboratorio y pueden alojar muestras de casi cualquier forma y tamaño.
Gracias al análisis de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva (WDXRF), la señal de fluorescencia de rayos X de una muestra se separa en longitudes de onda individuales mediante cristales y una serie de componentes ópticos. Nuestros espectrómetros de WDXRF pueden funcionar en modo simultáneo, utilizando una serie de canales fijos o en modo secuencial, con un goniómetro que mide las señales de diferentes longitudes de onda. Los solapamientos espectrales y el fondo se reducen en la WDXRF al mínimo, lo que facilita el análisis de muestras complejas y mejora los límites de detección.
Espectrómetro de WDXRF ARL OPTIM'X | Espectrómetro de WDXRF ARL PERFORM’X | Espectrómetro de WDXRF ARL 9900 |
Cumpla los requisitos de análisis de materiales más exigentes con la caracterización cualitativa y cuantitativa de todos los tipos de muestras desconocidas conductoras y no conductoras.
El espectrómetro de WDXRF Thermo Scientific ARL OPTIM'X le ofrece todas las ventajas de la WDXRF, uno de los métodos más versátiles para el análisis elemental de sólidos y líquidos. El sistema está disponible con cuatro paquetes preconfigurados especialmente adecuados para el análisis en los sectores del petróleo, el cemento y la escoria de metalurgia, o bien para cubrir las necesidades propias de laboratorios analíticos multifuncionales.
|
El espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X Thermo Scientific ARL PERFORM'X diseñado para la caracterización avanzada de materiales integra análisis elementales estándar, análisis de micropuntos y asignación de mapas para crear una solución que evalúa elementos, desde el berilio al americio en prácticamente cualquier muestra sólida o líquida.
Su rendimiento y versatilidad se pueden aprovechar en una gran variedad de sectores, como en metalurgia, petróleo, polímeros, minería, vidrio, cemento y refractarios, así como en laboratorios de geoquímica, ciencia de materiales, investigación ambiental y medicina legal.
| Ahorre dinero y logre un alto nivel de control de calidad en sus procesos industriales con capacidades completas simultáneas y secuenciales integradas en un solo instrumento.
La serie de XRF secuencial o simultánea Thermo Scientific ARL 9900 puede equiparse con el innovador goniómetro SmartGonio para configuraciones sencillas o con el goniómetro universal. En análisis más avanzados y flexibles, con hasta 24 canales fijos de monocromadores se garantiza un análisis rápido y simultáneo para satisfacer la demanda de alta precisión en diversos sectores, como los de acero, cobre, aluminio, cemento y minería.
|
Analizador de cemento total ARL 9900 | Analizador DRI ARL 9900 | Analizador de flujo en pote ARL 9900 |
El analizador de cemento total Thermo Scientific ARL 9900 combina las tecnologías de fluorescencia de rayos X (XRF) y de difracción por rayos X (XRD) para conseguir una caracterización mejor y más completa de cualquier muestra cristalina.
Se pueden controlar varios compuestos, como el cuarzo en la harina cruda, la pasta caliente, la cal libre en clínker, las fases de clínker y la caliza añadida en el cemento (p. ej., escoria granulada de horno alto [GBFS] o puzolana) o incluso el contenido de clínker en el cemento. El análisis de fases de clínker garantiza una calidad uniforme de clínker, que es la clave de un hormigón de alto rendimiento.
| Diseñado para brindar un excelente control de procesos en el proceso directo de producción de hierro reducido con análisis químicos y de fase en una sola operación.
El analizador de hierro de reducción directa (DRI) Thermo Scientific ARL 9900 combina las tecnologías de fluorescencia de rayos X (XRF) y de difracción por rayos X (XRD) para conseguir una caracterización mejor y más completa de cualquier muestra cristalina.
En los procesos de hierro de reducción directa/hierro briqueteado en caliente (DRI/HBI) se pueden controlar varios compuestos como los óxidos de hierro y, en particular, el nivel de FeO, la cementita, el hierro total y el grado de metalización. Esto garantiza la calidad uniforme del DRI, que es la clave en un proceso de alto rendimiento.
| Permite un excelente control de procesos en el proceso de electrólisis de aluminio con análisis químicos y de fase en una sencilla operación.
El analizador de flujo en pote Thermo Scientific ARL 9900 combina las tecnologías de fluorescencia de rayos X (XRF) y de difracción por rayos X (XRD) para conseguir una caracterización mejor y más completa de cualquier muestra cristalina.
Durante el proceso de electrólisis de aluminio se pueden controlar varios compuestos como la fluorita (CaF2), la chiolita (exceso de AlF3), la criolita y el corindón (α-Al2O3), el Ca total y el Mg total, si es necesario. Esto garantiza condiciones de electrólisis uniformes, que son la clave en un proceso de alto rendimiento.
|
La serie de sistemas de manipulación de muestras (SMS) Thermo Scientific se ha diseñado para ayudar a los sectores a lograr más en menos tiempo mediante el aumento de las velocidades de los análisis, la mejora de la precisión y la repetibilidad de las mediciones, así como la reducción de la formación y el tiempo de inactividad debido a la rotación. Estos productos de automatización abarcan desde sistemas de nivel básico hasta espectrómetros avanzados de XRF con funciones altamente personalizables.
Automatización robótica para OES y XRF ARL SMS-2300 | Automatización para OES o XRF individuales o dobles ARL SMS-3300 | Automatización para OES o XRF doble ARL SMS-3500 | Automatización ARL para el sector del cemento |
Cumpla las estrictas especificaciones del acero al tiempo que aumenta la eficacia y reduce los costes de producción.
La automatización robótica para OES o XRF Thermo Scientific ARL SMS-2300 constituye una solución automatizada de control de calidad diseñada para optimizar las operaciones de producción de acero.
Con el sistema ARL SMS-2300 de alto rendimiento, se preparan y analizan incluso las muestras más complejas bajo condiciones reproducibles sin necesidad de que intervenga un operador, de forma que se eliminan los factores subjetivos y las variables de tipo humano. El resultado es una mayor producción, resultados más fiables y costes reducidos.
| Impulsa la eficacia del laboratorio en el control de procesos en los sectores de la metalurgia, la minería y el cemento con la automatización para OES o XRF individuales o dobles Thermo Scientific ARL SMS-3300, una completa solución de automatización del flujo de trabajo para el laboratorio.
La automatización de varios espectrómetros o un espectrómetro individual y equipos de preparación con el sistema ARL SMS-3300 ofrece un menor coste en el análisis de muestras, una mayor capacidad de procesamiento de muestras, una mejor reproducibilidad y resultados de mayor calidad para los usuarios que requieran soluciones de automatización más completas e integradas en los sectores de la metalurgia, la minería y el cemento.
|
Impulsa la eficacia del laboratorio en el control de procesos en los sectores de la metalurgia y la minería con la automatización para OES o XRF doble Thermo Scientific ARL SMS-3500, una completa solución de automatización del flujo de trabajo para el laboratorio.
Los laboratorios de los principales productores de metales normalmente ejecutan dos líneas de espectrometría totalmente duplicadas y separadas para garantizar rápidos tiempos de respuesta cuando deben procesarse varias muestras urgentes al mismo tiempo.
El sistema ARL SMS-3500 es una alternativa asequible. La automatización de varios espectrómetros y equipos de preparación con el sistema ARL SMS-3500 ofrece un menor coste en el análisis de muestras, una mayor capacidad de procesamiento de muestras, una mejor reproducibilidad y resultados de mayor calidad para los usuarios que requieran soluciones de automatización más completas e integradas en los sectores de la metalurgia y la minería.
| Controle la producción de clínker y cemento con eficacia al tiempo que se reducen los costes.
Tanto el espectrómetro secuencial de WDXRF Thermo Scientific ARL PERFORM'X como el analizador de cemento total Thermo Scientific ARL 9900 pueden automatizarse para lograr un funcionamiento sin supervisión las 24 horas del día y los 7 días de la semana, lo que permite obtener resultados de análisis de alta calidad y ahorrar tiempo.
La harina cruda, el clínker y el cemento se muelen y se prensan automáticamente y se analizan en condiciones reproducibles sin necesidad de que intervenga un operador, y, por ello, se eliminan las variables humanas y los factores subjetivos. El resultado es una mayor producción, resultados más fiables y costes reducidos.
|
Producto | Beneficios | Ventajas | Limitaciones |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Nuestro moderno software para espectrómetros de XRF le permite realizar todos sus trabajos de análisis de forma fácil y rápida. El flexible y potente software analítico de fluorescencia de rayos X Thermo Scientific OXSAS lleva a cabo un análisis de muestras rápido y de alta calidad mediante operaciones basadas en plantillas. El software Thermo Scientific UniQuant para análisis de XRF sin estándares proporciona análisis semicuantitativos a cuantitativos de muestras desconocidas mediante una potente metodología basada en parámetros fundamentales y algoritmos patentados para el procesamiento de datos de XRF.
Los analizadores XRF portátiles Thermo Scientific están diseñados para ayudar a los investigadores a obtener resultados de calidad de laboratorio prácticamente en cualquier lugar. Estos analizadores, que incluyen una pantalla nítida, electrónica avanzada y rendimiento sólido, mejoran la garantía de calidad, ya sea mediante la verificación de metales y aleaciones durante el proceso de fabricación, la identificación de metales pesados en suelos contaminados o la detección de sustancias peligrosas en productos de consumo.