Tecnologías de espectroscopía, reología y extrusión para el desarrollo y las pruebas alimentarias
Tecnología moderna en la producción de alimentos
Optimice el desarrollo de productos alimentarios y gane la confianza del consumidor
Los instrumentos Thermo Scientific para el desarrollo de alimentos se han diseñado para minimizar los errores humanos, facilitar una trazabilidad clara, permitir la uniformidad entre lotes y confirmar que los productos cumplen las normativas sobre alimentos y bebidas. Puede confiar en nuestra experiencia para garantizar que se cumplan continuamente las expectativas sensoriales y de seguridad de sus consumidores.
Estrategia de desarrollo de productos alimentarios
La gestión de los atributos mecánicos y sensoriales de los productos alimentarios y los análogos es una parte esencial de la producción de alimentos. La extrusión de ingredientes alimentarios en la forma y el tamaño de los alimentos preferidos del consumidor ofrece una técnica de producción continua y rentable, mientras que la reología ofrece la capacidad de evaluar las propiedades mecánicas para garantizar que las características de los alimentos se adapten al compromiso de su marca. La combinación de estas tecnologías ayuda a garantizar un control preciso de los procesos y una calidad uniforme del producto.
Extrusión de alimentos con extrusoras de doble husillo
Los procesos de extrusión son comunes en el desarrollo y la producción de productos alimentarios y desempeñan un papel de apoyo crucial en la producción de nuevos alimentos funcionales. Mediante parámetros de procesamiento que se han seleccionado cuidadosamente, determinan y mejoran las propiedades alimentarias de la textura y la forma y pueden influir en el sabor o el color.
La extrusión de alimentos es un método consolidado y versátil para producir:
  • Análogos de la carne
  • Pastas, cereales, aperitivos
  • Condimentos
  • Aditivos nutricionales
  • Productos de alimentación animal
Extrusora de doble husillo Thermo Scientific Process 11
Durante el desarrollo de nuevos productos y la optimización de procesos, los ingenieros de alimentos necesitan sistemas altamente flexibles para manejar volúmenes de procesamiento pequeños que van desde unos gramos hasta varios kilogramos por hora. También deben ser fáciles de limpiar, con un manejo intuitivo y capaces de imitar una línea de procesamiento completa. La extrusora de doble husillo Thermo Scientific Process 11 facilita un flujo de trabajo de I + D optimizado y versátil para conseguir un medio de producción rentable y continuo con un control preciso y mantener la alta calidad del producto.
Extrusora de doble husillo Thermo Scientific Process 16
Un sistema de extrusión altamente modular y flexible con una amplia gama de opciones y accesorios para satisfacer sus necesidades de desarrollo de alimentos, desarrollo de procesos y producción de lotes pequeños. Con una amplia gama de opciones de alimentación para adaptarse a diferentes tipos de materiales, una carcasa monobloque de acero inoxidable para facilitar la limpieza y una HMI claramente estructurada para obtener un control preciso de los parámetros, la extrusora Thermo Scientific Process 16 permite realizar numerosos ensayos de forma eficaz y rentable, conservando al mismo tiempo un valioso espacio de laboratorio.
Propiedades reológicas de los alimentos
Las propiedades reológicas y de textura desempeñan un papel importante durante todo el ciclo de vida de formulaciones líquidas y sólidas de alimentos. Los reómetros pueden medir las propiedades reológicas, como la viscosidad, la elasticidad y el estrés de rendimiento. Debido al amplio abanico de estructuras, texturas y comportamientos que existen en los materiales alimentarios, es necesaria una variada gama de métodos reológicos para llevar a cabo la caracterización en las etapas de formulación, fabricación, vida útil y consumo. Los reómetros contienen una serie de accesorios que ayudan a científicos y técnicos en sus investigaciones.
Reómetros Thermo Scientific HAAKE
Los reómetros Thermo Scientific HAAKE proporcionan información sobre la forma de fluir o de deformarse de los alimentos con los que trabaja en diferentes condiciones durante el ciclo de vida de su producto; cuando se bombean a través de su flujo de proceso o cuando los consumidores los están vertiendo, masticando, almacenando o evaluando de cualquier otro modo si su producto alimentario o su bebida cumplen con las expectativas sensoriales previstas.
Entre las mediciones reológicas alimentarias figuran:
  • Investigaciones reológicas exhaustivas para la I + D de nuevas formulaciones
  • Mediciones de la curva de flujo o punto de rendimiento en el laboratorio de control de calidad
  • Mediciones simples de viscosidad de un solo punto para una rápida liberación de lotes en producción
Espectroscopía UV-Vis en análisis de alimentos
Los espectrofotómetros UV-Visible ofrecen un análisis rápido, económico y fácil de usar para verificar si la calidad del producto se encuentra dentro de las especificaciones para bebidas como la cerveza, el vino, los zumos, las bebidas energéticas y los refrescos, el agua y otros líquidos, incluso viscosos y gruesos, como la miel, o aceitosos, como el aceite de palma.
Por ejemplo, un sencillo análisis UV-Vis de su última cerveza artesana puede identificar si su amargura coincide con las expectativas de su IPA más popular. Puede probar la claridad del agua como materia prima o analizar un producto envasado en busca de impurezas o inclusiones. O si se dedica a la producción de vinos, puede evaluar si la intensidad del color es la adecuada para el burdeos intenso. Y si sus refrescos tiene un color azul brillante que facilita la identificación de la marca, puede comprobar que la concentración del colorante, apto para alimentos, se encuentra dentro de las especificaciones. Incluso la miel dulce y pegajosa que produce se puede analizar para evaluar cualquier cambio de color debido a un almacenamiento deficiente, a su adulteración o a la exposición extrema al calor y para verificar si cumple con los estándares normativos de los niveles de HMF permitidos.
Espectrofotómetros UV-Vis Thermo Scientific GENESYS
Diseñados para laboratorios del mundo real donde los equipos resistentes y fáciles de usar son imprescindibles, los espectrofotómetros UV-Vis Thermo Scientific GENESYS le ofrecen una amplia gama de soluciones para análisis rutinarios y mediciones especializadas.
En general, el análisis implica mediciones colorimétricas en el intervalo visible. Con tan solo un pequeño volumen de muestra, obtendrá resultados en segundos para verificar la calidad de los ingredientes, productos intermedios de procesos y productos alimentarios. 
Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Software Thermo Scientific BeerCraft para espectrofotómetros UV-Vis GENESYS
Garantice la uniformidad de cada elaboración única gracias al software Thermo Scientific BeerCraft. Lo hemos diseñado sencillo para que pueda obtener respuestas más rápidas sin necesidad de realizar complejos cálculos. Analice más de veinte atributos de la cerveza con solo pulsar un botón. Dispone de métodos preprogramados para realizar mediciones rápidas y sencillas. Conserve la identidad y el éxito de su marca gracias al software BeerCraft junto con los espectrofotómetros UV-Vis Thermo Scientific GENESYS 50 GENESYS 150.
Software Thermo Scientific VISIONlite 5
El software Thermo Scientific VISIONlite 5 potencia las capacidades de nuestros instrumentos UV-Vis y es capaz de mostrar los resultados analíticos y experimentales con facilidad y elaborar informes sobre ellos. Existen paquetes independientes adicionales disponibles: ColorCalc registra el espectro de transmisión o reflectancia y lleva a cabo los cálculos de color; EnzLab ofrece métodos predefinidos y procedimientos de funcionamiento para kits de pruebas enzimáticas; y Wine Analysis contiene procedimientos analíticos fotométricos, colorimétricos y enzimáticos predefinidos comunes en el análisis de vino y zumo.
Espectroscopía de IR en análisis de alimentos
Garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos y bebidas requiere una vigilancia continua para asegurarse de que todas las superficies de contacto de los alimentos durante la producción sean inertes, no tóxicas y estén escrupulosamente limpias. Aun así, los alimentos pueden recoger pequeñas cantidades de material en el camino. Es esencial identificar los componentes imprevistos para determinar si son contaminantes que hay que eliminar o subproductos aceptables del proceso de producción de alimentos. La espectroscopía de infrarrojos puede proporcionar un análisis rápido durante todo el proceso.
Analizador FT-NIR Thermo Scientific Antaris II
La espectroscopía de infrarrojo cercano (FT-NIR) por transformada de Fourier es un método sencillo, relativamente rápido y reproducible para analizar polvos y líquidos directamente y de forma no destructiva. El analizador FT-NIR Thermo Scientific Antaris II se puede emplear en el desarrollo de métodos, el control de calidad en la línea y la herramienta de control y monitorización en la línea. Contribuye a:
• Evaluar productos cárnicos, aceites comestibles, bebidas, alimentos procesados, azúcares y otros edulcorantes, semillas, productos lácteos y leche en polvo
• Monitorizar el proceso de secado de la leche en polvo
• Informar sobre la información nutricional y el análisis proximal 
• Confirmar la identidad y la uniformidad de los nutracéuticos y los ingredientes alimentarios
Espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet Summit OA
El espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet Summit OA, diseñado específicamente para medir rápidamente muestras viscosas y líquidas, es un instrumento resistente y fácil de usar que proporciona el rendimiento ideal y se adapta a las pruebas de control de calidad y a la identificación de materiales.
Este instrumento contribuye a:
• Permitir la caracterización rápida de muestras de aceite, líquido, jarabe y pasta
• Gestionar los costes, verificar la calidad del aceite y proporcionar una apariencia uniforme del producto en el caso de los fabricantes de aperitivos
• Crear aplicaciones específicas para el cliente con respecto al análisis cualitativo y cuantitativo de los productos alimentarios
Análisis de alimentos por fluorescencia de rayos X
La leche de fórmula para bebés humanos, los alimentos para mascotas y los piensos para animales domésticos contienen una amplia gama de nutrientes necesarios y sirven como fuente de energía diaria primaria en polvo, pienso o en formato húmedo. La leche para lactantes es una mezcla de nutrientes y otros componentes diseñados para imitar la leche materna humana aproximadamente entre uno y tres meses después del parto. La fórmula nutricional se prepara normalmente para la alimentación con biberón o la alimentación en taza con el polvo (mezclado con agua) o líquido (con o sin agua adicional). Puede haber diferencias significativas en el contenido de nutrientes entre los productos comerciales. El análisis por fluorescencia de rayos X de dispersión por longitud de onda (WDXRF) lleva a cabo mediciones cualitativas comparando los valores de las muestras con un conjunto de patrones de calibración. 
Espectrómetro Thermo Scientific ARL OPTIM’X WDXRF
El espectrómetro WDXRF Thermo Scientific ARL OPTIM’X satisface las necesidades de alto rendimiento y elevada productividad de la leche en polvo con suplementos nutricionales: 
  • Capacidad para varios elementos: Mg, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Zn, Cu, Se, Mo, yodo (cuando se requieren Na y Mg, se debe utilizar WDX para obtener el rendimiento necesario)
  • Análisis de minerales
  • Algoritmos cuantitativos avanzados para una precisión óptima
  • Excelente repetibilidad