Microscopia por elétrons
Biologia vegetal com microscopia eletrônica
Microscopia eletrônica para informações fundamentais sobre a biologia celular vegetal e eficiência nas culturas vegetais.
Avanços que podem melhorar nossa compreensão do mundo vivo são propiciados pela pesquisa em processos biológicos fundamentais. Nos campos da biologia vegetal e da ciência agrícola, essas informações podem ajudar a esclarecer não só a função celular, mas também a interação de substâncias químicas desconhecidas ou agentes patogênicos com a planta. Por exemplo, a microscopia eletrônica pode revelar a interação entre uma espécie de vírus/fungo e a cultura, mostrando avanços na prevenção de doenças que resultam em aumento da produtividade de culturas e produtos agrícolas.
Particularmente significativa é a capacidade da microscopia crioeletrônica de observar uma ampla gama de detalhes, desde proteínas (com análise de partícula única) até seu contexto celular (com tomografia) indo até a estrutura geral da planta (análise de grande volume), proporcionando uma compreensão completa das interações e dos mecanismos fundamentais.
Folha de estilo para Guia de técnicas e galeria de mídia
Amostras
Análise de proteínas
A microscopia crioeletrônica fornece uma estrutura proteica 3D com resolução quase atômica. Ela pode determinar informações estruturais para complexos e amostras resistentes à cristalização, bem como o contexto celular vital.
Saiba mais ›
Análise de vírus
A crio-EM permite a visualização estrutural 3D de partículas virais e da interface entre o antígeno e o anticorpo em resoluções quase atômicas. A simetria estrutural inerente de um vírus o torna o alvo perfeito para as análises crio-EM.
Saiba mais ›
Análise de partícula única
A análise de partículas únicas (SPA) é uma técnica de microscopia crioeletrônica que permite a caracterização estrutural em resoluções quase atômicas, desvendando processos biológicos dinâmicos e a estrutura de complexos/conjuntos biomoleculares.
Saiba mais ›
Criotomografia
A tomografia crioeletrônica (crio-ET) fornece tanto informações estruturais sobre proteínas individuais como seus arranjos espaciais dentro da célula. Isso faz dela uma técnica verdadeiramente única e também explica por que o método tem um potencial imenso para a biologia celular. A tomografia crioeletrônica pode preencher a lacuna entre microscopia de luz e técnicas de resolução quase atômica, como a análise de partículas únicas.
Saiba mais ›
Biologia estrutural integrativa
Para entender a função da proteína, é preciso ter informações complexas e estruturais além das proteínas individuais. A biologia estrutural integrativa combina espectrometria de massa e microscopia crioeletrônica na determinação de uma grande estrutura dinâmica complexa.
Saiba mais ›
Análise de grande volume
Uma nova solução de imagens de face de bloco serial (SBFI) que combina microscopia eletrônica de varredura de deconvolução de várias energias (MED-SEM) com seccionamento in situ. As funções de automação e a facilidade de uso fornecem resolução isotrópica para amostras de grande volume.
Saiba mais ›
Análise de partícula única
A análise de partículas únicas (SPA) é uma técnica de microscopia crioeletrônica que permite a caracterização estrutural em resoluções quase atômicas, desvendando processos biológicos dinâmicos e a estrutura de complexos/conjuntos biomoleculares.
Saiba mais ›
Criotomografia
A tomografia crioeletrônica (crio-ET) fornece tanto informações estruturais sobre proteínas individuais como seus arranjos espaciais dentro da célula. Isso faz dela uma técnica verdadeiramente única e também explica por que o método tem um potencial imenso para a biologia celular. A tomografia crioeletrônica pode preencher a lacuna entre microscopia de luz e técnicas de resolução quase atômica, como a análise de partículas únicas.
Saiba mais ›
Biologia estrutural integrativa
Para entender a função da proteína, é preciso ter informações complexas e estruturais além das proteínas individuais. A biologia estrutural integrativa combina espectrometria de massa e microscopia crioeletrônica na determinação de uma grande estrutura dinâmica complexa.
Saiba mais ›
Análise de grande volume
Uma nova solução de imagens de face de bloco serial (SBFI) que combina microscopia eletrônica de varredura de deconvolução de várias energias (MED-SEM) com seccionamento in situ. As funções de automação e a facilidade de uso fornecem resolução isotrópica para amostras de grande volume.
Saiba mais ›
Produtos
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Krios G4 Cryo-TEM
  • Ergonomia melhorada
  • Adapta-se mais facilmente a laboratórios novos e existentes
  • Produtividade e automação maximizadas
  • Excelente qualidade de imagem para reconstrução 3D de alta resolução
Glacios Crio-TEM
  • Tensão de aceleração flexível de 80 kV a 200 kV
  • Carregador automático líder do setor para manipulação de amostras criogênicas
  • Dimensões reduzidas
  • Facilidade de uso aprimorada
Talos Arctica TEM
  • Maior velocidade de aquisição de dados
  • Manuseio robotizado de grande volume de dados de amostras e carregamento automático
  • Operação autônoma da plataforma e aquisição automatizada de dados
  • Baixo custo de propriedade com diagnóstico remoto e serviço preventivo
Talos L120C TEM
  • Maior estabilidade
  • Câmera 4k × 4K Ceta CMOS
  • Gama de ampliação TEM de 25 kX a 650 kX
  • A análise flexível da EDS revela informações químicas
VolumeScope 2 SEM
  • Dados 3D isotrópicos de volumes grandes
  • Alto contraste e resolução nos modos de vácuo alto e baixo
  • Alternância simples entre uso SEM normal e geração de imagens seriais de face de bloco
Sistema Vitrobot
  • Vitrificação de amostra totalmente automatizada
  • Dispositivo para Western Blot
  • Transferência de grade semiautomatizada
  • Alta produtividade de amostras
Software Inspect 3D
  • Ferramentas e filtros de processamento de imagens para correlação cruzada
  • Rastreamento de recurso para alinhamento de imagem
  • Técnica de reconstrução algébrica para comparação de projeção iterativa
Tomografia 4.0
Software
  • Algoritmo de reconstrução imediata
  • Aquisição de TEM e STEM totalmente automática
  • Calibração única
  • Fluxo de trabalho fácil desde dados até estrutura
Software EPU 2
  • Solução integrada ao microscópio para aquisição de partícula única
  • Otimizado para coleta de partículas de alto rendimento
  • Compatível com filme, câmeras CCD e detectores eletrônicos diretos
Software Amira
  • Importe e processe dados de imagem
  • Segmentação automática, separação de objetos, rotulagem
  • Analise e quantifique com estatísticas automatizadas
  • Crie imagens, animações e vídeos
Software Maps
  • Adquira imagens de alta resolução em áreas grandes
  • Encontre regiões de interesse facilmente
  • Automatize o processo de aquisição de imagens
  • Correlacione dados de diferentes fontes