Search Thermo Fisher Scientific
Proteins serve as the primary molecular machinery of life, maintaining the functional order of our cells. As their structure informs their function, accurate determination of structural information is the basis of biological insights for any number of physiological, pharmaceutical, and biomaterial advances.
Cryo-electron microscopy (cryo-EM) is an established method for the determination of 3D structural information for a wide range of biomolecules, including proteins and protein complexes.
Until recently, proteins had to be crystallized to reconstruct and visualize them with X-ray crystallography. This information came with several stipulations; crystallization is time consuming and can typically only work on single purified protein (monomers or dimers); additionally, some proteins do not crystallize. Finally, the structure has to be determined outside of the cellular environment, removing vital contextual information.
Cryo-EM, which is comprised of several applications like single particle analysis (SPA), cryo-electron tomography (cryoET), and micro electron diffraction (MicroED), has revolutionized the study of proteins, their complexes, and their dynamics.
A microscopia crioeletrônica permite a análise estrutural de alvos biológicos desafiadores, como complexos grandes, espécies flexíveis e proteína de membrana.
As técnicas da crio-EM (microscopia crioeletrônica) permitem observações em várias escalas de estruturas biológicas 3D em seus estados quase nativos, informando um desenvolvimento mais rápido e eficiente da terapêutica.
Saiba como aproveitar o desenho racional de medicamentos para muitas outras classes principais de alvos de medicamentos, levando aos melhores medicamentos da categoria.
A análise de partículas únicas (SPA) é uma técnica de microscopia crioeletrônica que permite a caracterização estrutural em resoluções quase atômicas, desvendando processos biológicos dinâmicos e a estrutura de complexos/conjuntos biomoleculares.
A tomografia crioeletrônica (crio-ET) fornece tanto informações estruturais sobre proteínas individuais como seus arranjos espaciais dentro da célula. Isso faz dela uma técnica verdadeiramente única e também explica por que o método tem um potencial imenso para a biologia celular. A tomografia crioeletrônica pode preencher a lacuna entre microscopia de luz e técnicas de resolução quase atômica, como a análise de partículas únicas.
A microED é uma nova técnica fascinante com aplicações na determinação estrutural de pequenas moléculas e proteínas. Com esse método, é possível extrair detalhes atômicos de nanocristais individuais (tamanho < 200 nm), mesmo em uma mistura heterogênea.
A análise de partículas únicas (SPA) é uma técnica de microscopia crioeletrônica que permite a caracterização estrutural em resoluções quase atômicas, desvendando processos biológicos dinâmicos e a estrutura de complexos/conjuntos biomoleculares.
A tomografia crioeletrônica (crio-ET) fornece tanto informações estruturais sobre proteínas individuais como seus arranjos espaciais dentro da célula. Isso faz dela uma técnica verdadeiramente única e também explica por que o método tem um potencial imenso para a biologia celular. A tomografia crioeletrônica pode preencher a lacuna entre microscopia de luz e técnicas de resolução quase atômica, como a análise de partículas únicas.
A microED é uma nova técnica fascinante com aplicações na determinação estrutural de pequenas moléculas e proteínas. Com esse método, é possível extrair detalhes atômicos de nanocristais individuais (tamanho < 200 nm), mesmo em uma mistura heterogênea.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.