Search Thermo Fisher Scientific
Join the Conversation
The ability to improve yield and reliability includes detailed defect analysis. Design debugging of marginal failures can be more challenging due to voltage or timing issues within the device. Determining the root cause of parametric failure requires isolation of its actual location inside the device and the ability to access the relevant circuitry without damaging the device or obscuring the defects.
The Thermo Scientific Meridian 7 System provides visible light laser voltage imaging (LVI), probing (LVP), and dynamic laser stimulation (DLS/LADA) on sub-10 nm devices. By avoiding a requirement for ultra-thin substrates, it preserves the integrity and functionality of the device under test to provide a reliable and practical production solution.
The Meridian 7 System is available in two configurations:
Preserving sensitive circuit areas while delivering greater defect localization capabilities is what the new TR-LADA option can do for your Meridian Optical Fault Isolation system.
Preserving sensitive circuit areas while delivering greater defect localization capabilities is what the new TR-LADA option can do for your Meridian Optical Fault Isolation system.
Microscopia eletrônica avançada, feixe de íon focalizado e técnicas analíticas associadas para identificar soluções viáveis e métodos de desenho para a fabricação de dispositivos semicondutores de alto desempenho.
Estruturas de dispositivos semicondutores cada vez mais complexas resultam em mais locais onde defeitos que induzem falhas podem se ocultar. Nossos fluxos de trabalho de última geração o ajudam a localizar e caracterizar problemas elétricos sutis que afetam o rendimento, o desempenho e a confiabilidade.
Projetos cada vez mais complexos dificultam o isolamento de falhas e defeitos na fabricação de semicondutores. As técnicas de isolamento óptico de falhas permitem analisar o desempenho de dispositivos eletricamente ativos para localizar defeitos críticos que causam falhas no dispositivo.
Projetos cada vez mais complexos dificultam o isolamento de falhas e defeitos na fabricação de semicondutores. As técnicas de isolamento óptico de falhas permitem analisar o desempenho de dispositivos eletricamente ativos para localizar defeitos críticos que causam falhas no dispositivo.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.