Search Thermo Fisher Scientific
With time-to-yield being critical to profitability, it is too costly for advanced foundries, integrated device manufacturers and fabless companies to wait until after dicing and packaging to identify the source of electrical faults. The Thermo Scientific Meridian WS-DP system enables faster defect localization by using production testers, load boards, and probe cards.
All diagnostic options from the Meridian product line are available for the Meridian WS-DP, including: LVx, emission, LADA, and OBIRCH.
Laser voltage imaging (LVI), shows the physical locations of transistors that are active at a specific frequency on the Meridian WS-DP system.
Continuous wave laser voltage probing (CW-LVP) acquires functional waveform data on the Meridian WS-DP system.
Photon emission microscopy (PEM) on the Meridian platform is based on an optimized combination of a high sensitivity InGaAs or DBX camera and high numerical aperture (NA) aberration-corrected optics. The Meridian WS-DP system provides high-resolution through-silicon imaging for backside device analysis. Low noise and high sensitivity enable emission data with unmatched signal-to-noise ratios, resulting in rapid, transistor-level fault detection. The DBX configuration provides industry-leading results even on sub-0.5 Vdd devices.
Mechanical | ATE compatibility | Commercially available ATE testers & customized solutions |
Probe Card / Load Board |
| |
Probe pin count | Probe arrays of <100 to >10,000 pins | |
Wafer Stage vacuum | 20lbs vacuum force for wafer stability | |
Motion Control | Die-to-die stepping | Supported and integrated into Sierra software |
Platen motion |
| |
Wafer / DUT supported |
| |
XYZ microscope stage accuracy | 1 um | |
XY wafer stage accuracy | 5um | |
Die size compatibility | A wide range of solutions |
Microscopia eletrônica avançada, feixe de íon focalizado e técnicas analíticas associadas para identificar soluções viáveis e métodos de desenho para a fabricação de dispositivos semicondutores de alto desempenho.
Estruturas de dispositivos semicondutores cada vez mais complexas resultam em mais locais onde defeitos que induzem falhas podem se ocultar. Nossos fluxos de trabalho de última geração o ajudam a localizar e caracterizar problemas elétricos sutis que afetam o rendimento, o desempenho e a confiabilidade.
Projetos cada vez mais complexos dificultam o isolamento de falhas e defeitos na fabricação de semicondutores. As técnicas de isolamento óptico de falhas permitem analisar o desempenho de dispositivos eletricamente ativos para localizar defeitos críticos que causam falhas no dispositivo.
Projetos cada vez mais complexos dificultam o isolamento de falhas e defeitos na fabricação de semicondutores. As técnicas de isolamento óptico de falhas permitem analisar o desempenho de dispositivos eletricamente ativos para localizar defeitos críticos que causam falhas no dispositivo.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.