Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific NanoBuilder Software is a tool for the systematic planning and construction of multi-layer nanodevices. This is done by dividing CAD files into ordered projects, facilitating the generation of complex structures that previously were tedious or even impossible to build. NanoBuilder Software allows for accurate patterning of large and complex nanostructures on multiple sites, supporting all DualBeam (focused ion beam scanning electron microscopy, FIB-SEM) patterning processes: FIB milling, gas-assisted FIB milling, FIB induced deposition, and electron-induced deposition.
Fully automated job execution, stage navigation, milling, and deposition.
Focused ion beam (FIB) and gas injection systems (GIS) optimized.
CAD-based prototyping.
Automated alignment and drift control.
Plan patterning sequences on your desktop PC using Thermo Scientific NanoArchitect Software.
| GDSTODB | NanoBuilder |
Import GDSII files | ✓ | ✓ |
GDSII viewer | ✓ | ✓ |
Convert to Thermo Scientific stream files | ✓ | |
Automated alignment and drift control | ✓ | |
Automated job execution | ✓ | |
Multi-site support | ✓ | |
Integrated editing of microscope properties | ✓ | |
Alignment without exposing the site of interest | ✓ |
Novos materiais são investigados em escalas cada vez menores para o máximo controle de suas propriedades físicas e químicas. A microscopia eletrônica fornece aos pesquisadores percepções importantes sobre uma ampla variedade de características materiais em escala micro a nano.
A observação direta e em tempo real de alterações microestruturais com a microscopia eletrônica é necessária para entender os princípios subjacentes de processos dinâmicos, como recristalização, crescimento de grãos e transformação de fases durante o aquecimento, o resfriamento e a umidificação.
À medida que a tecnologia segue miniaturizando, a demanda por dispositivos e estruturas nanométricos aumenta cada vez mais. A nanoprototipagem 3D com instrumentos DualBeam ajuda a projetar, criar e inspecionar rapidamente protótipos funcionais micrométricos e nanométricos.
A observação direta e em tempo real de alterações microestruturais com a microscopia eletrônica é necessária para entender os princípios subjacentes de processos dinâmicos, como recristalização, crescimento de grãos e transformação de fases durante o aquecimento, o resfriamento e a umidificação.
À medida que a tecnologia segue miniaturizando, a demanda por dispositivos e estruturas nanométricos aumenta cada vez mais. A nanoprototipagem 3D com instrumentos DualBeam ajuda a projetar, criar e inspecionar rapidamente protótipos funcionais micrométricos e nanométricos.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.