Search Thermo Fisher Scientific
Cientistas e engenheiros, tanto acadêmicos quanto da indústria, constantemente se deparam com novos desafios que exigem uma caracterização altamente localizada de uma ampla variedade de amostras e materiais. O impulso contínuo para melhorar a qualidade desses materiais significa que, frequentemente, há a necessidade de informações estruturais e de composição em nanoescala. Instrumentos de microscopia eletrônica de varredura de feixe de íons focalizados (FIB SEM) DualBeam geram exatamente esse tipo de dados, combinando a modificação precisa da amostra pelo FIB com a imagem de alta resolução da SEM.
A Thermo Fisher Scientific é líder do setor em tecnologia FIB SEM com mais de 25 anos de experiência com instrumentação DualBeam. Oferecemos um amplo portfólio de produtos e recursos avançados de automação para uma variedade de aplicações, incluindo preparação de amostras por microscopia eletrônica de transmissão (TEM), caracterização subsuperficial e 3D, nanoprototipagem e experimentação in situ.
A preparação de amostras por TEM é considerada uma das tarefas mais críticas na pesquisa de ciência de materiais. Contudo, também é uma das mais desafiadoras e demoradas. As mais recentes inovações tecnológicas da tecnologia DualBeam, juntamente com as nossas soluções de software abrangentes e experiência em aplicações, permitem uma preparação rápida e fácil de amostras específicas do local por S/TEM (microscopia eletrônica de varredura/microscopia eletrônica de transmissão) para uma ampla gama de materiais. O software AutoTEM da Thermo Scientific acrescenta a capacidade de preparação de amostras por TEM in situ totalmente automatizada e autônoma, aumentando significativamente a produtividade, proporcionando resultados especializados, independentemente da sua experiência.
Quando combinados com o software Auto Slice & View da Thermo Scientific, os instrumentos DualBeam fornecem uma visão 3D da estrutura da amostra removendo seletivamente (desbastando) o material para caracterização de subsuperfície. A reconstrução digital gera conjuntos de dados 3D multimodais que podem consistir em uma variedade de sinais, incluindo imagens de elétrons retroespelhados (BSE) para máximo contraste de materiais, espectroscopia por energia dispersiva (EDS) para informações de composição e difração eletrônica retroespelhada (EBSD) para informações microestruturais e cristalográficas.
A capacidade de SEM dos instrumentos DualBeam oferece detalhes em escala nanométrica em uma ampla variedade de condições de trabalho, desde informações estruturais obtidas em 30 keV no modo de STEM até informações de superfície detalhadas e sem carga em energias mais baixas. Com detectores exclusivos intralente, os sistemas DualBeam foram desenvolvidos para a aquisição simultânea de dados secundários eletrônicos angulares/seletivos de energia e BSE. Resultados rápidos, precisos e reproduzíveis são fornecidos pelo nosso desenho exclusivo de coluna SEM, que inclui alinhamentos de lentes totalmente automatizados.
Os recursos de nanopadronização dos sistemas DualBeam podem reduzir substancialmente o tempo de pesquisa e desenvolvimento. A prototipagem rápida com o FIB permite testes de funcionalidade antes que o layout final do dispositivo seja estabelecido para a fabricação em lote. A deposição induzida por feixe de diferentes materiais pode ser combinada com o desbaste por FIB sem a necessidade de etapas adicionais de litografia de alinhamento; os padrões podem ser adicionados diretamente a estruturas depositadas ou os padrões existentes podem ser modificados. Os substratos padronizados finais estão imediatamente disponíveis para processamento ou caracterização posterior.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.