Rápida compreensão exata dos elementos presentes na composição das amostras
Se você estiver mapeando a distribuição de elementos dos materiais, analisando lugares pequenos ou identificando amostras desconhecidas, nosso Espectrômetro wavelength dispersive X-ray fluorescence da Thermo Scientific trará resultados rápidos e confiáveis. Esses equipamentos são utilizados em todas as áreas e indústrias, incluindo mineração e metalurgia, construção, farmácia, segurança alimentar e do consumidor, conformidade ambiental, eletrônicos de alta tecnologia, pesquisa de materiais, análise forense, geologia, arqueologia e até mesmo na preservação de arte.
Um alcance de concentração compreensível
Periodic table of elements analyzed by XRF
Obtenha análises de elementos qualitativas e quantitativas em níveis de concentração indo de partes por milhão (ppm) até concentrações de 100%. Por exemplo, nosso espectrômetro de bancada, ARL QUANT’X EDXRF, mostra grande sensibilidade pelos elementos da tabela periódica—aumentando a precisão e limites de detecção comparado a versões anteriores. Agora está disponível com um detector de deslocamento de silicone melhorado (SDD500G) que contribui com melhorias espetaculares na sensibilidade para elementos leves como o flúor, e até mesmo aumentando o alcance analítico até o carbono. O equipamento vem com um feixe de luz ajustável para diminuir o intervalo entre XRF de grande e pequeno porte sem comprometer a análise. Para aplicações onde são necessárias maiores resoluções, o XRF por dispersão de comprimento de onda é a solução. Nosso espectrômetro sequencial ARL PERFORM’XWDXRF pode analisar desde berílio (Be) até amerício (Am) em diversos tipos de amostras. O ARL PERFORM’X também pode medir pequenos espaços de 0,5 mm e realizar mapeamento de elementos que são definidos devido a uma câmera CCD acoplada.
A gama completa de materiais
Analise facilmente uma grande variedade de materiais incluindo sólidos condutivos e não condutivos, líquidos, pós soltos, pellets pressionados, fusão de grânulos, massas, grânulos e revestimentos. Amostras de diversos tamanhos podem ser analisadas usando nossos espectrômetros, com a possibilidade de otimizar seu equipamento para a sua necessidade de aplicações específicas. Além disso, nossos equipamentos versáteis e inovadores são eficientes e fáceis de operar, ajudando fabricantes e cientistas a resolverem atividades complexas em diversas aplicações.
A large variety of samples
Resultados quantitativos precisos em minutos
Aproveite a capacidade de detecção superior e tempo de medição excepcionalmente rápido para acelerar seu laboratório e a pesquisa de controle de processos. Nossos equipamentos possibilitam a quantificação de elementos principais, secundários e oligoelementos em uma grande variedade de amostras—permitindo a obtenção de dados de composição em qualquer amostra  entre 10 e 60 segundos por elemento.  O ARL QUANT’X EDXRF suporta uma alta taxa de contagens com boa resolução, trazendo alta performance de elementos leves até pesados. Enquanto isso, nosso espectrômetro WDXRF oferece um alto nível de precisão e repetibilidade, graças à regulagem de temperatura do espectrômetro e cristais.
WDXRF (top graph) and EDXRF (graph below) spectra comparison
Nenhum ou mínimo preparo de amostra
Obtenha análises rápidas e fáceis de uma grande gama de amostras com a mínima preparação de amostras. Nosso equipamento ARL QUANT’X EDXRF promove análises rápidas e fáceis de até mesmo amostras irregulares com o mínimo de preparação—com a opção de câmaras de análise de grandes amostras, que permitem a análise de amostras de 20 centímetros e ainda maiores. Enquanto isso, nosso equipamento WDXRF oferece método de teste padrão e calibrações de fábrica para uma variada gama de aplicações devido a sua exacerbada sensibilidade e alta resolução. Muitos de nossos modelos incluem um trocador de amostras integrado que permite a análise automática de um lote de amostras.
No sample prep needed for most samples
Análise de elementos de amostras desconhecidas
Beneficie-se de uma precisão inigualável na análise sem padrão de qualquer amostra com o exclusivo UniQuant Analysis Software da Thermo Scientific ou o QuantAS, baseado em varredura.  O software UniQuant Software for Standardless XRF Analysis promove análises semiquantitativas a quantitativas de amostras desconhecidas utilizando uma metodologia poderosa baseada nos Parâmetros Fundamentais e algoritmos do proprietário para o processamento de dados da XRF. Sejam amostras sólidas com múltiplos elementos, pó compactado com ou sem ligante, amostras pequenas em filmes plásticos, amostras de aerossol líquidas ou em filtro; o UniQuant Software oferece identificação de elementos confiável em minutos. QuantAS é uma ferramenta semiquantitativa fácil de usar para metais, pellets pressionados e líquidos que entrega porcentagens para 70 elementos em um período curto de apenas 3 minutos. 
UniQuant provides quick analysis of up to 79 elements
Automação completa do preparo da amostra à análise
Aumente a produtividade e repetibilidade das amostras enquanto baixa os custos de produção com um sistema completamente automatizado que pode ser customizado para atender às suas demandas específicas. Nossos sistemas automatizados proveem o máximo de potência e flexibilidade para operações automáticas e desacompanhadas continuamente. Outras tarefas podem ser feitas em paralelo, com amostras introduzidas ou analisadas enquanto outras estão sendo preparadas. Até mesmo as amostras mais complexas podem ser preparadas e analisadas em condições de reprodutibilidade sem a interferência do operador—eliminando assim, variáveis humanas e fatores subjetivos.
ARL SMS 3300 with ARL 9900