Search Thermo Fisher Scientific
Nós oferecemos uma extensa gama de equipamentos de fluorescência de raios-X (XRF) desenvolvidos para atender às demandas de todas as indústrias. Nossa robusta família de espectrômetros ARL XRF da Thermo Scientific entregam análises de elementos rápidas e reproduzíveis com pouca ou nenhuma preparação da amostra. O espectrômetro ARL QUANT’X EDXRF da Thermo Scientific é um equipamento de bancada que permite que os usuários obtenham dados de composição em qualquer amostra em minutos. Enquanto isso, nossa linha de espectrômetros ARL WDXRF pode funcionar em modo simultâneo enquanto entrega alta sensibilidade e resolução, necessária para as aplicações mais exigentes.
Nossos equipamentos WDXRF podem ser automatizados para trabalhar sem a intervenção de um operador e são integrados com um software que proporciona uma análise de amostra rápida e de alta qualidade. Também oferecemos analisadores XRF portáteis para aplicações que requerem resposta imediata—como identificar materiais no campo ou nas instalações da fábrica.
XRF tornou-se uma solução rotineira para análises de metais, minerais e outros materiais—e os espectrômetros ARL XRF da Thermo Scientific enfrentam o desafio ao entregar análises de elementos qualitativas e quantitativas para a maioria dos elementos da tabela periódica em níveis de concentração de partes por milhão (ppm) até 100%. Essa técnica fácil e não destrutiva requer pouca ou nenhuma preparação da amostra, tornando-se o método escolhido para controle de processos nas indústrias e laboratórios acadêmicos de hoje em dia.
Com a análise de fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDXRF), o espectro de energia da fluorescência de raios-X de grupos inteiros de elementos é processado simultaneamente usando um detector de dispersão de energia. EDXRF pode ser utilizado para análises de elementos qualitativas e quantitativas. Nossos espectrômetros EDXRF vêm em formatos portáteis e compactos para uso em laboratório e podem suportar amostras de quase todos os formatos e tamanhos.
Com a análise de fluorescência de raios-X por dispersão de comprimento de onda (WDXRF), o sinal da fluorescência de raios-X é separado em comprimentos de onda individuais usando cristais e uma série de componentes ópticos. Nossos espectrômetros WDXRF podem trabalhar em modo simultâneo, usando uma série de canais fixos, ou em modo sequencial, usando um goniômetro para medir os sinais de comprimentos de onda diferentes. As sobreposições e o fundo espectral são minimizados no WDXRF, facilitando a análise de amostras complexas e melhorando os limites de detecção.
Espectrômetro ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer | Espectrômetro ARL PERFORM’X WDXRF Spectrometer | Espectrômetro ARL X900 WDXRF Spectrometer |
Atenda às exigências de análises de materiais com a caracterização qualitativa e quantitativa de todos os tipos de amostras desconhecidas condutivas e não condutivas.
O espectrômetro ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer da Thermo Scientific proporciona todos os benefícios da fluorescência de raios-X por dispersão de comprimento de onda (WDXRF), um dos métodos mais versáteis para análise de elementos sólidos e líquidos. O sistema está disponível em quatro pacotes pré-configurados adequados especificamente para análises de petróleo, cimento e indústria de escória ou por necessidades gerais de laboratórios analíticos.
|
Resolva desafios analíticos em uma alta gama de aplicações com uma única ferramenta abrangente. O espectrômetro de fluorescência ARL PERFORM'X Sequential X-Ray Fluorescence Spectrometer da Thermo Scientific para caracterização de materiais avançados integra análise de elementos em massa com o mapeamento e análises de espaços pequenos para criar a solução para avaliar elementos desde o berílio até o amerício, em quase todas as amostras, sejam elas sólidas ou líquidas. Diversas indústrias irão se beneficiar do seu desempenho e versatilidade, como a indústria metalúrgica, petroleira, de polímeros, mineração, vidro, cimento e materiais refratários, assim como laboratórios que lidam com geoquímica, ciência de materiais, pesquisa com meio ambiente e ciência forense.Dual sample loading and fastest goniometer for highest sample throughput
|
Save money and achieve a high level of quality control in your industrial process with full simultaneous and sequential capabilities integrated into one instrument.
The Thermo Scientific ARL X900 XRF Spectrometer is a strong and reliable analyzer with XRD capabilities designed for modern metals, cement, and mining production and process control. It provides precise and quick elemental analysis results to meet various process control needs. Built for reliability and durability, it can handle tough industrial environments. The ARL X900 features a safe 'tube above' design and a vacuum chamber that ensures stable analytical conditions, reducing the need for unplanned maintenance and ensuring excellent short- and long-term stability for accurate results.
|
Analisador ARL 9900 Total Cement Analyzer | Analisador ARL 9900 DRI | Analisador ARL 9900 Pot Flux Analyzer |
Alcance um excelente controle de processos e economize combustível em sua fábrica de cimento com análises tanto químicas quanto de fase em uma operação simples.
|
Alcance um excelente controle de processos em sua linha direta de produção de ferro com análises tanto químicas quanto de fase em uma operação simples. O analisador ARL™ 9900 DRI Analyzer da Thermo Scientific™ combina as tecnologias de Fluorescência de raios-X (XRF) e Difração de raios-X (XRD) para uma melhor e mais completa caracterização de qualquer amostra cristalina.
|
Alcance um excelente controle de processos em seu processo de eletrólise de alumínio com análises tanto químicas quanto de fase em uma operação simples. O analisador ARL™ 9900 Total Cement Analyzer da Thermo Scientific™ combina as tecnologias de Fluorescência de raios-X (XRF) e Difração de raios-X (XRD) para uma melhor e mais completa caracterização de qualquer amostra cristalina. Durante o processo de eletrólise do alumínio diversos compostos podem ser controlados como a fluorita (CaF2), chiolita (excesso de AlF3), criolita e corindo (α-Al2O3), Ca total e Mg total se necessário. Isso garante condições consistentes de eletrólise, que é a chave para um processo de alta performance.
|
Os sistemas Sample Manipulation Systems (SMS) da Thermo Scientific são desenvolvidos para ajudar as indústrias a atingir mais em menos tempo aumentando a velocidade das análises, melhorando a precisão e a repetibilidade das medições e reduzindo treinamento e tempo de inatividade devido à rotatividade de pessoal. Esses produtos de automação variam desde sistemas de entrada até espectrômetros XRF avançados com características altamente customizáveis.
Automação robótica ARL SMS-2300 Robotics-Based Automation para OES ou XRF | Automatização ARL SMS-3300 Automation for Single or Twin OES or XRF | Automatização ARL SMS-3500 Automation for Twin OES or XRF | Automação ARL para a indústria do cimento |
Atenda a rigorosas especificações na fabricação de aço enquanto aumenta a eficiência e diminui preços de produção.
A automação robótica ARL SMS-2300 Robotics-Based Automation para OES ou XRF da Thermo Scientific é uma solução de controle de qualidade automatizada para aumentar sua produção de aço.
Com o sistema de alta performance ARL SMS-2300, até mesmo as amostras mais complexas são preparadas e analisadas sob condições de reprodutibilidade sem a intervenção de um operador, portanto, variáveis humanas e fatores subjetivos são eliminados. O resultado é aumento da produção, resultados confiáveis e custos reduzidos.
|
Conduza controle de processos da eficiência do laboratório nas indústrias metalúrgica, de mineração e cimento com o sistema de automação ARL SMS-3300 Automation for Single or Twin OES or XRF da Thermo Scientific, uma solução completa para a automação do fluxo de trabalho laboratorial.
A automação de um ou mais espectrômetros e máquinas de preparação com o sistema ARL SMS-3300 oferece redução de custos na análise de amostras, aumento da produtividade, melhor reprodutibilidade e resultados de maior qualidade para usuários que necessitam de soluções automatizadas abrangentes e integradas nas indústrias metalúrgica, de mineração e de cimento.
|
Conduza controle de processos da eficiência do laboratório nas indústrias de metalúrgica e mineração com o sistema de automação ARL SMS-3500 Automation for Twin OES or XRF da Thermo Scientific, uma solução completa para a automação do fluxo de trabalho laboratorial.
Laboratórios de produção de metais primários normalmente possuem duas linhas completas e duplicadas de espectrometria para garantir um tempo de resposta rápido quando diversas amostras urgentes devem ser processadas simultaneamente.
O sistema ARL SMS-3500 é uma alternativa acessível. A automação de múltiplos espectrômetros e máquinas de preparação com o sistema ARL SMS-3500 oferece redução de custos na análise de amostras, aumento da produtividade, melhor reprodutibilidade e resultados de maior qualidade para usuários que necessitam de soluções automatizadas abrangentes e integradas nas indústrias metalúrgica e de mineração.
|
Controle a produção de clínquer e cimento com eficiência enquanto baixa os custos.
Tanto o espectrômetro ARL™ PERFORM'X sequential WDXRF quanto o analisador de cimento ARL™ PERFORM'X sequential WDXRF, ambos da Thermo Scientific™, podem ser automatizados para funcionar sem um operador 24/7, originando resultados de alta qualidade e economia de tempo.
Farinha de cimento, clínquer e cimento são moídos e prensados automaticamente e analisados sob condições reprodutíveis sem a intervenção de um operador, logo, variáveis humanas e fatores subjetivos são eliminados. O resultado é aumento da produção, resultados confiáveis e custos reduzidos.
|
Producto | Benefícios | Vantagens | Limitações |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nosso moderno software para espectrômetros XRF permite que você conduza todas as suas análises com facilidade e agilidade. O flexível e poderoso software OXSAS X-ray Fluorescence Analytical Software da Thermo Scientific conduz análises de amostras com rapidez e alta qualidade utilizando operações conduzidas por modelos. O software UniQuant Software for Standardless XRF Analysis da Thermo Scientific promove análises semiquantitativas a quantitativas de amostras desconhecidas utilizando uma metodologia poderosa baseada nos parâmetros fundamentais e algoritmos do proprietário para o processamento de dados da XRF.
Thermo Scientific handheld XRF analyzers are designed to help researchers achieve lab quality results virtually anywhere. Featuring a vivid display, advanced electronics, and robust performance, these analyzers improve quality assurance--whether it’s verifying metals and alloys during the manufacturing process, identifying heavy metals in polluted soils, or screening hazardous substances in consumer goods.