Pesquise mais de 2000 kits de ELISA de alta qualidade
Kits de ELISA
Os kits de ELISA Invitrogen otimizados de alta qualidade permitem que você quantifique proteínas alvo específica de destino com confiança, confiabilidade e consistência. Uma variedade de formatos de kit de ELISA está disponível, incluindo kits completos e prontos para uso, bem como reagentes pré-otimizados para projetar o seu próprio. Os kits de ELISA e pares de anticorpos estão disponíveis para uma gama de diferentes espécies, incluindo humana, camundongo, rato, primata não humano, canina, porcina, bovina, equina e felina. Além dos formatos ELISA prontos para uso, serviços especiais como: reserva de lote, embalagem em massa e desenvolvimento de destino personalizado estão disponíveis para flexibilidade e conveniência quando você inicia seu próximo projeto de pesquisa. Pesquise todos os kits disponíveis com a barra de pesquisa acima.
Illustration of SARS-CoV-2 virus
SARS-CoV-2 Serology Assays
Rapidly detect antibodies (immunoglobulins, IgG and IgM) in serum against the SARS-CoV-2 coronavirus.
Learn more
Inside cell11 luminex eyecandy
Immunoassay Research Areas
Explore our immunoassays for different research areas, including immune-oncology, neurobiology, isotyping and immunoglobulin characterization, hallmarks of cancer, car t cells, and more.
Learn more
Formatos de ELISA Invitrogen
 Kits de pares de anticorpos e sem revestimento †Kits de ELISA revestidos*Kits de ELISA instantâneosKits ProQuantum
Revestimento overnight necessárioSimNão, placa pré-revestidaNão, placa pré-revestidaNão é necessário revestimento
Sensibilidade analítica**<5 pg/ml<5 pg/ml<5 pg/ml<1 pg/mL
Faixa dinâmica**<7,8–500 pg/ml<7,8–500 pg/ml<7,8–500 pg/ml<1,6 a 5.000 pg/mL
Volume de amostra10–100 µL10–100 µL25–50 µL2–5 µL
Tempo de trabalho prático1 hora e 45 minutos1 hora e 20 minutos20 min30 min
Tempo de incubação**Overnight2,5 a 4 horas4 h1 h
Instrumentação necessáriaLeitor de microplaca, absorbânciaLeitor de microplaca, absorbânciaLeitor de microplaca, absorbânciaInstrumento qPCR
†Você também pode usar nosso guia de seleção on-line do construtor de ELISA para ajudar a identificar os componentes certos para criar seu próprio ELISA personalizado.
*Valores nesta tabela referem-se aos nossos kits colorimétricos padrão. Kits ultrasensíveis também estão disponíveis.
**Cada ensaio tem suas próprias especificações. Consulte o protocolo para seus imunoensaios/kits específicos.
Kits de ELISA pré-revestidos
Os kits de ELISA pré-revestidos Invitrogen estão prontos para uso e foram testados para proporcionar a menor variabilidade inter e intraensaio possível e a maior consistência entre lotes possível. Os kits de ELISA com placas pré-revestidas ajudam a garantir que você obtenha desempenho de ELISA consistente e foram projetados para laboratórios que exigem kits validados e amplamente testados.
Saiba mais sobre a validação do nosso kit de ELISA e testes de qualidade
Benefícios dos kits de ELISA pré-revestidos
  • Desempenho validado⁠ - testado para teste de variabilidade da placa (CV) e validação do kit final antes do envio para confiança total.
  • Fácil de usar - inclui todos os tampões de ensaio e reagentes necessários e um protocolo simples.
  • Rápido - as placas pré-revestidas possibilitam um fluxo de trabalho normalmente concluído dentro de 4 horas.
Componentes do kit incluídos
  • Placa pré-revestida de 96 poços
  • Anticorpo de captura pré-titulado
  • Anticorpo de detecção pré-titulado
  • Padrão de proteína recombinante
  • Solução de parada
  • Solução de substrato
  • Tampão de ensaio (diluente de amostra)
  • Tampão de lavagem
Usando kits de ELISA Invitrogen pré-revestidos
Assista ao vídeo de instruções que mostra como usar os kits de ELISA pré-revestidos pronto para uso. Leia cuidadosamente e revise a folha de instruções específica do kit de ELISA, localizada dentro da embalagem, para obter informações detalhadas antes de iniciar o procedimento.
Kits de pares de anticorpos e ELISA não revestidos
Os kits ELISA de pares de anticorpos não revestidos e combinados da Invitrogen têm os reagentes necessários para revestir suas próprias placas, processar overnight e executar o ensaio. As configurações do kit oferecem opções fáceis de usar e flexíveis. Os kits não revestidos e kits de pares de anticorpos são ideais para usuários experientes de ELISA, em um orçamento com requisitos menos rigorosos em relação à variância inter e intraensaio.
Benefícios dos kits de ELISA não revestidos
  • Pré-titulados e otimizados - pares de anticorpos combinados e todos os reagentes fornecidos otimizados para desenvolvimento de ELISA.
  • A maioria das opções de configuração de kit - compre com base no volume do ensaio por meio de uma seleção de tamanhos de embalagem, incluindo kits de 2, 10 e 20 placas.
  • Completo – inclui todos os reagentes e tampões essenciais para limitar a variabilidade. Reagentes genéricos, como solução de lavagem e parada, não incluídos.
  • Acessível – preços para acomodar os orçamentos mais exigentes e ajudar a maximizar sua pesquisa.
Componentes do kit incluídos
  • Anticorpo de captura pré-titulado
  • Anticorpo de detecção pré-titulado
  • Padrão de proteína recombinante
  • Solução de substrato
  • Tampão de ensaio (diluente de amostra)
  • Tampão de revestimento
Benefícios dos kits de pares de anticorpos
  • Flexível – pares de anticorpos combinados podem ser usados para ELISA ou com outras plataformas de imunoensaios.
  • Opção de embalagem conveniente - kit de tampão tudo em um vendido separadamente, se necessário para o desenvolvimento de ELISA.
Como revestir uma placa e usar kits de ELISA não revestidos Invitrogen
Assista ao vídeo de instruções mostrando como revestir uma placa e usar kits de ELISA não revestidos Invitrogen. Leia cuidadosamente e revise a folha de instruções específica do kit de ELISA, localizada dentro da embalagem, para obter informações detalhadas antes de iniciar o procedimento.
Instant ELISA Kits
Os kits Invitrogen Instant ELISA têm um formato de fluxo de trabalho condensado projetado para aliviar as inconveniências de várias etapas de preparo e incubação. Nos kits de ELISA convencionais, as placas pré-revestidas fornecem apenas o anticorpo de captura, ao qual a amostra e os reagentes de detecção devem ser adicionados sequencialmente. Por outro lado, os Instant ELISA Kits são fornecidos com placas prontas para uso que contêm todos os componentes de ensaio necessários, incluindo anticorpo de captura e anticorpo de detecção liofilizada, estreptavidina-HRP e diluente de amostra. Essas placas preparadas reduzem bastante o tempo de pipetagem e permitem um protocolo simples de lavagem única. Além disso, padrões de proteína liofilizada e diluída em série são fornecidos em poços de tira adicionais, eliminando a necessidade de configuração de placa ou diluições seriadas para criar uma curva padrão e deixando menos espaço para erro.
Componentes do kit incluídos
  • Placa pré-revestida de 96 poços
  • Anticorpo de captura pré-titulado
  • Anticorpo de detecção pré-titulado
  • Padrão de proteína recombinante (em tiras de poços adicionais)
  • Solução de parada
  • Solução de substrato
  • Tampão de ensaio (diluente de amostra)
  • Tampão de lavagem
  • Tampão de lise
Kits ProQuantum - imunoensaios de alta sensibilidade
Os imunoensaios ProQuantum utilizam um par combinado de anticorpos alvo específicos, cada um conjugado com um oligonucleotídeo de DNA. Esta plataforma aproveita a sensibilidade e a ampla gama dinâmica da tecnologia de PCR em tempo real Applied Biosystems TaqMan. Durante a ligação anticorpo-analito, os dois oligos de DNA são colocados próximos, o que permite a ligadura dos dois filamentos e a criação subsequente da fita modelo para amplificação.
Benefícios dos kits de imunoensaios ProQuantum
  • Alta sensibilidade – detecte baixos níveis de proteínas com maior sensibilidade do que os métodos tradicionais de ELISA.
  • Ampla faixa dinâmica – ≥5 unidades logarítmicas, minimizando as diluições de amostras para garantir que elas fiquem dentro da faixa.
  • Pequeno consumo de amostra – use 2–5 μL de amostra (em vez de 75 μL para poços em triplicata com outros métodos ELISA).
  • Fluxo de trabalho rápido e fácil - nnormalemnte 2 horas da amostra à resposta, sem etapas de lavagem e uma única incubação de 1 hora.
  • Nenhum instrumento proprietário a ser adquirido – é executado em qualquer instrumento de PCR em tempo real.
  • Inclui software intuitivo baseado em nuvem - análise de dados abrangente e comparação estatística por grupo.
Como usar um kit de imunoensaio de alta sensibilidade ProQuantum
Assista a este vídeo de instruções sobre como executar um ensaio ProQuantum para ver as etapas simples para executar o ensaio em sua bancada de laboratório.
Os ELISAs podem ser usados para identificar e quantificar praticamente qualquer tipo de analito. Ao projetar um ELISA para o seu alvo único de interesse, decidir quais componentes são adequados para você é geralmente a parte mais difícil. O ELISA builder é uma ferramenta de seleção on-line que orienta você através de uma breve série de perguntas sobre o ELISA específico e, em seguida, recomenda todos os componentes necessários, desde placas até soluções de parada.
Formatos de ELISA Invitrogen
 Kits de pares de anticorpos e sem revestimento †Kits de ELISA revestidos*Kits de ELISA instantâneosKits ProQuantum
Revestimento overnight necessárioSimNão, placa pré-revestidaNão, placa pré-revestidaNão é necessário revestimento
Sensibilidade analítica**<5 pg/ml<5 pg/ml<5 pg/ml<1 pg/mL
Faixa dinâmica**<7,8–500 pg/ml<7,8–500 pg/ml<7,8–500 pg/ml<1,6 a 5.000 pg/mL
Volume de amostra10–100 µL10–100 µL25–50 µL2–5 µL
Tempo de trabalho prático1 hora e 45 minutos1 hora e 20 minutos20 min30 min
Tempo de incubação**Overnight2,5 a 4 horas4 h1 h
Instrumentação necessáriaLeitor de microplaca, absorbânciaLeitor de microplaca, absorbânciaLeitor de microplaca, absorbânciaInstrumento qPCR
†Você também pode usar nosso guia de seleção on-line do construtor de ELISA para ajudar a identificar os componentes certos para criar seu próprio ELISA personalizado.
*Valores nesta tabela referem-se aos nossos kits colorimétricos padrão. Kits ultrasensíveis também estão disponíveis.
**Cada ensaio tem suas próprias especificações. Consulte o protocolo para seus imunoensaios/kits específicos.
Kits de ELISA pré-revestidos
Os kits de ELISA pré-revestidos Invitrogen estão prontos para uso e foram testados para proporcionar a menor variabilidade inter e intraensaio possível e a maior consistência entre lotes possível. Os kits de ELISA com placas pré-revestidas ajudam a garantir que você obtenha desempenho de ELISA consistente e foram projetados para laboratórios que exigem kits validados e amplamente testados.
Saiba mais sobre a validação do nosso kit de ELISA e testes de qualidade
Benefícios dos kits de ELISA pré-revestidos
  • Desempenho validado⁠ - testado para teste de variabilidade da placa (CV) e validação do kit final antes do envio para confiança total.
  • Fácil de usar - inclui todos os tampões de ensaio e reagentes necessários e um protocolo simples.
  • Rápido - as placas pré-revestidas possibilitam um fluxo de trabalho normalmente concluído dentro de 4 horas.
Componentes do kit incluídos
  • Placa pré-revestida de 96 poços
  • Anticorpo de captura pré-titulado
  • Anticorpo de detecção pré-titulado
  • Padrão de proteína recombinante
  • Solução de parada
  • Solução de substrato
  • Tampão de ensaio (diluente de amostra)
  • Tampão de lavagem
Usando kits de ELISA Invitrogen pré-revestidos
Assista ao vídeo de instruções que mostra como usar os kits de ELISA pré-revestidos pronto para uso. Leia cuidadosamente e revise a folha de instruções específica do kit de ELISA, localizada dentro da embalagem, para obter informações detalhadas antes de iniciar o procedimento.
Kits de pares de anticorpos e ELISA não revestidos
Os kits ELISA de pares de anticorpos não revestidos e combinados da Invitrogen têm os reagentes necessários para revestir suas próprias placas, processar overnight e executar o ensaio. As configurações do kit oferecem opções fáceis de usar e flexíveis. Os kits não revestidos e kits de pares de anticorpos são ideais para usuários experientes de ELISA, em um orçamento com requisitos menos rigorosos em relação à variância inter e intraensaio.
Benefícios dos kits de ELISA não revestidos
  • Pré-titulados e otimizados - pares de anticorpos combinados e todos os reagentes fornecidos otimizados para desenvolvimento de ELISA.
  • A maioria das opções de configuração de kit - compre com base no volume do ensaio por meio de uma seleção de tamanhos de embalagem, incluindo kits de 2, 10 e 20 placas.
  • Completo – inclui todos os reagentes e tampões essenciais para limitar a variabilidade. Reagentes genéricos, como solução de lavagem e parada, não incluídos.
  • Acessível – preços para acomodar os orçamentos mais exigentes e ajudar a maximizar sua pesquisa.
Componentes do kit incluídos
  • Anticorpo de captura pré-titulado
  • Anticorpo de detecção pré-titulado
  • Padrão de proteína recombinante
  • Solução de substrato
  • Tampão de ensaio (diluente de amostra)
  • Tampão de revestimento
Benefícios dos kits de pares de anticorpos
  • Flexível – pares de anticorpos combinados podem ser usados para ELISA ou com outras plataformas de imunoensaios.
  • Opção de embalagem conveniente - kit de tampão tudo em um vendido separadamente, se necessário para o desenvolvimento de ELISA.
Como revestir uma placa e usar kits de ELISA não revestidos Invitrogen
Assista ao vídeo de instruções mostrando como revestir uma placa e usar kits de ELISA não revestidos Invitrogen. Leia cuidadosamente e revise a folha de instruções específica do kit de ELISA, localizada dentro da embalagem, para obter informações detalhadas antes de iniciar o procedimento.
Instant ELISA Kits
Os kits Invitrogen Instant ELISA têm um formato de fluxo de trabalho condensado projetado para aliviar as inconveniências de várias etapas de preparo e incubação. Nos kits de ELISA convencionais, as placas pré-revestidas fornecem apenas o anticorpo de captura, ao qual a amostra e os reagentes de detecção devem ser adicionados sequencialmente. Por outro lado, os Instant ELISA Kits são fornecidos com placas prontas para uso que contêm todos os componentes de ensaio necessários, incluindo anticorpo de captura e anticorpo de detecção liofilizada, estreptavidina-HRP e diluente de amostra. Essas placas preparadas reduzem bastante o tempo de pipetagem e permitem um protocolo simples de lavagem única. Além disso, padrões de proteína liofilizada e diluída em série são fornecidos em poços de tira adicionais, eliminando a necessidade de configuração de placa ou diluições seriadas para criar uma curva padrão e deixando menos espaço para erro.
Componentes do kit incluídos
  • Placa pré-revestida de 96 poços
  • Anticorpo de captura pré-titulado
  • Anticorpo de detecção pré-titulado
  • Padrão de proteína recombinante (em tiras de poços adicionais)
  • Solução de parada
  • Solução de substrato
  • Tampão de ensaio (diluente de amostra)
  • Tampão de lavagem
  • Tampão de lise
Kits ProQuantum - imunoensaios de alta sensibilidade
Os imunoensaios ProQuantum utilizam um par combinado de anticorpos alvo específicos, cada um conjugado com um oligonucleotídeo de DNA. Esta plataforma aproveita a sensibilidade e a ampla gama dinâmica da tecnologia de PCR em tempo real Applied Biosystems TaqMan. Durante a ligação anticorpo-analito, os dois oligos de DNA são colocados próximos, o que permite a ligadura dos dois filamentos e a criação subsequente da fita modelo para amplificação.
Benefícios dos kits de imunoensaios ProQuantum
  • Alta sensibilidade – detecte baixos níveis de proteínas com maior sensibilidade do que os métodos tradicionais de ELISA.
  • Ampla faixa dinâmica – ≥5 unidades logarítmicas, minimizando as diluições de amostras para garantir que elas fiquem dentro da faixa.
  • Pequeno consumo de amostra – use 2–5 μL de amostra (em vez de 75 μL para poços em triplicata com outros métodos ELISA).
  • Fluxo de trabalho rápido e fácil - nnormalemnte 2 horas da amostra à resposta, sem etapas de lavagem e uma única incubação de 1 hora.
  • Nenhum instrumento proprietário a ser adquirido – é executado em qualquer instrumento de PCR em tempo real.
  • Inclui software intuitivo baseado em nuvem - análise de dados abrangente e comparação estatística por grupo.
Como usar um kit de imunoensaio de alta sensibilidade ProQuantum
Assista a este vídeo de instruções sobre como executar um ensaio ProQuantum para ver as etapas simples para executar o ensaio em sua bancada de laboratório.
Os ELISAs podem ser usados para identificar e quantificar praticamente qualquer tipo de analito. Ao projetar um ELISA para o seu alvo único de interesse, decidir quais componentes são adequados para você é geralmente a parte mais difícil. O ELISA builder é uma ferramenta de seleção on-line que orienta você através de uma breve série de perguntas sobre o ELISA específico e, em seguida, recomenda todos os componentes necessários, desde placas até soluções de parada.
Artigos e guias técnicos
Produtos relacionados ao ELISA
Produtos adicionais
Garantia de desempenho
Se um imunoensaio Invitrogen não funcionar conforme descrito em nossa ficha de informações técnicas, nós substituiremos o produto sem custos para você.
Saiba mais sobre a garantia de desempenho
Estamos aqui para ajudar
Nossa equipe de especialistas em aplicações em campo é treinada em fluxos de trabalho de imunoensaio. Podemos ajudá-lo a escolher um ensaio ou a configurar um painel, otimizar um experimento, solucionar problemas e muito mais – pessoalmente ou por telefone, sem custos.
Entre em contato com um especialista em aplicações de campo