Alto rendimento para a mais alta qualidade e o menor tempo possível para obtenção de dados
Nossas plataformas de geração de imagens de alto conteúdo CellInsight CX7 LZR Pro, CX7 LED Pro e CX5 foram projetadas para oferecer recursos excepcionais de análise de célula única e tempo de obtenção de dados com uma velocidade impressionante. Realizar fenotipagem espontânea imparcial com células intactas, fixadas ou vivas derivadas de monocamadas ou esferoides. Adquira imagens complexas e dados de alto conteúdo em segundos com as plataformas Thermo Scientific CellInsight HCS alimentadas pelo software HCS Studio, presente em mais de 2.000 publicações revisadas por pares.
Escaneamento rápido e alto contraste com o CX7 LED Pro
Funcionalidades
Pintura celular de qualidade profissional com a plataforma CellInsight CX7 LZR Pro
A pintura celular é uma técnica avançada que pode identificar milhares de estruturas em condições de triagem, permitindo que você obtenha novos insights sobre a descoberta de medicamentos e aplicações de segurança.
Aparelhos/plataformas HCS avançados projetados para proporcionar uma ampla gama de aplicações avançadas
Explore aplicações de triagem de alto conteúdo que vão desde ensaios em células 2D até biologia de esferoides 3D usando nossas plataformas HCS e reagentes fluorescentes multiplexáveis.
Visualização e análise 3D com o software Amira
O Amira 3D Software da Thermo Scientific  oferece  recursos de análise 3D das amostras mais desafiadoras, incluindo morfologia da neurociência 3D e avaliação de colocalização imuno-oncológica de células cancerígenas e imunológicas.
Adicione o gerenciador de placas Orbitor RS para triagem automatizada de alto rendimento
Inclua as plataformas CellInsight HCS na triagem automatizada de alto rendimento de até 80 placas usando o gerenciador de placas Orbitor RS. Opere o movimentador de microplacas de forma direta usando o software HCS Studio.
Recurso de busca e localização
O Thermo Scientific EurekaScan Finder nas plataformas CellInsight CX7 LED Pro e CX7 LZR Pro HCS foi projetado para automatizar a identificação e a captura subsequente de amostras semeadas de maneira irregular em ampliações progressivamente maiores.
Dados de brilho quantificáveis
Nosso software exclusivo de análise quantitativa HCS Studio economiza tempo ao capturar imagens simultâneas com quantificação em escala de célula única e estatísticas avançadas de desempenho integrado, incluindo medições automatizadas de Z'.