Versatilidade de geração de imagens automatizada e rendimento acelerado.
A família CellInsight de plataformas HCS/HCA oferece opções de geração de imagens automatizadas de campo amplo, confocal ou de campo claro, tudo em um único protocolo.  Desenvolvida com a velocidade em mente, a geração de imagens e a análise em tempo real pode ser realizada em paralelo para que a obtenção de dados seja a mais rápida possível. Saiba mais sobre nossos recursos exclusivos, incluindo imagens com qualidade para publicação, software de análise em tempo real, pesquisa de marcação de células e software de gerenciamento de banco de dados abaixo.
Imagem com qualidade para publicação
A família CellInsight de plataformas de triagem de alto conteúdo (HCS)/análise de alto conteúdo (HCA) foi desenvolvida para oferecer versatilidade de geração de imagens automatizadas e produtividade acelerada para obtenção de dados com o menor tempo possível. Escolha entre os modos de geração de imagens automatizadas de campo amplo, confocal ou de campo claro, todos dentro de um único protocolo. Nossos aparelhos permitem a escolha de até 12 cores, desde o ultravioleta até a fluorescência no infravermelho próximo e a geração de imagens multicoloridas de campo claro para possibilitar paradigmas flexíveis de geração de imagens. Por fim, nossos sistemas são projetados tendo em mente a velocidade, permitindo a geração de imagens e análises em tempo real conduzidas em paralelo para obter o menor tempo possível de obtenção de dados.
Células de tecido de câncer de mama
CellInsight CX7 LED Pro. As lâminas histológicas do câncer de mama humano foram coradas com marcadores DAB associados a H&E e DAB associados ao KI67 (imagem com luz vermelha, verde e azul transmitida, respectivamente, com uma lente objetiva de 20X e o bioaplicativo Histology de 3 canais 
Células A549
LED do CellInsight CX7 Colorações: HCS CellMask Azul (azul), Invitrogen Alexa Fluor 488 Faloidina (verde) e anticorpo secundário Invitrogen Alexa Fluor 750 IgG de cabra anti-camundongo (rosa).
Células BPAE
CellInsight CX5. Colorações: DAPI (azul), faloidina Alexa Fluor 568 (vermelho) e anticorpo secundário IgG de cabra anti-camundongo (H+L), conjugado Alexa Fluor 488 (verde).
Células HeLa
CellInsight CX5. Colorações: Hoechst 33342 (azul) e Alexa Fluor 680 faloidina (amarelo).
Software de análise em tempo real integrado
O software de análise celular Thermo Scientific HCS Studio equilibra flexibilidade e facilidade de uso para permitir a análise de dados significativos de células individuais a populações. A geração de imagens e a análise simultâneas oferecem resultados em tempo real, com rapidez. 
O software HCS Studio permite o acompanhamento de cada célula individual ou evento celular para minimizar artefatos nos dados. Visualize o corte correspondente no nível da célula associado a cada ponto de dados para garantir o controle de qualidade do que está sendo realmente medido. 
Para acelerar o desenvolvimento do ensaio, cada parâmetro pode ser avaliado quanto ao desempenho no ensaio de acordo com a análise estatística Z-prime. Isso permite que você selecione os ensaios de melhor desempenho à medida que amplia suas estratégias de triagem. O software HCS Studio também apresenta fluxos de trabalho com feedback visual intuitivo para facilitar a configuração do protocolo de ensaio, a aquisição de imagens, a análise e a digitalização.
O software HCS Studio para o CellInsight CX7 LED Pro e o CellInsight CX7 LZR Pro também inclui o software Thermo Scientific EurekaScan Finder. Esse software ajuda a reduzir significativamente o tempo de execução do aparelho e os esforços de análise, automatizando a detecção e a captura subsequente de eventos com uma ampliação maior.
O software EurekaScan Finder oferece duas abordagens diferentes de acordo com o tipo de amostra e os critérios estipulados pelo usuário que orientarão a triagem de alto conteúdo.
Cenário I: ao estudar os tecidos
Os objetos selecionados na primeira etapa são maiores do que o campo de visão da segunda etapa (caso A), ou vários objetos aparecem no campo de visão da segunda etapa (caso B). Nesse caso, a segunda etapa usa um padrão de rede uniformemente espaçado para definir os locais de campo da segunda etapa.
Cenário II: ao estudar esferoides, eventos raros
Os objetos selecionados na primeira etapa são menores do que o campo de visão da segunda etapa e são espaçados de tal forma que é improvável que vários objetos estejam no mesmo campo de visão. Nesse caso, a segunda etapa centraliza os campos de visão em torno de cada objeto.
Pesquisa com pintura celular
Pesquisa com pintura de células
Fenotipagem multiparâmetro do Cell Painting usando o Invitrogen Image-iT™ Kit de pintura celular e a plataforma CellInsight CX7 LZR Pro.
As células U2OS não foram tratadas ou foram expostas a várias concentrações de niclosamida (0–150 μM), ácido gambógico (0–2 μM), estaurosporina (0–0,5 μM) ou amsacrina (0–100 μM) por 24 horas em uma placa óptica de fundo fino de 96 poços. Em seguida, as células foram marcadas com o corante Hoechst 33342 (Nº de Cat. 21486), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Concanavalina A (Nº de Cat. C11252), Invitrogen™ SYTO™ 14 verde fluorescente mancha de ácido nucleico (Nº de Cat. S7576), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Gérmen de trigo aglutinina (Nº de Cat. W32464), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 Faloidina (Nº de Cat. A12380) e o corante Invitrogen™ MitoTracker™ Deep Red FM (Nº de Cat. M46753). Após a coloração por pintura de células, as imagens foram adquiridas com a plataforma CellInsight CX7 LZR Pro utilizando a objetiva Olympus X Line 20x 0,8 NA e analisadas utilizando o bioaplicativo Cell Painting no software HCS Studio 5.0.
A plataforma CX7 LZR Pro HCS é equipada com um foco automático a laser e uma câmera sCMOS avançada para aumentar a janela de ensaio do seu experimento e reduzir o tempo de exposição, proporcionando uma velocidade de aquisição surpreendente. A velocidade do ensaio é aprimorada adicionalmente com uma verdadeira fenotipagem instantânea que agrupa a análise e a captura de imagens em um único fluxo paralelo, permitindo que você obtenha seus dados com mais rapidez. Além disso, o novo Kit de pintura de células Thermo Scientific Image-iT™ foi desenvolvido em código com a plataforma CellInsight CX7 LZR Pro para permitir a marcação, a geração de imagens e a análise multiparâmetro prontas para uso.
Todos esses recursos avançados combinados com um bioaplicativo dedicado e totalmente novo de pintura de células no software Thermo Scientific HCS Studio e no software opcional Thermo Scientific Amira - permitem que o CellInsight CX7 LZR Pro HCS Platform simplifique seus ensaios mais desafiadores, como pintura de células, rastreamento morfológico em 3D e colocalizações de células imunes a tumores.
Armazenar imagens e software de gerenciamento de banco de dados
O software de gerenciamento de imagens e banco de dados Thermo Scientific Store™ é um banco de dados relacional SQL™ ou Oracle™ usado para armazenar e gerenciar as imagens e os dados transferidos automaticamente de um instrumento HCS ou importados de outra fonte de imagens. Permite acesso rápido, altamente dimensionável e global a dados e imagens. Use o software de gerenciamento de banco de dados e imagens Store depois de coletar dados e imagens.
Características
  • Transferência automática de imagens e dados — armazenamento centralizado de dados, permitindo acesso a dados e imagens de vários locais
  • Acessível e vinculado — os dados são perfeitamente vinculados à imagem associada
  • Visualizar — visualize imagens e dados vinculados entre si e compare imagens com facilidade
  • Exportar — formatos de exportação integrados para softwares como Spotfire™, Excel™ e GeneData Screener™
Seja produtivo desde o primeiro dia de uso com o software de gerenciamento de banco de dados e imagens Store Express
Toda plataforma de alto conteúdo da Thermo Scientific é configurada com uma versão básica do software de gerenciamento de banco de dados e imagens Thermo Scientific Store Express. Com 10 GB de armazenamento, o software de gerenciamento de banco de dados e imagens Store Express ajuda a garantir a segurança de seus dados e permite sua produtividade desde o primeiro dia de uso. Embora não seja uma solução escalável, você terá sempre a opção de fazer o upgrade para a solução completa  do software de gerenciamento de banco de dados e imagem do Thermo Scientific Store, conforme suas necessidades mudarem.
  • O software de banco de dados e imagem Store Express está incluído em todas as plataformas de alto conteúdo
  • Adequado para uso moderado com programa de gerenciamento de dados ativo
  • Uso pronto para uso, sem sobrecarga de infraestrutura de TI
  • Totalmente funcional sem impacto na funcionalidades
Armazenamento escalável
A configuração opcional do software de gerenciamento de banco de dados e imagem Store inclui:
  • Escalável para uso com um banco de dados SQL ou Oracle para acomodar telas
  • Instalado em servidores para capacidade e gerenciamento
  • Orientação especializada para implementação de TI
  • Preferido para parceiros do setor
Expande-se para recursos de triagem de maior taxa de transferência
O software de gerenciamento de banco de dados e imagens do Store se expande para uma plataforma hospedada em um servidor, permitindo o gerenciamento de grandes quantidades de imagens e dados. Com o software de gerenciamento de banco de dados e imagens Store, você pode importar, converter e transferir imagens de qualquer plataforma ou cliente que esteja executando o HCS Studio Cell Analysis Software. Compartilhe dados e imagens em toda a sua instituição para um ambiente de trabalho totalmente colaborativo.
Informações para pedidos
Aplicativos de triagem de alto conteúdo
Para uso em pesquisas somente. Não deve ser usado em procedimentos diagnósticos.