Search Thermo Fisher Scientific
Analise nossa opção de software de visualização 2D/3D para investigações dos modelos mais complexos de esferoides, organoides e tecidos; conheça os recursos de controle ambiental da incubadora HCA Onstage; obtenha uma visão geral do gerencidor de placas Orbitor RS2 ou da incubadora automatizada Cytomat; para triagem automatizada de alto rendimento; e encontre links para guias de seleção de reagentes específicos da plataforma.
Para processamento e análise avançados de imagens, a opção do software Amira da Thermo Scientific oferece recursos de análise 3D das amostras mais desafiadoras, incluindo morfologia 3D de neurociência e avaliação de colocalização imuno-oncológica de células cancerígenas e imunológicas, sem comprometimentos. O software Amira foi personalizado para reconhecer conjuntos de imagens 3D adquiridos das plataformas CellInsight CX5, CX7 LED Pro e CX7 LZR Pro. Em conjunto, os softwares CellInsight e Amira 3D permitem realizar investigações dos modelos mais complexos de esferoides, organoides e tecidos.
Obtenha imagens de células vivas e análise cinética do curso do tempo com nossa câmara de controle ambiental. Quando integrado ao sistema de incubação HCS Onstage da Invitrogen, a plataforma CellInsight é ideal para a obtenção de imagens cinéticas com intervalo de tempo em alta resolução e para aquisição de imagens em 3D. A câmara ambiental imita as condições fisiológicas e não fisiológicas e controla a temperatura, a umidade, o dióxido de carbono e o oxigênio por meio do deslocamento de nitrogênio, tornando o sistema ideal para experimentos que exigem hipóxia em modelos de células 3D. Esses recursos são complementados pelo software HCS Studio Cell Analysis para aumentar o poder estatístico, incluindo medições cinéticas de T1/2 e área sob a curva.
Atributo | Detalhes |
Placas compatíveis | Maioria das placas de múltiplos poços com transparência óptica |
Intervalo de temperatura | Ambiente a 40°C |
Intervalo de Faixa de CO2 | 0% a 20% |
Intervalo de O2 | 0% a ambiente |
Intervalo de umidade | >65% de umidade relativa (UR) a 37–40°C |
Suprimento de gases | Ar ou pré-mistura de ar/CO2, somente CO2 e somente N2 (máximo de 50 psi) |
Dimensões | 37 x 16 x 20 cm |
Peso | 10 kg |
As plataformas CellInsight HCS podem ser equipadas para triagem automatizada de alto rendimento usando o gerenciador de placas Orbitor RS2. Aumente a capacidade de processamento para até 80 placas com nossa solução de automação. O software HCS Studio pode operar diretamente o movimentador de microplacas Orbitor RS2, eliminando a necessidade de software de terceiros.
As incubadoras automatizadas Cytomat são a solução ideal para as necessidades de automação e alto desempenho. As incubadoras Cytomat são complementares ao gerenciador de placas Orbitor RS2 e podem ser usadas com os aparelhos CellInsight CX5, CX7 LED Pro e CX7 LZR Pro.
Maximize os resultados aliando nossas plataformas de triagem de alto conteúdo aos reagentes de fluorescência da Invitrogen Molecular Probes. Os cientistas da Invitrogen Molecular Probes, pioneiros no campo da marcação fluorescente, desenvolvem regularmente novos reagentes e aprimoram os existentes em conjunto com a plataforma CellInsight.
Nosso portfólio de reagentes HCS foi desenvolvido para o fluxo de trabalho de alto rendimento e a obtenção automatizada de imagens. Alguns exemplos desses reagentes são as máscaras celulares e nucleares para demarcação automatizada, sondas funcionais robustas para investigação da funcionalidade das células e uma ampla variedade de fluoróforos para facilitar a multiplexação, incluindo a pintura de células. Os reagentes são testados em várias plataformas de geração de imagens com fluxos de trabalho flexíveis para processamento automatizado.
Somente para uso em pesquisas. Não deve ser usado em procedimentos diagnósticos.