Search Thermo Fisher Scientific
Todas as nossas plataformas de triagem de alto conteúdo oferecem aquisição de imagens em alta velocidade, algoritmos avançados de processamento de imagens e análise em tempo real incomparável. As plataformas apresentam mais de 30 ensaios validados e opções que incluem imagens de células vivas e análise aprofundada de ciências biológicas, incluindo recursos de análise de célula única. Navegue pelas categorias e especificações abaixo e, em seguida, acesse os modelos de sua preferência para obter mais informações.
| ||
CellInsight CX7 LED Pro | CellInsight CX5 | |
Melhor opção para | ||
Triagem de alto rendimento e pesquisa de esferoides e organoides 3D envolvendo espécimes de grande espessura. | Biologia multiplex, incluindo imagens de intervalo de tempo e de células vivas. | Pesquisadores que precisam de uma óptica que ofereça sensibilidade ideal para o ensaio. |
Câmera | ||
sCMOS | sCMOS | CCD |
Iluminação | ||
7 canais | 7 canais | 5 canais |
Campo amplo | ||
Excitação a laser em 7 cores | Excitação por LED de 7 cores | Excitação por LED colorido |
Campo claro | ||
4 LED específicos + luz branca para imagens de maior contraste (total de 5 cores) | 4 LED específicos + luz branca para imagens de maior contraste (total de 5 cores) | Branca |
Confocal | ||
Disco giratório Nipkow com orifícios de 40 µm & 70 µm | Disco giratório Nipkow com orifícios de 40 µm & 70 µm | N/A |
Objetivas | ||
Objetivas lympus X-line, ampliações 2x-60x | ||
Foco | ||
Laser e software | Laser e software | Software |
Tipos de microplaca | ||
6 a 1.536 poços | ||
Software de análise em tempo real integrado | ||
Software de análise celular HCS Studio 5.0 com bioaplicação de pintura celular | Software de análise de células HCS Studio 4.0 | |
Software EurekaScan Finder | ||
sim | sim | não |
Aquisição Z-stack | ||
sim | sim | sim |
Compatibilidade com o software Amira | ||
sim | sim | sim |
Lâminas de microscópio | ||
sim | sim | sim |
Imagens de células vivas e de intervalo de tempo (time-lapse) | ||
Incubadora opcional integrada com programação cinética de aquisição e análise. Disponibilidade de CO2 e N2 para condições de hipóxia. | ||
Banco de dados | ||
O software de gerenciamento de banco de dados e imagens do Store Express inclui: disponibilidade de opções de banco de dados SQL/Oracle escaláveis |
Para uso em pesquisas somente. Não deve ser usado em procedimentos diagnósticos.