Search Thermo Fisher Scientific
Isole e purifique o DNA genômico de alta qualidade de uma variedade de tipos de DNA. Nossos produtos de extração de DNA incluem kits e reagentes para a purificação de DNA sem células, DNA microbiano, limpeza por PCR e DNA específico de sequência. Se você prefere reagentes orgânicos, colunas de filtro ou esferas magnéticas, nossos produtos de purificação de DNA são projetados para extração sensível e escalável e são compatíveis com uma variedade de aplicações a jusante.
A purificação da PCR é um procedimento laboratorial de rotina, mas crítico. Você precisa de um método de purificação de PCR que remova com eficiência primers e dNTPs não incorporados, enzimas, produtos de PCR inespecíficos e sais de reações de PCR.
Os kits de purificação de DNA Invitrogen produzem resultados superiores fornecendo métodos mais fáceis, mais rápidos e mais seguros para o isolamento de fragmentos de DNA. Os fragmentos de DNA purificados estão prontos para sequenciamento, PCR adicional, transcrição, mapeamento, clonagem, e produção de sondas marcadas.
Saiba mais sobre a purificação do seu produto de PCR com os kits PureLink PCR cleanup
Veja como os concorrentes se posicionam: Compare a eficiência dos kits de purificação de PCR
Remoção rápida e eficiente de subprodutos | Concentra PCR de baixo rendimento produtos | Método simples, confiável e rápido, formato de 96 poços | Esféras magnéticas rápido, escalável tipo | |
---|---|---|---|---|
Nome do produto | Kit de purificação de PCR PureLink | PureLink PCR Micro Purification Kit | PureLink 96 PCR Purification Kit | ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit |
Tipo | Coluna de sílica | Coluna de sílica | placa de 96 poços com filtro de sílica | Esferas magnéticas |
Tempo de preparação | 15 min | 15 min | 15 min | 5 min |
Volume inicial de amostra | 50–100 µL | 50–100 µL | 50–100 µL | 25–50 µL |
Tamanho do fragmento de DNA | 100 pb a 15 kb | 100 pb a 15 kb | 100 pb a 15 kb | 90 pb a 40 kb |
Capacidade de ligação de DNA | Até 40 µg | Até 40 µg | Até 40 µg | aproximadamente 25 µg por mg de esferas |
Aplicações posteriores | Sequenciamento, NGS, sondas de ácido nucleico, PCR, Clonagem | Sequenciamento, sondas de ácido nucleico, PCR, Clonagem | Sequenciamento, Clonagem | Sequenciamento, NGS, Análise de Microarray, PCR, Clonagem |
Compatibilidade com automação | Não | Não | Sim | Sim |
Tamanho do pacote | 50 preparações 250 preparações | 50 preparações 250 preparações | 4 placas | 100 preparações 960 preparações |
Cat. de Cat | K310001 K310002 | K310050 K310250 | K3100-96A | CS12000 CS12000-10 |
O Kit Invitrogen PureLink Quick gel Extraction e PCR Purification Combo contém tudo o que você precisa para ambos os procedimentos.
As amostras de fluidos biológicos, como plasma, soro e urina, contêm DNA sem células (cfDNA). O cfDNA é usado na detecção de patógenos e os alvos do cfDNA estão sendo usados como biomarcadores na pesquisa oncológica. O isolamento do cfDNA é desafiador devido à sua baixa abundância em amostras típicas. Na detecção de patógenos, as partículas virais também são tipicamente de baixa abundância e, portanto, são difíceis de capturar. Assim, são necessários grandes volumes de fluidos biológicos (que podem ser difíceis de manusear) para obter quantidades suficientes de cfDNA para análise. Desenvolvemos produtos escalonáveis capazes de lidar com esses grandes volumes e recuperar eficientemente o cfDNA de uma ampla variedade de tipos de amostra em várias opções de formato.
Amostras de fluidos biológicos, como plasma, soro e urina, contêm DNA (cfDNA) livre e vírus. O isolamento do cfDNA e do ácido nucleico viral é desafiador devido à sua baixa abundância em amostras típicas.
Grandes volumes de fluidos biológicos às vezes são necessários para obter quantidades suficientes de cfDNA para análise. A Invitrogen/Thermo Fisher Scientific oferece produtos escaláveis capazes de lidar com esses grandes volumes, ao mesmo tempo em que recupera eficientemente o cfDNA de uma ampla variedade de tipos de amostra.
Isolamento rápido do ácido nucleico viral | Fácil de usar, alta sensibilidade | Formato automatizado, capaz de processar grandes volumes de plasma | |
---|---|---|---|
Nome do produto | Kit PureLink viral RNA/DNA Mini | PureLink Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit | MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit. |
Volume inicial de amostra | 500 µL | 200 µL | 0,5–10 mL |
Tipos de amostra compatíveis | Plasma, soro, líquido cefalorraquidiano | Plasma, soro, líquido cefalorraquidiano | Plasma, soro, urina |
Tecnologia de isolamento | Coluna de rotação de sílica | Microplaca de sílica | Esferas paramagnéticas |
Tempo de preparação | 15 min | 35 min | 24 amostras em <1 hora |
Compatibilidade com volume elevado de amostra | Não | Sim | Sim |
Aplicações posteriores | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem |
Tamanho da preparação | 50 preparações | 4 x 96 preparações | 50 preparações |
Saiba mais sobre o isolamento de DNA livre utilizando esferas MagMAX
O kit de purificação de DNA de microbioma Invitrogen PureLink permite o isolamento rápido de DNA microbiano e hospedeiro de alta qualidade a partir de uma ampla variedade de tipos de amostras, incluindo amostras desafiadoras, como fezes e solo. O kit usa a tecnologia comprovada da coluna de rotação PureLink para rendimentos robustos de DNA purificado de bactérias ou fungos, prontos para aplicações posteriores, como PCR e sequenciamento. A abordagem de triple-lise altamente eficiente, a remoção rápida de inibidores e a versatilidade desse procedimento de extração de DNA fazem dele o kit definitivo para projetos de pesquisa de microbiomas, bem como programas voltados à detecção rápida de bactérias patogênicas em várias amostras.
O kit de purificação de DNA do microbioma PureLink foi projetado para eliminar a necessidade de encomendar kits "especializados" porque foi otimizado para uso com uma ampla gama de amostras biológicas. Este kit versátil permite a purificação de DNA microbiano (e hospedeiro, quando aplicável) a partir das seguintes amostras:
|
|
Vídeo: Como purificar DNA microbiano e hospedeiro de amostras de fezes
Aprenda a isolar o DNA microbiano que reflete com precisão os diversos micróbios da comunidade amostrada. Este vídeo fornecerá um esboço do isolamento do DNA microbiano das fezes, além de algumas dicas e truques. Além das fezes, o Kit de purificação de DNA do microbioma PureLink pode ser usado para isolar o DNA da urina, saliva, zaragatoas, meios de transporte, cultura microbiana e solo.
veja todos os guias do usuário do produto PureLink Microbiome DNA Purification Kitw all PureLink
Vídeo: Tirando as bactérias do esconderijo: Entendendo o microbioma.
O Dr. Watts, co-diretor do Serviço Compartilhado de Genômica do Centro de Câncer da Universidade do Arizona, concentra-se em entender o microbioma humano e seu papel no início e na progressão da doença. Em particular, eles estão empregando o seqüenciamento de RNA 16S para ajudar a identificar corretamente todas as bactérias presentes em indivíduos com úlceras nos pés diabéticos.
A rotina de isolamento de fragmentos de DNA do gel de agarose é facilitada com os kits de extração de DNA de gel da Thermo Fisher Scientific. A alta recuperação de fragmentos de DNA é fundamental para o sucesso de todo o fluxo de trabalho.
Os kits de extração de gel de DNA Invitrogen foram projetados para isolar fragmentos de DNA do gel de agarose em 15 a 30 minutos. A tecnologia de membrana de sílica capta fragmentos de DNA sem necessidade de ajuste do pH.
Com os kits Invitrogen, o DNA isolado do gel de agarose está livre de proteínas, corante e agarose; está pronto para uso em uma variedade de aplicações, incluindo sequenciamento de DNA, PCR, transcrição in vitro, mapeamento por enzima de restrição, clonagem e preparo de sondas.
Ambientalmente amigável | Alta capacidade de ligação ao DNA | Produz DNA altamente concentrado | |
---|---|---|---|
Nome do produto | PureLink Quick Gel Extraction Kit | GeneJET Gel Extraction Kit | GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit |
Capacidade de ligação ao DNA | 15 µg por coluna | 25 µg por coluna | 10 µg por coluna |
Formato e tecnologia de isolamento | Coluna de spin/vácuo de sílica | Coluna de spin/vácuo de sílica | Coluna de spin/vácuo de sílica |
Tempo de preparação | 30 min | 15 min | 15 min |
FAixa de tamanhos de fragmentos de DNA | 40 pb a 10 kb | 100 pb a 20 kb | 25 pb a 20 kb |
Volume de eluição | 50 µL | 20 a 50 µL | 6 a 10 µL |
Compatibilidade com automação | Não | Não | Não |
Tipos de amostras e volume inicial | Banda de gel de agarose | Banda de gel de agarose | Banda de gel de agarose, PCR e outras misturas de reação enzimática |
Figura 1. Amplificação de DNA isolada usando o PureLink Quick gel Extraction Kit. Os produtos de PCR variando em tamanho de 100 bp a 5.4 kb foram preparados com Taq DNA Polymerase recombinante. Uma parte de cada reação de PCR foi analisada em gel de agarose ultrapuro a 1% (dados não mostrados), e as bandas de DNA amplificadoforam excisadas e extraídas usando o PureLink Quick gel Extraction Kit. Os produtos de PCR não purificados e extraídos em gel foram carregados em gel de agarose a 1% e visualizados com SYBR Safe DNA Gel Stain.
Veja como os concorrentes se posicionam: Comparação dos kits de extração de gel de DNA
A limpeza por PCR é um procedimento laboratorial de rotina, mas demorado. Agora você pode usar um método mais fácil, rápido e seguro e obter resultados superiores. Purifique o DNA usando um método simples e rápido de limpeza por PCR que remove eficientemente iniciadores curtos, dNTPs não incorporados, enzimas, produtos de PCR com falha curta e sais das reações de PCR.
O DNA isolado está pronto para sequenciamento, PCR, transcrição, mapeamento, clonagem e marcação. Oferecemos uma ampla gama de kits de limpeza Invitrogen PCR, além do suporte necessário para obter altos rendimentos de DNA puro.
Order now | Order now | Order now | Order now | |
Quick and Efficient removal of by-products | Ideal for concentrating low yield PCR products | Simple, reliable, rapid method, 96-well format | Rapid, scalable, magnetic bead format | |
---|---|---|---|---|
PureLink PCR Purification Kit | PureLink PCR Micro Purification Kit | PureLink 96 PCR Purification Kit | ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit | |
Format | Spin/vacuum column | Spin/vacuum column | 96-well plate (vacuum/centrifuge) | Magnetic beads |
Protocol time | 15 min | 15 min | 15 min | 5 min |
Sample volume | 50–100 µL | 50–100 µL | 50–100 µL | 25–50 µL |
Yield plasmid DNA | Up to 40 µg | Up to 20 µg | Up to 20 µg | Up to 30 µg |
DNA fragment size | 100 bp–15 kb | 100 bp–15 kb | 100 bp–15 kb | 90 bp–40 kb |
Binding capacity | Up to 40 µg | Up to 40 µg | Up to 40 µg | ~25 µg per mg beads |
Downstream Application | Sequencing, Sequencing (Next Generation), Nucleic Acid Labeling, PCR, Cloning | Sequencing, Nucleic Acid Labeling, PCR, Cloning | Sequencing, Cloning | Sequencing, Sequencing (Next Generation), Microarray Analysis, PCR, Cloning |
High Throughput Compatibility | No | No | Yes | Yes |
Pack size | 50 preps 250 preps | 50 preps 250 preps | 4 plates | 100 preps 960 preps |
Cat. No. | K310001 K310002 | K310050 K310250 | K3100-96A | CS12000 CS12000-10 |
Em caso afirmativo, considere nosso kit combinado Invitrogen PureLink que permite executar qualquer processo com um único kit.
Saiba mais sobre o Invitrogen PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit
O Invitrogen PureLink Microbiome DNA Purification Kit permite o rápido isolamento de DNA microbiano e hospedeiro de alta qualidade a partir de uma ampla variedade de tipos de amostras, incluindo amostras desafiadoras, como fezes e solo.
O kit utiliza a comprovada tecnologia de coluna de rotação PureLink, combinada com uma eficiente abordagem de lise tripla e remoção rápida de inibidores, para proporcionar excelentes rendimentos de DNA purificado de bactérias ou fungos, bem como de DNA hospedeiro.
A versatilidade deste procedimento de purificação de DNA microbiano torna-o o kit definitivo para projetos de investigação em microbioma, bem como programas destinados à detecção rápida de bactérias patogênicas em várias amostras.
Nota de aplicação: Fluxo de trabalho rápido de 2 horas para a detecção de bactérias selecionadas em amostras fecais
Revisão da Ciência Médica: A microbiota humana: Composição, funções e potencial terapêutico
O PureLink Microbiome DNA Purification Kit foi concebido para eliminar a necessidade de encomendar kits "especializados" porque foi otimizado para utilização com uma vasta gama de amostras biológicas. Este kit versátil permite a purificação microbiana (edo hospedeiro, quando aplicável) de DNA a partir das seguintes amostras:
Application note: Stacking up gel extraction kits
O kit de extração rápida PureLink Gel foi projetado para purificar fragmentos de DNA de géis de agarose em menos de 30 minutos. O procedimento simples usa uma coluna de rotação de membrana de sílica exclusiva para capturar e purificar fragmentos de DNA de 40 pb a 10 kb, sem a necessidade de ajuste de pH. O DNA isolado está livre de proteínas, corante e agarose e está pronto para uso em uma variedade de aplicações, incluindo sequenciamento de DNA, PCR, transcrição in vitro, mapeamento de restrição, clonagem e marcação (Figura 1).
O Kit Combo de Extração Rápida de Gel e Purificação de PCR PureLink oferece a capacidade de realizar extração de gel e purificação de PCR em um único kit.
Leia mais sobre PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit ›
A purificação da PCR é um procedimento laboratorial de rotina, mas crítico. Você precisa de um método de purificação de PCR que remova com eficiência primers e dNTPs não incorporados, enzimas, produtos de PCR inespecíficos e sais de reações de PCR.
Os kits de purificação de DNA Invitrogen produzem resultados superiores fornecendo métodos mais fáceis, mais rápidos e mais seguros para o isolamento de fragmentos de DNA. Os fragmentos de DNA purificados estão prontos para sequenciamento, PCR adicional, transcrição, mapeamento, clonagem, e produção de sondas marcadas.
Saiba mais sobre a purificação do seu produto de PCR com os kits PureLink PCR cleanup
Veja como os concorrentes se posicionam: Compare a eficiência dos kits de purificação de PCR
Remoção rápida e eficiente de subprodutos | Concentra PCR de baixo rendimento produtos | Método simples, confiável e rápido, formato de 96 poços | Esféras magnéticas rápido, escalável tipo | |
---|---|---|---|---|
Nome do produto | Kit de purificação de PCR PureLink | PureLink PCR Micro Purification Kit | PureLink 96 PCR Purification Kit | ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit |
Tipo | Coluna de sílica | Coluna de sílica | placa de 96 poços com filtro de sílica | Esferas magnéticas |
Tempo de preparação | 15 min | 15 min | 15 min | 5 min |
Volume inicial de amostra | 50–100 µL | 50–100 µL | 50–100 µL | 25–50 µL |
Tamanho do fragmento de DNA | 100 pb a 15 kb | 100 pb a 15 kb | 100 pb a 15 kb | 90 pb a 40 kb |
Capacidade de ligação de DNA | Até 40 µg | Até 40 µg | Até 40 µg | aproximadamente 25 µg por mg de esferas |
Aplicações posteriores | Sequenciamento, NGS, sondas de ácido nucleico, PCR, Clonagem | Sequenciamento, sondas de ácido nucleico, PCR, Clonagem | Sequenciamento, Clonagem | Sequenciamento, NGS, Análise de Microarray, PCR, Clonagem |
Compatibilidade com automação | Não | Não | Sim | Sim |
Tamanho do pacote | 50 preparações 250 preparações | 50 preparações 250 preparações | 4 placas | 100 preparações 960 preparações |
Cat. de Cat | K310001 K310002 | K310050 K310250 | K3100-96A | CS12000 CS12000-10 |
O Kit Invitrogen PureLink Quick gel Extraction e PCR Purification Combo contém tudo o que você precisa para ambos os procedimentos.
As amostras de fluidos biológicos, como plasma, soro e urina, contêm DNA sem células (cfDNA). O cfDNA é usado na detecção de patógenos e os alvos do cfDNA estão sendo usados como biomarcadores na pesquisa oncológica. O isolamento do cfDNA é desafiador devido à sua baixa abundância em amostras típicas. Na detecção de patógenos, as partículas virais também são tipicamente de baixa abundância e, portanto, são difíceis de capturar. Assim, são necessários grandes volumes de fluidos biológicos (que podem ser difíceis de manusear) para obter quantidades suficientes de cfDNA para análise. Desenvolvemos produtos escalonáveis capazes de lidar com esses grandes volumes e recuperar eficientemente o cfDNA de uma ampla variedade de tipos de amostra em várias opções de formato.
Amostras de fluidos biológicos, como plasma, soro e urina, contêm DNA (cfDNA) livre e vírus. O isolamento do cfDNA e do ácido nucleico viral é desafiador devido à sua baixa abundância em amostras típicas.
Grandes volumes de fluidos biológicos às vezes são necessários para obter quantidades suficientes de cfDNA para análise. A Invitrogen/Thermo Fisher Scientific oferece produtos escaláveis capazes de lidar com esses grandes volumes, ao mesmo tempo em que recupera eficientemente o cfDNA de uma ampla variedade de tipos de amostra.
Isolamento rápido do ácido nucleico viral | Fácil de usar, alta sensibilidade | Formato automatizado, capaz de processar grandes volumes de plasma | |
---|---|---|---|
Nome do produto | Kit PureLink viral RNA/DNA Mini | PureLink Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit | MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit. |
Volume inicial de amostra | 500 µL | 200 µL | 0,5–10 mL |
Tipos de amostra compatíveis | Plasma, soro, líquido cefalorraquidiano | Plasma, soro, líquido cefalorraquidiano | Plasma, soro, urina |
Tecnologia de isolamento | Coluna de rotação de sílica | Microplaca de sílica | Esferas paramagnéticas |
Tempo de preparação | 15 min | 35 min | 24 amostras em <1 hora |
Compatibilidade com volume elevado de amostra | Não | Sim | Sim |
Aplicações posteriores | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem |
Tamanho da preparação | 50 preparações | 4 x 96 preparações | 50 preparações |
Saiba mais sobre o isolamento de DNA livre utilizando esferas MagMAX
O kit de purificação de DNA de microbioma Invitrogen PureLink permite o isolamento rápido de DNA microbiano e hospedeiro de alta qualidade a partir de uma ampla variedade de tipos de amostras, incluindo amostras desafiadoras, como fezes e solo. O kit usa a tecnologia comprovada da coluna de rotação PureLink para rendimentos robustos de DNA purificado de bactérias ou fungos, prontos para aplicações posteriores, como PCR e sequenciamento. A abordagem de triple-lise altamente eficiente, a remoção rápida de inibidores e a versatilidade desse procedimento de extração de DNA fazem dele o kit definitivo para projetos de pesquisa de microbiomas, bem como programas voltados à detecção rápida de bactérias patogênicas em várias amostras.
O kit de purificação de DNA do microbioma PureLink foi projetado para eliminar a necessidade de encomendar kits "especializados" porque foi otimizado para uso com uma ampla gama de amostras biológicas. Este kit versátil permite a purificação de DNA microbiano (e hospedeiro, quando aplicável) a partir das seguintes amostras:
|
|
Vídeo: Como purificar DNA microbiano e hospedeiro de amostras de fezes
Aprenda a isolar o DNA microbiano que reflete com precisão os diversos micróbios da comunidade amostrada. Este vídeo fornecerá um esboço do isolamento do DNA microbiano das fezes, além de algumas dicas e truques. Além das fezes, o Kit de purificação de DNA do microbioma PureLink pode ser usado para isolar o DNA da urina, saliva, zaragatoas, meios de transporte, cultura microbiana e solo.
veja todos os guias do usuário do produto PureLink Microbiome DNA Purification Kitw all PureLink
Vídeo: Tirando as bactérias do esconderijo: Entendendo o microbioma.
O Dr. Watts, co-diretor do Serviço Compartilhado de Genômica do Centro de Câncer da Universidade do Arizona, concentra-se em entender o microbioma humano e seu papel no início e na progressão da doença. Em particular, eles estão empregando o seqüenciamento de RNA 16S para ajudar a identificar corretamente todas as bactérias presentes em indivíduos com úlceras nos pés diabéticos.
A rotina de isolamento de fragmentos de DNA do gel de agarose é facilitada com os kits de extração de DNA de gel da Thermo Fisher Scientific. A alta recuperação de fragmentos de DNA é fundamental para o sucesso de todo o fluxo de trabalho.
Os kits de extração de gel de DNA Invitrogen foram projetados para isolar fragmentos de DNA do gel de agarose em 15 a 30 minutos. A tecnologia de membrana de sílica capta fragmentos de DNA sem necessidade de ajuste do pH.
Com os kits Invitrogen, o DNA isolado do gel de agarose está livre de proteínas, corante e agarose; está pronto para uso em uma variedade de aplicações, incluindo sequenciamento de DNA, PCR, transcrição in vitro, mapeamento por enzima de restrição, clonagem e preparo de sondas.
Ambientalmente amigável | Alta capacidade de ligação ao DNA | Produz DNA altamente concentrado | |
---|---|---|---|
Nome do produto | PureLink Quick Gel Extraction Kit | GeneJET Gel Extraction Kit | GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit |
Capacidade de ligação ao DNA | 15 µg por coluna | 25 µg por coluna | 10 µg por coluna |
Formato e tecnologia de isolamento | Coluna de spin/vácuo de sílica | Coluna de spin/vácuo de sílica | Coluna de spin/vácuo de sílica |
Tempo de preparação | 30 min | 15 min | 15 min |
FAixa de tamanhos de fragmentos de DNA | 40 pb a 10 kb | 100 pb a 20 kb | 25 pb a 20 kb |
Volume de eluição | 50 µL | 20 a 50 µL | 6 a 10 µL |
Compatibilidade com automação | Não | Não | Não |
Tipos de amostras e volume inicial | Banda de gel de agarose | Banda de gel de agarose | Banda de gel de agarose, PCR e outras misturas de reação enzimática |
Figura 1. Amplificação de DNA isolada usando o PureLink Quick gel Extraction Kit. Os produtos de PCR variando em tamanho de 100 bp a 5.4 kb foram preparados com Taq DNA Polymerase recombinante. Uma parte de cada reação de PCR foi analisada em gel de agarose ultrapuro a 1% (dados não mostrados), e as bandas de DNA amplificadoforam excisadas e extraídas usando o PureLink Quick gel Extraction Kit. Os produtos de PCR não purificados e extraídos em gel foram carregados em gel de agarose a 1% e visualizados com SYBR Safe DNA Gel Stain.
Veja como os concorrentes se posicionam: Comparação dos kits de extração de gel de DNA
A limpeza por PCR é um procedimento laboratorial de rotina, mas demorado. Agora você pode usar um método mais fácil, rápido e seguro e obter resultados superiores. Purifique o DNA usando um método simples e rápido de limpeza por PCR que remove eficientemente iniciadores curtos, dNTPs não incorporados, enzimas, produtos de PCR com falha curta e sais das reações de PCR.
O DNA isolado está pronto para sequenciamento, PCR, transcrição, mapeamento, clonagem e marcação. Oferecemos uma ampla gama de kits de limpeza Invitrogen PCR, além do suporte necessário para obter altos rendimentos de DNA puro.
Order now | Order now | Order now | Order now | |
Quick and Efficient removal of by-products | Ideal for concentrating low yield PCR products | Simple, reliable, rapid method, 96-well format | Rapid, scalable, magnetic bead format | |
---|---|---|---|---|
PureLink PCR Purification Kit | PureLink PCR Micro Purification Kit | PureLink 96 PCR Purification Kit | ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit | |
Format | Spin/vacuum column | Spin/vacuum column | 96-well plate (vacuum/centrifuge) | Magnetic beads |
Protocol time | 15 min | 15 min | 15 min | 5 min |
Sample volume | 50–100 µL | 50–100 µL | 50–100 µL | 25–50 µL |
Yield plasmid DNA | Up to 40 µg | Up to 20 µg | Up to 20 µg | Up to 30 µg |
DNA fragment size | 100 bp–15 kb | 100 bp–15 kb | 100 bp–15 kb | 90 bp–40 kb |
Binding capacity | Up to 40 µg | Up to 40 µg | Up to 40 µg | ~25 µg per mg beads |
Downstream Application | Sequencing, Sequencing (Next Generation), Nucleic Acid Labeling, PCR, Cloning | Sequencing, Nucleic Acid Labeling, PCR, Cloning | Sequencing, Cloning | Sequencing, Sequencing (Next Generation), Microarray Analysis, PCR, Cloning |
High Throughput Compatibility | No | No | Yes | Yes |
Pack size | 50 preps 250 preps | 50 preps 250 preps | 4 plates | 100 preps 960 preps |
Cat. No. | K310001 K310002 | K310050 K310250 | K3100-96A | CS12000 CS12000-10 |
Em caso afirmativo, considere nosso kit combinado Invitrogen PureLink que permite executar qualquer processo com um único kit.
Saiba mais sobre o Invitrogen PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit
O Invitrogen PureLink Microbiome DNA Purification Kit permite o rápido isolamento de DNA microbiano e hospedeiro de alta qualidade a partir de uma ampla variedade de tipos de amostras, incluindo amostras desafiadoras, como fezes e solo.
O kit utiliza a comprovada tecnologia de coluna de rotação PureLink, combinada com uma eficiente abordagem de lise tripla e remoção rápida de inibidores, para proporcionar excelentes rendimentos de DNA purificado de bactérias ou fungos, bem como de DNA hospedeiro.
A versatilidade deste procedimento de purificação de DNA microbiano torna-o o kit definitivo para projetos de investigação em microbioma, bem como programas destinados à detecção rápida de bactérias patogênicas em várias amostras.
Nota de aplicação: Fluxo de trabalho rápido de 2 horas para a detecção de bactérias selecionadas em amostras fecais
Revisão da Ciência Médica: A microbiota humana: Composição, funções e potencial terapêutico
O PureLink Microbiome DNA Purification Kit foi concebido para eliminar a necessidade de encomendar kits "especializados" porque foi otimizado para utilização com uma vasta gama de amostras biológicas. Este kit versátil permite a purificação microbiana (edo hospedeiro, quando aplicável) de DNA a partir das seguintes amostras:
Application note: Stacking up gel extraction kits
O kit de extração rápida PureLink Gel foi projetado para purificar fragmentos de DNA de géis de agarose em menos de 30 minutos. O procedimento simples usa uma coluna de rotação de membrana de sílica exclusiva para capturar e purificar fragmentos de DNA de 40 pb a 10 kb, sem a necessidade de ajuste de pH. O DNA isolado está livre de proteínas, corante e agarose e está pronto para uso em uma variedade de aplicações, incluindo sequenciamento de DNA, PCR, transcrição in vitro, mapeamento de restrição, clonagem e marcação (Figura 1).
O Kit Combo de Extração Rápida de Gel e Purificação de PCR PureLink oferece a capacidade de realizar extração de gel e purificação de PCR em um único kit.
Leia mais sobre PureLink Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit ›
Centro de Suporte de purificação e Análise de ácidos nucleicos
Encontre dicas, ajuda para solução de problemas e recursos para & suas aplicações de análise de purificação de ácido nucleico.
Nossos produtos extraem DNA de alta qualidade com excelente reprodutibilidade para muitas experiências fundamentais de biologia molecular a jusante, incluindo: