Search Thermo Fisher Scientific
Isole e purifique o DNA genômico de alta qualidade de vários tipos de amostras, incluindo tecido, células, sangue, soro, plantas e amostras forenses. Independentemente de você preferir reagentes orgânicos, colunas de filtros ou esferas magnéticas, nossos produtos de purificação de DNA foram concebidos para extração sensível e escalável e são compatíveis com várias aplicações posteriores.
A extração de DNA viral representa desafios únicos para uma boa recuperação e sensibilidade de detecção. A captura e lise de partículas virais de soluções muito diluídas ou amostras sem células é o primeiro obstáculo. Desenvolvemos produtos de purificação de DNA otimizados para proporcionar o máximo rendimento, pureza e integridade do DNA viral a partir de vários tipos de amostra, em várias opções de formato.
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | |
Rendimento elevado de grande quantidade de amostras com baixa concentração de DNA viral | Purificação de DNA viral a partir de vários tipos de amostra | Recuperação consistente de baixa concentração de DNA viral | |
---|---|---|---|
Kit de purificação PureLink Pro 96 Viral RNA/DNA | Kit de MagMAX Pathogen DNA/RNA | PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit | |
Material inicial | Amostra de 200 µL, sem células | 50 - 300 uL | Amostra de 500 µL, sem células de |
Tipo de amostra | Plasma, soro, líquido cefalorraquidiano | Plasma, soro, sangue total, swabs, fezes, biópsia de orelhas, sêmen, fluido oral, culturas InPouch | Plasma, soro, líquido cefalorraquidiano |
Duração do protocolo | 30 min | 45 min | 45 min |
Tecnologia de isolamento | Placa de sílica | Formato escalável e flexível com esferas magnéticas | Coluna de sílica rápida e prática |
Compatível com grande processamento | |||
Número de preparações | 384 | 480 | 50 |
A obtenção de DNA íntegro de alta qualidade é frequentemente a primeira e mais crítica etapa em muitas aplicações fundamentais de biologia molecular, tais como clonagem de DNA, sequencamento de PCR e eletroforese. A dificuldade de isolamento do DNA total íntegro das amostras de tecido varia conforme a natureza física e bioquímica do tecido. Por exemplo, muitos métodos de extração de DNA funcionarão igualmente bem para tecidos como o fígado, mas tecidos fibrosos, como o coração, tecidos gordurosos, como o cérebro, e tecidos ricos em nuclease, como o baço, apresentam desafios para o isolamento de DNA. Oferecemos uma ampla gama de kits para extração de DNA de tecidos, além do suporte que você pode precisar para obter altos rendimentos de DNA puro e íntegro de quase qualquer tipo de tecido.
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | |
Processe a maior quantidade de tecido | Isolamento rápido de gDNA de uma variedade de amostras | gDNA de alto rendimento e alta pureza em formato de placa | Extração de DNA rápida e automatizada | |
---|---|---|---|---|
Reagente DNAzol | PureLink Genomic DNA Mini Kit | PureLink Pro 96 Genomic DNA Purification Kit | MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit | |
Material inicial do tecido | Até 50 mg | Até 25 mg | Até 25 mg | De 25 a 50 mg |
Rendimento | Até 250 µg | De 5 a 10 µg | De 5 a 10 µg | De 10 a 80 µg |
Método de isolamento | Extração orgânica | Membrana de sílica | Membrana de sílica em placa | Esferas magnéticas |
Compatível com grande número de amostras | ||||
Aplicações compatíveis | Clonagem, qPCR, sequenciamento | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem |
Tempo de preparação | De 10 a 30 min | 15 min | 35 min | 45 min |
Tamanho da preparação | 100 mL | 50, 250 preparações | 4 x 96 preparações | 50, 96, 500, 2.500 preparações |
A extração de DNA das células é uma das técnicas de biologia molecular mais utilizadas. Esse tem sido tradicionalmente um procedimento altamente repetitivo e trabalhoso, que requer investimento significativo de tempo e envolve frequentemente o uso de produtos orgânicos tóxicos. Desenvolvemos produtos de purificação que são otimizados para fornecer DNA de máxima produtividade, pureza e integridade das células cultivadas, incluindo suspensões celulares, usando vários formatos de tecnologia, ou seja, extração orgânica, membranas de sílica e esferas magnéticas. Isso oferece aos usuários flexibilidade, produtividade e opções, além da continuidade de produto e preço econômico.
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | ||
Processe a maioria das células | Isolamento rápido do gDNA das células | gDNA de alto rendimento e alta pureza em formato de placa | Extração de DNA rápida e automatizada | |
Reagente DNAzol | PureLink Genomic DNA Mini Kit | PureLink Pro 96 Genomic DNA Purification Kit | MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit | |
Quantidade inicial de células | Até 3 x 107 células | Até 5 x 106 células | Até 5 x 106 células | Até 5 x 106 células |
Rendimento | Até 70 µg | Até 10 µg | Até 10 µg | De 15 a 30 µg |
Método de isolamento | Extração orgânica | Membrana de sílica | Filtro em placa | Esferas magnéticas |
Compatível com grande processamento | ||||
Aplicações compatíveis | Clonagem, qPCR, sequenciamento | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem |
Tempo de preparação | De 10 a 30 min | 15 min | 35 min | 45 min |
Tamanho da preparação | 100 mL | 50, 250 preparações | 4 x 96 preparações | 50, 96, 500, 2.500 preparações |
Figura 1. Maior rendimento e concentração obtido com o Invitrogen PureLink Genomic DNA Mini Kit.
A genotipagem tornou-se uma aplicação essencial em ensaios clínicos para estudos farmacogenômicos. O surgimento de centros farmacogenômicos de excelência resultou em uma necessidade crescente de purificação de DNA genômico de alta qualidade a partir de grandes volumes de sangue. Como as amostras são coletadas e enviadas globalmente, cada amostra pode exigir diferentes condições de armazenamento e envio. É importante escolher a extração correta de DNA genômico do sangue com base nas necessidades e resultados finais esperados. Oferecemos uma vasta gama de kits concebidos para extração de DNA de amostras de sangue ou soro conforme a pureza e escala de que você precisa.
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | |
Processe a maior quantidade de sangue | Isolamento rápido do gDNA do sangue | gDNA de alto rendimento e alta pureza em formato de placa | Extração de DNA rápida e automatizada | Extração automatizada mais rápida de sangue & saliva | |
---|---|---|---|---|---|
Reagente DNAzol BD | PureLink Genomic DNA Mini Kit | PureLink <632/>Pro<633/> 96 Genomic DNA Purification Kit | MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit | MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit 2.0 | |
Quantidade inicial de sangue | 500 µL | 200 µL | 200 µL | De 50 a 350 µL | De 50 µL a 2 mL |
Rendimento | De 10 a 20 µg | De 3 a 10 µg | De 3 a 10 µg | De 1,5 a 16 µg | De 1,5 a 80 µg |
Método de isolamento | Extração orgânica | Membrana de sílica | Filtro em placa | Esferas magnéticas | Esferas magnéticas |
Compatível com grande número de amostras | |||||
Aplicações compatíveis | Clonagem, qPCR, sequenciamento | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem |
Tempo de preparação | De 10 a 30 min | 15 min | 35 min | 90 min usando instrumentos KingFisher | 45 min usando instrumentos KingFisher |
Tamanho da preparação | 100 mL | 50, 250 preparações | 4 x 96 preparações | 50, 96, 500, 2.500 preparações | 100 preparações ou reagentes a granel |
A extração de DNA vegetal tem desafios únicos que exigem kits especificamente desenvolvidos para lidar com carboidratos, compostos fenólicos e outros componentes abundantes em tecidos vegetais. As paredes celulares das plantas podem ser muito difíceis de romper, e os lisados geralmente têm quantidades significativas de compostos, como taninos, fenóis e polissacarídeos complexos que podem afetar a qualidade do DNA e inibir as reações posteriores Oferecemos um amplo portfólio de kits, reagentes, dispositivos para extração, purificação, análise, e quantificação de DNA vegetal. Torne mais fácil seu isolamento de DNA das amostras de plantas para você e, ao mesmo tempo, obtenha resultados de alto rendimento e elevada pureza com os nossos reagentes de biologia molecular de plantas.
Mais econômico | gDNA de alta qualidade a um preço excelente | Isolamento rápido de gDNA de uma variedade de amostras de plantas | Extração de DNA & rápida e automatizada | |
Plant DNAzol Reagent. | PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit | PureLink Pro 96 Genomic DNA Purification Kit | MagMAX DNA Plant Isolation | |
Quantidade inicial de tecido vegetal | 100 mg | 100 mg | até 25 mg | até 100 mg |
Rendimento | Varia com base no material inicial | De 1 a 15 µg | De 5 a 10 µg do tecido | Varia com base no material inicial |
Tempo de preparação | 60 min | 40 min | 35 min | 40 min |
Método de isolamento | Extração orgânica | Coluna de sílica | Filtro em placa | Formato escalável e flexível com esferas magnéticas |
Automatizável | ||||
Compatibilidade com alto processamento | ||||
Tipo | 100 mL | 50 preparações | 4 x 96 preparações | 96 ou 384 preparações |
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora |
O tecido vegetal é significativamente difícil de trabalhar devido aos altos níveis de polissacarídeos e polifenóis presentes. Por que agravar o problema com processos tediosos e ineficientes? Os métodos de brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) exigem tempo e manuseio excessivos, limitando sua produtividade. Os protocolos baseados em membrana de sílica ou em esferas magnéticas dependem da guanidina e do etanol para a captura de DNA, mas geralmente esses reagentes não removem os inibidores inerentes às amostras vegetais que podem ser carregadas para o produto final e interferir nas aplicações posteriores de PCR. Isso provoca falhas frequentes no processamento da amostra, fazendo com que seja preciso repetir a purificação se - houver tempo e amostra para reposição. Agora oferecemos produtos especificamente desenvolvidos para a purificação de DNA fácil, de alto rendimento e alta pureza a partir de amostras vegetais. Os inibidores são removidos na primeira vez para resultados posteriores confiáveis.
Saiba mais sobre os produtos para capacitar sua pesquisa em ciências vegetais
Amostras de tecido fixadas em formalina e embebidas em parafina (FFPE) fornecem uma fonte valiosa de ácidos nucleicos estáveis para análise de expressão gênica. A utilidade clínica das amostras FFPE é substancial, pois a análise retrospetiva de tecido preservado permite a correlação de achados moleculares com a resposta ao tratamento e ao resultado clínico.
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | |
Rápido & fácil | Isolamento de baixa quantidade de amostras de RNA e DNA de um mesmo corte | Isolamento escalável de RNA e DNA do mesmo corte de FFPE | |
---|---|---|---|
Kit Ion AmpliSeq Direct FFPE DNA | RecoverAll Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE | Kit MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra | |
Tempo de preparação | 30 minutos | 4,5 horas (tempo total para 16 amostras) Tempo de manipulação de 2,5 h | 4 horas (tempo total para 96 preparações) Tempo de manipulação de 1 h |
Produto final extraído | DNA | RNA total, microRNA, gDNA | RNA total, microRNA, gDNA |
Método de isolamento | lise | purificação por coluna | purificação por separação com esferas magnéticas |
Desparafinação necessária | |||
Compatível com automação (pós-desparafinação) | não aplicável | (Scripts para KF Flex e Duo Prime) | |
Faixa de amostras FFPE compatíveis | único corte de 5 a 10 mícrons (4 a 100 mm2 de tecido) | até 4 cortes de 20 mícrons (300 mm2 de tecido) | até 2 cortes de 20 mícrons (300 mm2 de tecido) |
Vol. da amostra | ~20µL de lisado contendo DNA | ~50µL de DNA purificado ~50µL de RNA purificado | ~50µL de DNA purificado ~50µL de RNA purificado |
Compatível com painéis Ion AmpliSeq DNA (por exemplo, painel Cancer Hotspot Panel v2) | |||
Compatível com painéis Ion AmpliSeq RNA (por exemplo RNA cancer and RNA fusion) |
O processo de fixação causa ligação cruzada entre ácidos nucleicos e proteínas e modifica a ligação covalente a adenina e a citidina com a adição de grupos de monometil às bases. Como resultado, as moléculas são rígidas e suscetíveis ao corte mecânico. Portanto, para utilizar tecidos FFPE como fonte de DNA, é necessário ter um método confiável para a extração deles da matriz de ligação cruzada.
Há vários fatores que podem afetar a qualidade geral e o rendimento do DNA isolado de tecidos FFPE. Aqui estão as recomendações para abordar vários fatores-chave:
Os kits MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra foram desenhados para isolamento rápido, eficiente e automatizável de RNA total e DNA de amostras FFPE usando esferas magnéticas MagMAX. Esses kits ajudam a fornecer ácido nucleico com rendimento e pureza comparáveis ao melhor sistema da categoria, RecoverAll, baseado em filtro. Esses kits ajudam a fornecer ácido nucleico com rendimento e pureza comparáveis ao melhor sistema da categoria, RecoverAll, baseado em filtro. Os kits MagMAX FFPE NA superam os produtos com protocolos semelhantes e atingem rendimentos de RNA e DNA que são comparáveis com protocolos mais longos, mais perigosos e de menor produtividade.
O procedimento com o RecoverAll Total Nucleic Acid Isolation Kit requer cerca de 45 minutos de tempo de trabalho prático. As amostras FFPE são desparafinadas usando uma série de lavagens com xileno e etanol. Em seguida, eles são submetidos a uma rigorosa digestão de protease com um tempo de incubação adaptado para recuperação de RNA ou DNA. Os ácidos nucleicos são purificados usando uma metodologia rápida de filtro de vidro que inclui um tratamento de nuclease no filtro e são eluídos em água ou no tampão de baixo teor de sal fornecido.
As células bucais são um dos tipos de amostra mais usados para obter informações genéticas. As células bucais são coletadas passando um swab (cotonete) na mucosa da bochecha de uma pessoa. As células contidas no swab são então lisadas, liberando DNA genômico que pode ser purificado e analisado.
Como acontece com as amostras de sangue, os swabs bucais tornaram-se um tipo de amostra padrão para aplicações de genotipagem no campo da farmacogenómica. O surgimento de centros farmacogenômicos de excelência resultou em uma necessidade crescente de purificação de DNA genômico de alta qualidade a partir de swabs bucais. Oferecemos kits otimizados para a recuperação de DNA dessas amostras.
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | |
Isolamento rápido de gDNA | gDNA de alto rendimento e alta pureza em formato de placa | Extração rápida e automatizada de DNA, recomendada para PGx | Extração automatizada de DNA mais rápida para processamento de grande volume | |
---|---|---|---|---|
PureLink Genomic DNA Mini Kit | PureLink Pro 96 Genomic DNA Purification Kit | MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit | MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit 2.0 | |
Nº de swabs | 1 swab | 1 swab | 1 swab | De 1 a 2 swabs |
Rendimento | Até 6 µg | Até 6 µg | De 2 a 12 µg | |
Método de isolamento | Membrana de sílica | Filtro em placa | Esferas magnéticas | Esferas magnéticas |
Compatível com grande número de amostras | ||||
Aplicações compatíveis | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem |
Tempo de preparação | 15 min | 35 min | 1 h | 40 min |
Tamanho da preparação | 50, 250 preparações | 4 x 96 preparações | 50, 96, 500, 2.500 preparações | 100 preparações ou reagentes a granel |
As bactérias estão presentes em todos os lugares e, à medida que a pesquisa avança, estamos promovendo nossa compreensão do importante papel que as bactérias desempenham na saúde humana. O estudo do microbioma está influenciando nossa compreensão de áreas como diabetes, desnutrição, obesidade e saúde da mulher.
Nem todas as células bacterianas são iguais, e amostras gram-positivas podem ser especialmente desafiadoras para lise. Desenvolvemos uma variedade de formatos de produtos para abordar todos os tipos de células bacterianas, desde aquelas células gram-positivas de fácil lise até as mais difíceis.
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | |
Mais econômico | Isolamento rápido de gDNA de células bacterianas | gDNA de alto rendimento e alta pureza em formato de placa | Extração de DNA rápida e automatizada | |
---|---|---|---|---|
Reagente DNAzol | Kit de purificação PureLink Microbiome DNA | PureLink Pro 96 Genomic DNA Purification Kit | MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit | |
Quantidade inicial de células | Até 3 x 107 células | Até 2 x 109 células | Até 2 x 109 células | Até 2 x 109 células |
Rendimento | Até 70 µg | Até 25 µg | Até 10 µg | De 15 a 30 µg |
Método de isolamento | Extração orgânica | Membrana de sílica | Filtro em placa | Esferas magnéticas |
Compatível com grande número de amostras | ||||
Aplicações compatíveis | Clonagem, qPCR, sequenciamento | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem | Clonagem, qPCR, sequenciamento, genotipagem |
Tempo de preparação | De 10 a 30 min | 45 min | 35 min | 45 min |
Tamanho da preparação | 100 mL | 50 preparações | 4 x 96 preparações | 50, 96, 500, 2.500 preparações |
A qualidade das amostras de DNA forense é altamente variável, o que dificulta a validação de um único protocolo de purificação que funcione para a triagem de alto processamento de vários tipos de amostras. A tecnologia ChargeSwitch foi elaborada para purificar amostras de qualidade variável usando um único protocolo, sem centrifugação e sem a introdução de sais de alta concentração ou solventes orgânicos que possam interferir nos protocolos analíticos posteriores.
Otimizado para STR e amostras insatisfatórias ou degradadas | |
ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit | |
Duração do protocolo | <15 min |
---|---|
Tecnologia de isolamento | Química ChargeSwitch |
Compatível com grande processamento | |
Opções de High Throughput/automação | Kit forense iPrep ChargeSwitch |
Tamanho do kit | 100 preparações Faça o pedido agora |
O kit de purificação de DNA forense ChargeSwitch oferece alta sensibilidade e eficiência para amostras difíceis ou ambientalmente degradadas. Esse kit é totalmente validado para perfis STR (Single tandem REPEAT) e é compatível com protocolos de grande número de amostras. Use o iPrep ChargeSwitch Forensic Kit quando utilizar o sistema de purificação iPrep para processar suas amostras forenses.
O ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit permite a purificação do DNA genômico em menos de 15 minutos após a preparação da amostra, usando esferas magnéticas com um ligante de ácido nucleico exclusivo, ionizável e cuja carga pode ser alternada com base no pH do meio circundante. A purificação é obtida por meio de um procedimento simples de três etapas em tampões aquosos e evita o uso de guanidina, etanol e outros reagentes perigosos.
O ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit é adequado para uso na análise de STR, para extração de DNA mitocondrial (mtDNA) de folículos capilares destinados a análise de polimorfismo nucleotídeo único (SNP). Inclui um protocolo flexível para facilitar o isolamento do DNA genômico a partir de uma variedade de tipos de amostras forenses (Figura 1), como:
- Manchas de sangue seco em papéis e roupas
- Folículos pilosos e fios de cabelo
- Bitucas de cigarros
- Papel de cigarro
- Envelopes
- Swabs de copos usados
- Goma de mascar
- Células da cabeça de espermatozóides
- Células epiteliais vaginais
- Swabs de maçaneta de porta
- Células removidas de roupas (por exemplo, chapéus, casacos e luvas)
- "Vestígios de DNA deixados por toque" (por exemplo, ferramentas, telefones celulares e microscópios)
- Dyed denim
Figura 2. ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit purifica com eficiência o DNA de amostras forenses desafiadoras. Foram coletados 54 bitucas de cigarros (restos), 48 amostras foram purificadas com o uso do kit forense ChargeSwitch (barras vermelhas), 6 amostras purificadas com o uso de um kit concorrente líder (barras azuis). O DNA foi quantificado usando análise com picogreen e fluometria
Figura 3. Rendimento médio de DNA por tipo de amostra. O protocolo padrão CST para o isolamento automatizado do DNA genômico foi usado para purificar o DNA de várias amostras forenses, além de controles negativos. Todas as amostras foram processadas em placas de 96 poços usando um robô Tecan Genesis automated liquid handling robot. O protocolo único foi considerado altamente flexível e capaz de lidar com a vários tipos de amostras testadas.
Muitas drogas biológicas são produzidas em células que contem impurezas únicas de DNA ou contaminantes que precisam ser caraterizados para testes de in-process e de liberação de lote. O sucesso de um teste analítico de controle de qualidade depende essencialmente da eficiência e da reprodutibilidade da preparação da amostra para remover interferentes de PCR. Vários de Kits PrepSEQ da Applied Biosystems permitem uma recuperação superior e reprodutível a partir de amostras de bioprodução em formatos manuais e automatizados.
Saiba mais sobre a extração automatizada de ácido nucleico e a recuperação de amostras de bioprodução.
PrepSEQ Residual DNA Sample | PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation kit | PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit | PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit | |
---|---|---|---|---|
Número de catálogo | 4413686 | A50485 | 4466351 | 4452222 |
Tipo de amostra | Amostras de produção biofarmacêutica (In process samples, bulk drug substance) | Amostras de produção biofarmacêutica (cultura celular, matéria-prima, bulk drug substance) | Amostras de produção biofarmacêutica (cultura celular, matéria-prima, bulk drug substance) | Amostras de produção biofarmacêutica (cultura celular, matéria-prima, bulk drug substance) |
Aplicação | Testes de DNA residual | Quantificação de ácido nucleico | Detecção viral & de Micoplasma | Detecção viral & de Micoplasma |
Alvo de purificação | DNA/RNA | DNA/RNA | DNA/RNA | DNA/RNA |
Tecnologia de isolamento | Esferas magnéticas | Esferas magnéticas | Esferas magnéticas | Esferas magnéticas |
Automatizável | Sim | Sim | Sim | Não |
Tempo de Preparação | 2 h | 2 h | < 1 h | 2 h |
Tamanho da preparação | 100 preparações | 100 preparações | 52 isolamentos | 100 preparações |
Para uso com (equipamento) | Pharma KingFisher Flex | Pharma King Fisher Flex | AutoMate Express | Manual |
Com as complexidades da fabricação biofarmacêutica, garantir a consistência entre lotes e a qualidade envolve a preparação de amostras e a extração de ácido nucleico para testes. Utilizando tecnologia avançada baseada em esferas magnéticas, a solução de preparação de amostra PrepSEQ fornece rendimento confiável e consistente de sua extração de DNA e RNA alvo em matrizes complexas. Os tipos de amostra utilizados na indústria biofarmacêutica incluem linhagens celulares amplamente utilizadas Chinese hamster ovary DNA (CHO DNA), frequentemente usadas para estudar genética, detecção e teste de micoplasma e células de mieloma murino (NS0,murine myeloma cells) usadas para produzir proteínas terapêuticas. Para amostras com alta proteína e baixa concentração de DNA, use o residual PrepSEQ otimizado para extração residual de gDNA.
Os kits de preparação de amostras PrepSEQ fornecem uma solução automatizada de alto processamento em combinação com o instrumento Thermo Fisher Pharma KingFisher Flex e o Sistema de extração de ácido nucleico AutoMate Express da Applied Biosystems para extração de DNA e RNA com baixa manipulação. Protocolos flexíveis estão disponíveis usando o sistema AutoMate Express para isolar DNA e RNA de um único organismo.Ou um protocolo 3 em 1 que pode extrair simultaneamente micoplasma, vírus de minuto de camundongo (MMV) e ácido nucleico de vesivírus de uma única amostra.
Nossos produtos extraem DNA de alta qualidade com excelente reprodutibilidade para muitos experimentos fundamentais de biologia molecular em aplicações posteriores, incluindo:
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now