Search Thermo Fisher Scientific
O isolamento de DNA genômico e a extração de DNA genômico são termos relacionados que se referem à obtenção de DNA genômico purificado de um determinado material inicial, como células ou tecido. Vamos falar sobre cada termo com mais detalhes.
Oferecemos uma grande variedade de Kits Invitrogen de Extração de DNA Genômico, para uma purificação sensível e escalonável, a partir de um amplo conjunto de materiais iniciais, a fim de maximizar a eficiência do processo e o desempenho subsequente. Isso inclui vários kits para purificação de DNA genômico a partir de uma variedade de amostras, incluindo tecidos, células, sangue, soro, plantas, amostras forenses e mais. Encontre o produto certo para suas necessidades de pesquisa.
Três métodos gerais para o isolamento do DNA genômico são comuns, e cada um se baseia em um princípio bioquímico diferente. A seleção de um método é baseada na produtividade necessária, no equipamento disponível no laboratório e na forma como o DNA genômico purificado será usado.
O isolamento genômico do DNA por extração orgânica envolve a adição de fenol e de isotiocianato de guanidina para separar o DNA e as proteínas em diferentes fases orgânicas. A extração orgânica é um método de baixo custo e, com reagentes avançados como o DNAzol, é um método simples que requer poucos equipamentos.
O DNA se liga à sílica (também conhecida como fibra de vidro) sob alta concentração de sal e pode ser liberado em condições de baixa concentração de sal. As colunas contendo sílica proporcionam uma forma fácil de ligar, lavar e eluir o DNA genômico extraído de várias amostras de lisados celulares em paralelo.
As colunas são desenvolvidas para filtrar tampões por centrifugação, vácuo ou gravidade. Os Kits PureLink Genomic DNA Mini usam a tecnologia de coluna junto com uma microcentrífuga para uma preparação rápida de até 18 amostras. As placas oferecem a mesma tecnologia de extração em um formato de alta produtividade e fácil de usar com automação.
Neste método, as esferas paramagnéticas (atraídas pelo ímã) são adicionadas à amostra, e o DNA genômico se liga às esferas. Usando um imã forte, as esferas são mantidas aderidas no lugar ao remover o material indesejado. Após a lavagem, o DNA genômico é eluído das esferas em água ou de um tampão de baixo teor de sal. O método baseado em esferas, usado no Kit MagMAX multi sample DNA isolation e kits relacionados, é escalonável e compatível com automação.
Os kits de extração de DNA genômico contêm todos os reagentes necessários para que você obtenha o DNA purificado a partir da amostra. A Thermo Fisher Scientific oferece kits de extração de DNA genômico a sua escolha de formatos para tipos de amostra específicos: