Search Thermo Fisher Scientific
O isolamento de RNA é uma etapa crucial na jornada rumo à descoberta. Por mais de duas décadas, nossos cientistas desenvolveram tecnologias inovadoras e robustas de extração de RNA para tornar essas etapas mais rápidas e confiáveis.
O objetivo da extração de RNA é obter RNA purificado de alta qualidade a partir de amostras biológicas para aplicações como sequenciamento, análise de transcriptoma e testes de patógenos infeciosos.
A obtenção de RNA de alta qualidade é o primeiro passo, e muitas vezes o mais crítico, na execução de muitas técnicas moleculares baseadas em RNA, como RT- e qRT-PCR, dPCR, sequenciamento de RNA, análise de microarray, Northern blots, e a construção da biblioteca cDNA.
Existem vários métodos comuns para extração de RNA disponíveis como kits. A escolha do kit de extração de RNA ou do kit de isolamento de RNA depende do tipo de amostra, da produtividade necessária ou do equipamento disponível no laboratório.
Extração orgânica | Lisado bruto | Coluna de rotação de sílica | Esferas magnéticas | |
---|---|---|---|---|
Descrição | Solução monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina | Tampão de lise contendo enzimas e detergente | Coluna rotativa e reagentes para isolamento de RNA por meio de ligação seletiva de sílica | Magnetic beads e reagentes para isolamento de RNA via ligação seletiva de esferas |
Tipo(s) de amostra(s) | Bactérias, sangue, células, amostras de plantas, tecido, amostras virais, levedura | Células em cultura | Bactérias, sangue, células, tecidos vegetais e animais, soro, levedura | Flexível para muitos tipos de amostra |
Procedimento | Isolamento de RNA obtido por extração orgânica e precipitação de RNA | Incubação no tampão de lise seguida da adição da solução de parada. Nenhum isolamento é realizado | Amostras homogeneizadas carregadas na coluna. O RNA é lavado e eluído da coluna utilizando uma centrífuga de bancada ou um coletor a vácuo | Amostras homogeneizadas misturadas com esferas magnéticas. As esferas são lavadas com tampões de lavagem, e o RNA é então eluído das esferas |
Pureza | Médio | Não aplicável | Alta | O mais alto |
Produtividade | Baixa | Média a alta | Média a alta | Média a alta |
Vantagens |
|
|
|
|
Para saber mais sobre esses métodos, consulte Extração de ácido nucleico
Qualquer que seja o seu tipo de amostra, tipo de RNA ou de aplicação downstream, você pode ter certeza de que nosso portfólio de produtos pode acelerar sua pesquisa.
Precisa de reagentes em grande volume ou de reagentes personalizados para o seu fluxo de trabalho? Basta pedir à nossa equipe de serviços personalizados de RNA!
Extraia RNA purificado e intacto usando esferas magnéticas