Extraia e purifique RNA de células e de tecidos com os PureLink RNA Mini Kits
PureLink RNA Mini Kit
O PureLink RNA Mini Kit da Invitrogen fornece purificação rápida baseada em coluna de RNA total a partir de uma ampla variedade de tipos de células e tecidos.
  • RNA de alta qualidade em menos de 20 minutos
  • Até 1.000 ug de RNA purificado de uma única extração
  • Sem  lise de extração orgânica perigosa (fenol/clorofórmio)
Solicite agoraPesquisar produtos RNA Essentials
RNA total pronto para uso
O RNA total isolado utilizando o PureLink RNA Mini Kit pode ser utilizado em muitas aplicações downstream que requerem RNA total de alta qualidade.
Purificação de RNA PureLink
A tecnologia PureLink da Invitrogen combina lise não tóxica com a velocidade, pureza e facilidade de uso da purificação de RNA de coluna de membrana de sílica. O procedimento seguro e fácil de purificação de RNA pode ser concluído em menos de 20 minutos, e o RNA total de alta qualidade pode ser obtido a partir de quantidades de mini -a midiprep de material inicial sem contaminação genômica de DNA.
Isole o RNA com o PureLink RNA Mini Kit
O PureLink RNA Mini Kit proporciona uma purificação rápida do RNA total a partir de uma variedade de tipos de células e tecidos, incluindo células animais, vegetais e leveduras, bactérias e sangue.
Resources
  • Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
  • DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
  • Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
  • Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products