Começar com um RNA total intacto, puro e de alta qualidade é essencial para muitos experimentos (por exemplo, RT-PCR, qRT-PCR, análise de arranjos, Northern blots, ensaios de proteção de nuclease e sequenciamento de RNA). A tabela abaixo ajudará você a escolher o produto Invitrogen™ certo para purificar RNA total a partir da sua amostra de tipo e tamanho específico.
Qual Kit de Purificação de RNA Total é certo para você?
 Peça agoraPeça AgoraPeça agora Peça Agora
 Padrão ouro para um RNA intacto e altamente puroRNA de alta qualidade em menos de 20 minutosPurificação de Alto rendimento de RNA e DNAPurificação de Alto rendimento de RNA e DNA
  Reagentes TRIzol Kits PureLink Kits MagMAX Cells to Ct
RecommendationsMais Citado, Mais Vendido  Melhor para qPCR
Método de Isolamento Extração orgânica de alta pureza (exige precipitação de álcool)Coluna de sílica rápida e convenienteFormato flexível e escalonável com esferas magnéticasLise química (tempo para resultados de qRT-PCR)
Tempo de preparação ~1 hora< 20 minutos< 45 minutos10 minutos
Tipos de amostras compatíveis Maioria dos tipos de amostras, em especial os mais difíceis de lisarCélulas e tecidosTecidos, células, sangue, soro/plasma, urina, plantasCélulas
Quantidade de material inicial 100 mg de tecido ou 107 células (exige 1 mL de reagente)Até 200 mg de tecido, 5x10 6 a 1x108 célulasAté 100 mg de tecido, até 5x10 6 células1 a 100.000 células
Reagentes de transcrição reversa inclusos     
Master mix para qPCR incluso     
Compatível com alto rendimento   
(formato de placa disponível)
Extração e purificação orgânica
A extração de solventes orgânicos oferece desempenho comprovado e é ideal para as aplicações mais rigorosas, quando combinada com a filtração com membrana de sílica ou a purificação por esferas magnéticas. O Reagente Invitrogen™ TRIzol™ oferece:
  • A mais ampla compatibilidade de tipos de amostras
  • Método robusto
  • Bom para amostras difíceis (por exemplo, tecidos com alto teor de lipídeos e entrada escalonável de amostras
  • Grande aceitação como padrão ouro
Saiba mais sobre o Reagente TRIzol
Invitrogen RNA products
Invitrogen RNA products are designed to minimize nuclease (RNase) contamination and ensure experimental success in less-than-ideal conditions. Our RNA products are manufactured under the most stringent quality specifications and include:
  • RNA purification kits
  • Specimen collection and RNA stabilization solutions
  • Nuclease inhibitors and decontaminants
  • Nuclease-free buffers and plastics
  • RNA ladders
  • Northern blot reagents
Learn about Invitrogen RNA Products
Purificação com esferas magnéticas
Partículas magnéticas oferecem uma cinética de ligação e lavagem na fase de solução, a fim de facilitar a purificação de RNA e melhorar a manipulação da amostra, incluindo automação, ideal para maior rendimento de processamento. Esferas Magnéticas da Applied Biosystems™ MagMAX™ oferecem:
  • Rendimento flexível e escalonável
  • Passível de automação para maior rendimento
  • Melhor remoção de inibidores e menor volume de eluição, o que resulta num RNA mais concentrado
Saiba mais sobre as Esferas Magnéticas MagMAX
Essenciais para RNA Invitrogen
Os produtos Invitrogen são desenvolvidos para minimizar a contaminação de nucleases e garantir um sucesso experimental em condições não ideais. Esses produtos são fabricados sob as mais rigorosas especificações de qualidade e incluem:
  • Kits de purificação de RNA
  • Coleta de espécimes e soluções estabilizadoras de RNA
  • Inibidores de nucleases e descontaminantes
  • Tampões e plásticos livres de nucleases
  • Cadeias de RNA
  • Reagentes de northern blot
Saiba mais sobre os produtos Invitrogen
Purificação com membrana de sílica
Filtros de membrana de sílica permitem uma purificação de RNA rápida e fácil, resultando num RNA puro que pode ser usado na maioria das aplicações. As colunas de purificação Invitrogen™ PureLink™ oferecem:
  • Um método rápido e fácil, adequado para a maioria dos usos subsequentes.
  • Ampla compatibilidade de tipos de amostras
  • Formato familiar da coluna de rotação comumente utilizado para rendimento baixo e médio
Saiba mais sobre as colunas de purificação PureLink
Resources
  • Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
  • DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
  • Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
  • Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products
Resources
  • Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
  • DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
  • Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
  • Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products