Search Thermo Fisher Scientific
Descubra a tecnologia MagMax e o poder das beads magnéticas para a purificação dos ácidos nucléicos. Purifique ácidos nucléicos com alta qualidade a partir de vários tipos de amostra. Economize tempo e aumente a consistência entre as amostras usando os instrumentos KingFisher para purificação automatizada de amostras.
Os produtos a seguir são recomendados para isolar o RNA do vírus SARS CoV-2 Para saber mais sobre as diferenças entre os kits, visite esta página.
Para mais informações sobre valores do kit MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation (A48383), por favor contacte nossa central de relacionamento ao cliente.
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (MVP I) Faça o pedido agora | MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (MVP II) Entre em contato com o atendimento ao cliente | |
Para quem serve? | Nossos Kits MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation são recomendados para o uso em laboratórios de pesquisa e diagnóstico, os quais fazem testes para SARS-CoV-2 ou, até mesmo para os laboratórios que desenvolvem seus próprios testes. | |
Tipos de amostra | Meios de transporte viral universal (VTM), lavado broncoalveolar (LBA) e outras amostras como soro, plasma, urina, CSF (licor da medula espinhal), sangue total e saliva. | |
Nível de automação | Automatização de protocolos prontos para os sistemas KingFisher Flex e KingFisher Duo Prime | |
Volume inicial de amostra | Recomendado 200 µL de meio de transporte viral universal (VTM) por amostra | |
Volume de eluição | 50 μL | |
Tempo por corrida | 96 amostras podem ser processadas em <40 minutos | |
Atualização de protocolo |
| |
Qual é a diferença entre os dois kits? | Binding beads Para suportar a demanda sem precedentes de produtos de extração de RNA para testes de COVID-19. Houve uma mudança de matéria prima nas beads do kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation O Kit MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation contém estas beads. A química das beads de RNA é idêntica, e a capacidade de ligação, em cada tipo de bead, do ácido é suficiente para fornecer resultados semelhantes entre os dois produtos. Apresentação dos conjuntos de reagentes O kit MagMAX Viral/Pathogen II está disponível apenas para 1.000 ou 2.000 reações. | |
Catálogo Número de catálogo | A48310 (até 2,000 preparações/kit) Este kit contém as seguintes SKUs: A42359, A42360, A42362, A42363, A42364 | A48383 (até 2,000 preparações/kit) |
A42352 (até 200 preparações/kit) |
DNA | DNA | DNA sem células |
---|---|---|
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit 2.0 | MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit | MagMAX Cell-free DNA Isolation Kit |
Purificação mais rápida e fácil para saliva, sangue, camada leucoplaquetária
| Extração de DNA para vários tipos de amostras
| Isolamento rápido de células livres circulantes em plasma
|
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
RNA total | mRNA |
---|---|
MagMAX mirVana Total RNA | Kit de purificação direta de mRNA com Dynabeads. |
Purifique corretamente o RNA total (small RNA enriquecidos a partir do RNA total) de vários tipos de amostras
| Método de isolamento simples e rápido de mRNA total com cauda polyA intacta, diretamente de lisado bruto de células vegetais e animais, além de tecidos. |
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
DNA de células livres circulante | DNA total de células livres circulante |
---|---|
MagMAX Cell-free DNA Isolation Kit | MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit |
Isolamento rápido de células livres circulantes em plasma
Automatização pronta, extração sem fenol | Isola e purifica DNA e RNA de células livres circulantes (cell-free) de plasma
|
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit |
Extrai DNA e RNA da mesma amostra de FFPE
|
Faça o pedido agora Saiba mais |
DNA | RNA |
---|---|
MagMAX Plant DNA Isolation Kit | MagMAX Plant DNA Isolation Kit |
Automatização para purificação de DNA a partir de uma ampla variedade de espécies de plantas. | Automatização para purificação de DNA a partir de uma ampla variedade de espécies de plantas. |
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
Os produtos a seguir são recomendados para isolar o RNA do vírus SARS CoV-2 Para saber mais sobre as diferenças entre os kits, visite esta página.
Para mais informações sobre valores do kit MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation (A48383), por favor contacte nossa central de relacionamento ao cliente.
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (MVP I) Faça o pedido agora | MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (MVP II) Entre em contato com o atendimento ao cliente | |
Para quem serve? | Nossos Kits MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation são recomendados para o uso em laboratórios de pesquisa e diagnóstico, os quais fazem testes para SARS-CoV-2 ou, até mesmo para os laboratórios que desenvolvem seus próprios testes. | |
Tipos de amostra | Meios de transporte viral universal (VTM), lavado broncoalveolar (LBA) e outras amostras como soro, plasma, urina, CSF (licor da medula espinhal), sangue total e saliva. | |
Nível de automação | Automatização de protocolos prontos para os sistemas KingFisher Flex e KingFisher Duo Prime | |
Volume inicial de amostra | Recomendado 200 µL de meio de transporte viral universal (VTM) por amostra | |
Volume de eluição | 50 μL | |
Tempo por corrida | 96 amostras podem ser processadas em <40 minutos | |
Atualização de protocolo |
| |
Qual é a diferença entre os dois kits? | Binding beads Para suportar a demanda sem precedentes de produtos de extração de RNA para testes de COVID-19. Houve uma mudança de matéria prima nas beads do kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation O Kit MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation contém estas beads. A química das beads de RNA é idêntica, e a capacidade de ligação, em cada tipo de bead, do ácido é suficiente para fornecer resultados semelhantes entre os dois produtos. Apresentação dos conjuntos de reagentes O kit MagMAX Viral/Pathogen II está disponível apenas para 1.000 ou 2.000 reações. | |
Catálogo Número de catálogo | A48310 (até 2,000 preparações/kit) Este kit contém as seguintes SKUs: A42359, A42360, A42362, A42363, A42364 | A48383 (até 2,000 preparações/kit) |
A42352 (até 200 preparações/kit) |
DNA | DNA | DNA sem células |
---|---|---|
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit 2.0 | MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit | MagMAX Cell-free DNA Isolation Kit |
Purificação mais rápida e fácil para saliva, sangue, camada leucoplaquetária
| Extração de DNA para vários tipos de amostras
| Isolamento rápido de células livres circulantes em plasma
|
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
RNA total | mRNA |
---|---|
MagMAX mirVana Total RNA | Kit de purificação direta de mRNA com Dynabeads. |
Purifique corretamente o RNA total (small RNA enriquecidos a partir do RNA total) de vários tipos de amostras
| Método de isolamento simples e rápido de mRNA total com cauda polyA intacta, diretamente de lisado bruto de células vegetais e animais, além de tecidos. |
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
DNA de células livres circulante | DNA total de células livres circulante |
---|---|
MagMAX Cell-free DNA Isolation Kit | MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit |
Isolamento rápido de células livres circulantes em plasma
Automatização pronta, extração sem fenol | Isola e purifica DNA e RNA de células livres circulantes (cell-free) de plasma
|
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit |
Extrai DNA e RNA da mesma amostra de FFPE
|
Faça o pedido agora Saiba mais |
DNA | RNA |
---|---|
MagMAX Plant DNA Isolation Kit | MagMAX Plant DNA Isolation Kit |
Automatização para purificação de DNA a partir de uma ampla variedade de espécies de plantas. | Automatização para purificação de DNA a partir de uma ampla variedade de espécies de plantas. |
Faça o pedido agora Saiba mais | Faça o pedido agora Saiba mais |
Nossos especialistas em preparação de amostra estão aqui para ajudar com suporte a aplicativos, desenvolvimento de métodos ou qualquer outra dúvida que você possa ter para a preparação de amostra. Entre em contato com: techservices@lifetech.com
Centro de Suporte de purificação e Análise de ácidos nucleicos
Encontre dicas, ajuda para solução de problemas e informações para & suas aplicações de análise de purificação de ácido nucleico.