Search Thermo Fisher Scientific
Tipo de amostra | Múltiplo, incluindo sangue total, swabs, tecido e muito mais |
Volume de input de amostra | 50 µL–2 mL |
Rendimento |
|
Volume de eluição | 50 µL–1 mL |
Tempo total de processamento | 6–96 amostras em 30–45 min, dependendo do tipo de amostra |
Reações (rxn) | 1 kit = 100 rxn de 50–400 µL volume ou 200 rxn de <200 µL volume; reagentes a granel vendidos separadamente |
Condições de envio | Temperatura ambiente |
No. de Cat | A36570 |
Use este kit com automação KingFisher para extrair DNA de alta qualidade que é compatível com sequenciamento ou plataformas de microarranjo, de uma variedade de tipos de amostra. Escolha entre vários protocolos, mas apenas duas opções para inputs de volume grandes ou pequenas, sem normalização.
Extraia o gDNA de 50 µL–2 ml de saliva fresca e estabilizada, sangue total, swabs bucais, cobertura leucoplaquetária com tubo EDTA/Streck cfDNA e outros tipos de amostras biológicas. Maximize os rendimentos de gDNA com o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 tratando amostras com proteinase K (PK) e PK-Enhancer, seguido por uma solução eficaz de lise/ligação para simultaneamente lisar de células, denaturar proteínas e capturar gDNA nas esferas de ligação magnéticas. Remova proteínas, detergentes e outras impurezas do ácido nucleico ligado com a solução Ultra 2.0 Wash I. Isso libera o gDNA das esferas usando uma solução de eluição de low-TE.
O kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 utiliza fluxos de trabalho baseados em esferas magnéticas e combina vários passos de processamento de amostras para reduzir o esforço tradicionalmente exigido por outros métodos de extração de ácido nucleico. Simplifique a preparação da amostra processando uma ampla gama de inputs de volume de amostra simultaneamente sem normalização da amostra ou ajustes de volume do reagente. Basta combinar os volumes de amostra com um dos três fluxos de trabalho de input padrão (50 µL a 400 µL, até 1 ml, até 2 ml) e seguir as instruções para amostra semi-automatizada ou manual ou preparação.
Otimize o uso do kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 usando-os com sistemas KingFisher. Para uso com throughput moderada com o KingFisher Duo Prime e para maior throughput, use o KingFisher Flex. Processe até 400 µL de volume de amostra em microplacas SBS de poço profundo de 96 poços usando o sistema KingFisher Flex. Para lotes de amostras menores, processe 12 amostras usando o sistema Duo Prime. Os volumes de input de amostra de 1 a 2 mL são purificados em microplacas SBS de poço profundo de 24 poços utilizáveis em sistemas KingFisher Flex ou Duo Prime. Os scripts do software BindIt para automação nos sistemas Flex e Duo Prime podem ser baixados e instalados facilmente (consulte a guia/seção protocolos).
Os reagentes do kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 estão disponíveis como reagentes engarrafados independentes e são perfeitos para um processamento de amostras de alto-throughput maior. Os reagentes são engarrafados individualmente em volumes maiores. Se adquirir um conjunto de 6 reagentes independentes, os usuários terão volume suficiente de reagentes MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 para processar duas mil amostras de 50-200 uL ou mil amostras de 200–400 uL.
Figura 1. Recuperação linear de gDNA da saliva. O DNA genômico (gDNA) foi isolado de 150 µL, 500 µL, 2 mL e 4 mL de saliva recém-coletada de dois doadores independentes usando o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 no Manipulador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Utilizou-se espetrofotómetro NanoDrop 8000 para calcular o rendimento total de gDNA (A), a relação A260/A280 e a relação A260/A230 (B).
Figura 2. Recuperação linear de gDNA de camada buffy coat. O DNA genômico (gDNA) foi isolado de 50 µL, 100 µL e 200 µL de cobertura buffy coat de um tubo de coleta de sangue K2-EDTA ou de um tubo de coleta de sangue Streck cfDNA usando o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 no Manipulador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Utilizou-se espetrofotómetro NanoDrop 8000 para calcular o rendimento total de gDNA (A), a relação A260/A280 e a relação A260/A230 (B).
Figura 3. Recuperação linear de gDNA de sangue total. O DNA genômico (gDNA) foi isolado de 50 µL, 100 µL, 200 µL, 400 µL, 1 mL, e 2 ml de sangue total de dois doadores independentes usando o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 no Manipulador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Utilizou-se espetrofotómetro NanoDrop 8000 para calcular o rendimento total de gDNA (A), a relação A260/A280 e a relação A260/A230 (B). O diagrama de inserção mostra a recuperação linear do gDNA total de volumes de input menores (50–400 µL) de sangue total do doador 1 e doador 2.
Protocolo | KingFisher Duo | KingFisher Flex |
---|---|---|
Script de 1 ml | MagMAX_Ultra2_1mL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_1mL_V2_Flex.bdz |
Script de 2 ml | MagMAX_Ultra2_2mL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_2mL_V2_Flex.bdz |
Script de 400 µL | MagMAX_Ultra2_400uL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_400uL_V2_Flex.bdz |
Script buffycoat | MagMAX_Ultra2_bufcasycoatV2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_bufcasycoatV2_Flex.bdz |
Script de 200 µL | MagMAX_Ultra2_200uL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_200uL_V2_Flex.bdz |
Script direto | MagMAX_Ultra2_Direct_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_Direct_V2_Flex.bdz |
Kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Otimizado para sangue, saliva, buffy coat, | MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit Abrange uma gama de tipos de amostras | |
![]() | ![]() | |
Volumes de amostra |
|
|
Volumes de eluição | 50 µL–1 mL | 50 µL–1 mL |
Tempo por corrida |
|
|
Automação/HT |
|
|
Purificação | gDNA purificado pronto para PCR e NGS | gDNA pronto para PCR e NGS |
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora |
Tipo de amostra | Múltiplo, incluindo sangue total, swabs, tecido e muito mais |
Volume de input de amostra | 50 µL–2 mL |
Rendimento |
|
Volume de eluição | 50 µL–1 mL |
Tempo total de processamento | 6–96 amostras em 30–45 min, dependendo do tipo de amostra |
Reações (rxn) | 1 kit = 100 rxn de 50–400 µL volume ou 200 rxn de <200 µL volume; reagentes a granel vendidos separadamente |
Condições de envio | Temperatura ambiente |
No. de Cat | A36570 |
Use este kit com automação KingFisher para extrair DNA de alta qualidade que é compatível com sequenciamento ou plataformas de microarranjo, de uma variedade de tipos de amostra. Escolha entre vários protocolos, mas apenas duas opções para inputs de volume grandes ou pequenas, sem normalização.
Extraia o gDNA de 50 µL–2 ml de saliva fresca e estabilizada, sangue total, swabs bucais, cobertura leucoplaquetária com tubo EDTA/Streck cfDNA e outros tipos de amostras biológicas. Maximize os rendimentos de gDNA com o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 tratando amostras com proteinase K (PK) e PK-Enhancer, seguido por uma solução eficaz de lise/ligação para simultaneamente lisar de células, denaturar proteínas e capturar gDNA nas esferas de ligação magnéticas. Remova proteínas, detergentes e outras impurezas do ácido nucleico ligado com a solução Ultra 2.0 Wash I. Isso libera o gDNA das esferas usando uma solução de eluição de low-TE.
O kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 utiliza fluxos de trabalho baseados em esferas magnéticas e combina vários passos de processamento de amostras para reduzir o esforço tradicionalmente exigido por outros métodos de extração de ácido nucleico. Simplifique a preparação da amostra processando uma ampla gama de inputs de volume de amostra simultaneamente sem normalização da amostra ou ajustes de volume do reagente. Basta combinar os volumes de amostra com um dos três fluxos de trabalho de input padrão (50 µL a 400 µL, até 1 ml, até 2 ml) e seguir as instruções para amostra semi-automatizada ou manual ou preparação.
Otimize o uso do kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 usando-os com sistemas KingFisher. Para uso com throughput moderada com o KingFisher Duo Prime e para maior throughput, use o KingFisher Flex. Processe até 400 µL de volume de amostra em microplacas SBS de poço profundo de 96 poços usando o sistema KingFisher Flex. Para lotes de amostras menores, processe 12 amostras usando o sistema Duo Prime. Os volumes de input de amostra de 1 a 2 mL são purificados em microplacas SBS de poço profundo de 24 poços utilizáveis em sistemas KingFisher Flex ou Duo Prime. Os scripts do software BindIt para automação nos sistemas Flex e Duo Prime podem ser baixados e instalados facilmente (consulte a guia/seção protocolos).
Os reagentes do kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 estão disponíveis como reagentes engarrafados independentes e são perfeitos para um processamento de amostras de alto-throughput maior. Os reagentes são engarrafados individualmente em volumes maiores. Se adquirir um conjunto de 6 reagentes independentes, os usuários terão volume suficiente de reagentes MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 para processar duas mil amostras de 50-200 uL ou mil amostras de 200–400 uL.
Figura 1. Recuperação linear de gDNA da saliva. O DNA genômico (gDNA) foi isolado de 150 µL, 500 µL, 2 mL e 4 mL de saliva recém-coletada de dois doadores independentes usando o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 no Manipulador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Utilizou-se espetrofotómetro NanoDrop 8000 para calcular o rendimento total de gDNA (A), a relação A260/A280 e a relação A260/A230 (B).
Figura 2. Recuperação linear de gDNA de camada buffy coat. O DNA genômico (gDNA) foi isolado de 50 µL, 100 µL e 200 µL de cobertura buffy coat de um tubo de coleta de sangue K2-EDTA ou de um tubo de coleta de sangue Streck cfDNA usando o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 no Manipulador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Utilizou-se espetrofotómetro NanoDrop 8000 para calcular o rendimento total de gDNA (A), a relação A260/A280 e a relação A260/A230 (B).
Figura 3. Recuperação linear de gDNA de sangue total. O DNA genômico (gDNA) foi isolado de 50 µL, 100 µL, 200 µL, 400 µL, 1 mL, e 2 ml de sangue total de dois doadores independentes usando o kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 no Manipulador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Utilizou-se espetrofotómetro NanoDrop 8000 para calcular o rendimento total de gDNA (A), a relação A260/A280 e a relação A260/A230 (B). O diagrama de inserção mostra a recuperação linear do gDNA total de volumes de input menores (50–400 µL) de sangue total do doador 1 e doador 2.
Protocolo | KingFisher Duo | KingFisher Flex |
---|---|---|
Script de 1 ml | MagMAX_Ultra2_1mL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_1mL_V2_Flex.bdz |
Script de 2 ml | MagMAX_Ultra2_2mL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_2mL_V2_Flex.bdz |
Script de 400 µL | MagMAX_Ultra2_400uL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_400uL_V2_Flex.bdz |
Script buffycoat | MagMAX_Ultra2_bufcasycoatV2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_bufcasycoatV2_Flex.bdz |
Script de 200 µL | MagMAX_Ultra2_200uL_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_200uL_V2_Flex.bdz |
Script direto | MagMAX_Ultra2_Direct_V2_Duo.bdz | MagMAX_Ultra2_Direct_V2_Flex.bdz |
Kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Otimizado para sangue, saliva, buffy coat, | MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit Abrange uma gama de tipos de amostras | |
![]() | ![]() | |
Volumes de amostra |
|
|
Volumes de eluição | 50 µL–1 mL | 50 µL–1 mL |
Tempo por corrida |
|
|
Automação/HT |
|
|
Purificação | gDNA purificado pronto para PCR e NGS | gDNA pronto para PCR e NGS |
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora |
Tal como todos os kits Applied Biosystems MagMAX DNA Multi-Sample Ultra são otimizados para instrumentos KingFisher.
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now
Encontre dicas, ajuda para solução de problemas e recursos para & suas aplicações de análise de purificação de ácido nucleico.