Search Thermo Fisher Scientific
Os kits e reagentes MagMAX usam tecnologia baseada em esferas magnéticas para purificar DNA e RNA de alta qualidade de amostras de plasma, soro ou urina cell-free. Para ajudar a economizar tempo e aumentar a reprodutibilidade, combine com os instrumentos KingFisher para purificação automatizada.
Os kits MagMAX purificam ácidos nucleicos de alta qualidade, amostras cell-free e blocos FFPE e são adequados para várias aplicações de pesquisa, incluindo sequenciamento de última geração (NGS), qPCR e PCR digital.
MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit Purifique o DNA, RNA e miRNA livres circulantes | MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit Isole o DNA cell-free em | Kit MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Isolamento sequencial de | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Volumes de amostra | 1,0-6 mL de plasma | 100 µL-10 mL | 5 a 40 µm Input padrão de lâminas ou cortes |
Volume de eluição | 15-60 μL | 15–50 µL | 20–50 µL |
Tempo por corrida | Total de 90 minutos, tempo de operação de 10 a 15 minutos com instrumentos KingFisher | 45–60 min | 20 min para DNA, 48 min para RNA |
Automação/HT |
|
|
|
— | Saiba mais | Saiba mais | |
Faça o pedido agora | Faça o pedido agora | Faça o pedido agora |
Centro de Suporte para purificação e Análise de ácidos nucleicos
Encontre dicas, ajuda para solução de problemas e recursos para & suas aplicações de análise de purificação de ácido nucleico.