Search Thermo Fisher Scientific
Os Os kits MagMAX Viral/Pathogen MagMAX usam tecnologia magnética baseada em esferas para purificar o ácido nucleico de alta qualidade de uma variedade de tipos de amostra de pesquisa , manualmente e por meio da automação. Para ajudar a poupar tempo e aumentar a reprodutibilidade, combine cominstrumentos KingFisherpara purificação automatizada. Nossos kits são recomendados paraisolamento de ácido nucleico viral para SARS COV-2.
Os produtos a seguir são recomendados para o isolamento de ácido nucleico viral baseado em pesquisa para SARS-COV-2. Para saber mais sobre as diferenças entre os kits, consulte as Perguntas frequentes abaixo.
Para obter mais informações sobre como pedir do MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation kit (A48383), entre em contato com o o serviço de suporte ao cliente.
![]() Kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation (MVP I) Faça o pedido agora | ![]() Kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation (MVP II) Entre em contato com o atendimento ao cliente | |
Para quem serve? | Esses kits MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation foram concebidos para utilização por laboratórios de investigação e instalações que atualmente testam a SARS-COV-2, ou laboratórios que desenvolvem os seus próprios testes | |
Tipos de amostra | Meios de transporte viral universal (VTM, Viral transport media), lavagem broncoalveolar (BAL, Bronchoalveolar lavage) e outras amostras de pesquisa respiratória, soro, plasma, urina, CSF, sangue total e saliva | |
Nível de automação | Protocolos prontos para automação projetados para os sistemas KingFisher Flex e KingFisher Duo Prime Thermo Scientific | |
Volume de input de amostra | 200 µL de amostra VTM recomendado | |
Volume de eluição | 50 μL | |
Tempo por execução | 96 amostras podem ser processadas em <40 minutos. | |
Atualização do protocolo |
| |
Qual é a diferença entre os dois kits? | Esferas de ligação: Para suportar a demanda sem precedentes de produtos de extração de RNA para testes de COVID-19. Houve uma mudança de matéria-prima no componente de esfera contido no kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation. O kit MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation contém essas esferas. A química que conduz o RNA às esferas é idêntica, e a capacidade de ligação do ácido nucleico de cada tipo de esfera é suficiente para fornecer resultados semelhantes entre os dois produtos. Formato do reagente a granel: O kit MagMAX Viral/Pathogen II só está disponível em formato de preparação a granel com 1.000 ou 2.000 reações. | |
Nº Cat. | A48310 (até 2.000 preparações/kit) Esse kit contém as seguintes SKUs: A42359, A42360, A42362, A42363, A42364 | A48383 (até 2.000 preparações/kit) |
A42352 (até 200 preparações/kit) |
Os protocolos a seguir podem ser usados para o Kit MagMAX Viral/Pathogen (MVP I) e o Kit MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) para testes SARS-COV-2, e suporta a redução do volume de input de amostra de 400 μL a 200 μL, e a redução de 3 etapas de lavagem para 2 etapas de lavagem. Os protocolos podem ser baixados para a cabeçote do KingFisher Flex de 96 poços profundos (5400630).
Tipo de protocolo | Lavagem padrão (3 etapas de lavagem) | Lavagem reduzida (2 etapas de lavagem) |
---|---|---|
Script de 200 μL | MVP_Flex_200ul.bdz | MVP_2Wash_200_Flex.bdz |
Script de 400 μL | MVP_Flex_400ul.bdz | MVP_2Wash_400_Flex.bdz |
O protocolo a seguir pode ser usado para o Kit MagMAX Viral/Pathogen (MVP I) e o Kit MagMAX Viral/Pathogen II Kit (MVPII) para testes SARS-COV-2, e suporta o isolamento de ácido nucleico viral a partir de 200 µL de saliva (bruta ou preservada).
Deseja isolar sem um instrumento? Consulte nosso protocolo manual /guia do usuário para uso com suportes magnéticos.
Figura 1. Comparação do kit de extração viral – vírus RNA O ácido nucleico foi extraído com o uso do MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Isolation kit e kits concorrentes de 5 matrizes diferentes, adicionadas com partículas virais inativadas. Depois de extraídas, o qRT-PCR de uma etapa foi realizado em 1ul de cada amostra em duplicata para determinar o desempenho entre os kits. Painel A: Vírus (-) ssRNA. Painel B: Vírus (+) ssRNA
Figura 2: Comparação do kit de extração viral – vírus DNA O ácido nucleico foi extraído com o uso do MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Isolation kit e de kits concorrentes de 5 matrizes diferentes, acrescentadas com partículas virais inativadas. Depois de extraídas, o qRT-PCR de uma etapa foi realizado em 1 ul de cada amostra em duplicata para determinar o desempenho entre os kits.
A. Há duas diferenças importantes entre os produtos MVP I e MVP II:
Esferas de ligação: Uma alteração de matéria-prima proprietária no componente da esfera é diferente. A química que conduz o RNA às esferas é idêntica e a capacidade de ligação do ácido nucleico proporciona resultados semelhantes/equivalentes entre os dois produtos. Formato do reagente a granel: A segunda diferença é que o produto MVP II (A48383) só está disponível no formato a granel. Não há opção de 100 reações para o kit MVP II.
R. Sim, temos um protocolo manual pronto e um guia do usuário para uso com suporte magnético.
A. Sim, o conteúdo do produto (formulações de solução de ligação, tampão de lavagem, proteinase K e solução de eluição) é o mesmo nos dois kits.
Sim, o fluxo de trabalho geral, em termos de número de etapas e de uso do volume, permanece o mesmo e se você estiver usando o kit MVP I (A42353, A48310), não será necessário alterar o protocolo.
IMPORTANTE: O protocolo para os produtos MVP I e MVP II foi atualizado para incluir uma opção de input inferior separada: Agora, você pode usar um volume de input de amostra de 200 μL (em comparação com o padrão de 400 μL) com uma quantidade reduzida (dividida pela metade) de reagentes de extração. O que isso significa? Isso significa que agora você pode obter 2.000 preparações de seus produtos MVP I (A48310) ou MVP II (A48383). Isso também significa que o tamanho de embalagem menor do kit MVP I (A42352) pode suportar 200 preparações.
R. Sim, haverá um novo script para o protocolo de input de amostra 200 μL e as duas versões de kit podem ser usadas com ele.
R. Sim, todas as mesmas amostras são compatíveis.
A. Sim. Você pode usar o produto MVP II (A48383) da mesma forma que usaria o produto MVP I (A42352, A48310) com o Kit TaqPath COVID-19 Combo. Ao usar o protocolo de input de amostra de 200 μL, observe que oinput de eluato no PCR será alterada para 10 uL (input de eluato de 5 uL ao usar 400 μL).
R. Não, o MVP II NÃO está substituindo o Kit viral/patogênico MagMAX existente (No cat. A423352, A48310). O objetivo deste produto é expandir o número de amostras que podem ser processadas com nossos reagentes MagMAX.
R. Sim, os dois são fabricados segundo as mesmas normas ISO 13485 que utilizam um conjunto elevado de medidas de controlo de qualidade.
R: Disponibilidade
R: Não, os reagentes a granel para os dois kits têm o mesmo preço.
R: Para o formato de placa 96DW: 200 μL a 400 μL de input de volume de amostra (200 μL para sangue total).
Para o formato de placa 24DW: 500 μL a 2.000 μL de input de volume de amostra (1.000 μL para sangue total).
R: Amostras de biofluidos humanos (por exemplo, sangue, soro, plasma, urina, CSF, lavagem, saliva), amostras armazenadas em meios de transporte (por exemplo, meio de transporte viral universal BD®) e cultura bacteriófaga.
R: O ácido nucleico foi detectado com sucesso a partir de até 50 cópias virais na amostra inicial.
R: Vírus (-)ssRNA, vírus (-)ssRNA, vírus ssDNA, vírus dsDNA, bactérias gram negativas.
R: QRT-PCR, qPCR, sequenciamento.
R: 30 min da amostra até o ácido nucleico extraído para até 96 amostras.
R: O kit é compatível com todos os instrumentos KingFisher (Flex, Duo Prime e Presto) e também pode ser usado para processamento manual em placa de 96 poços.
Para ajudar a poupar tempo e aumentar a reprodutibilidade com os kits de MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid , combine com pipetas eletrônicas E1-ClipTip Equalizer e instrumentos Multidrop Combi.
Espaçamento ajustável, pipeta eletrônica habilitada para Bluetooth. Saiba mais
Dispensador automático de reagentes. Saiba mais
Assista a estes vídeos de instruções para aprender a usar os kits MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation com instrumentos KingFisher e dispositivos de coleta de saliva.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit de isolamento de ácido nucleico viral/patogênico MagMAX.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation.
![]() Kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation (MVP I) Faça o pedido agora | ![]() Kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation (MVP II) Entre em contato com o atendimento ao cliente | |
Para quem serve? | Esses kits MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation foram concebidos para utilização por laboratórios de investigação e instalações que atualmente testam a SARS-COV-2, ou laboratórios que desenvolvem os seus próprios testes | |
Tipos de amostra | Meios de transporte viral universal (VTM, Viral transport media), lavagem broncoalveolar (BAL, Bronchoalveolar lavage) e outras amostras de pesquisa respiratória, soro, plasma, urina, CSF, sangue total e saliva | |
Nível de automação | Protocolos prontos para automação projetados para os sistemas KingFisher Flex e KingFisher Duo Prime Thermo Scientific | |
Volume de input de amostra | 200 µL de amostra VTM recomendado | |
Volume de eluição | 50 μL | |
Tempo por execução | 96 amostras podem ser processadas em <40 minutos. | |
Atualização do protocolo |
| |
Qual é a diferença entre os dois kits? | Esferas de ligação: Para suportar a demanda sem precedentes de produtos de extração de RNA para testes de COVID-19. Houve uma mudança de matéria-prima no componente de esfera contido no kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation. O kit MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation contém essas esferas. A química que conduz o RNA às esferas é idêntica, e a capacidade de ligação do ácido nucleico de cada tipo de esfera é suficiente para fornecer resultados semelhantes entre os dois produtos. Formato do reagente a granel: O kit MagMAX Viral/Pathogen II só está disponível em formato de preparação a granel com 1.000 ou 2.000 reações. | |
Nº Cat. | A48310 (até 2.000 preparações/kit) Esse kit contém as seguintes SKUs: A42359, A42360, A42362, A42363, A42364 | A48383 (até 2.000 preparações/kit) |
A42352 (até 200 preparações/kit) |
Os protocolos a seguir podem ser usados para o Kit MagMAX Viral/Pathogen (MVP I) e o Kit MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) para testes SARS-COV-2, e suporta a redução do volume de input de amostra de 400 μL a 200 μL, e a redução de 3 etapas de lavagem para 2 etapas de lavagem. Os protocolos podem ser baixados para a cabeçote do KingFisher Flex de 96 poços profundos (5400630).
Tipo de protocolo | Lavagem padrão (3 etapas de lavagem) | Lavagem reduzida (2 etapas de lavagem) |
---|---|---|
Script de 200 μL | MVP_Flex_200ul.bdz | MVP_2Wash_200_Flex.bdz |
Script de 400 μL | MVP_Flex_400ul.bdz | MVP_2Wash_400_Flex.bdz |
O protocolo a seguir pode ser usado para o Kit MagMAX Viral/Pathogen (MVP I) e o Kit MagMAX Viral/Pathogen II Kit (MVPII) para testes SARS-COV-2, e suporta o isolamento de ácido nucleico viral a partir de 200 µL de saliva (bruta ou preservada).
Deseja isolar sem um instrumento? Consulte nosso protocolo manual /guia do usuário para uso com suportes magnéticos.
Figura 1. Comparação do kit de extração viral – vírus RNA O ácido nucleico foi extraído com o uso do MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Isolation kit e kits concorrentes de 5 matrizes diferentes, adicionadas com partículas virais inativadas. Depois de extraídas, o qRT-PCR de uma etapa foi realizado em 1ul de cada amostra em duplicata para determinar o desempenho entre os kits. Painel A: Vírus (-) ssRNA. Painel B: Vírus (+) ssRNA
Figura 2: Comparação do kit de extração viral – vírus DNA O ácido nucleico foi extraído com o uso do MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Isolation kit e de kits concorrentes de 5 matrizes diferentes, acrescentadas com partículas virais inativadas. Depois de extraídas, o qRT-PCR de uma etapa foi realizado em 1 ul de cada amostra em duplicata para determinar o desempenho entre os kits.
A. Há duas diferenças importantes entre os produtos MVP I e MVP II:
Esferas de ligação: Uma alteração de matéria-prima proprietária no componente da esfera é diferente. A química que conduz o RNA às esferas é idêntica e a capacidade de ligação do ácido nucleico proporciona resultados semelhantes/equivalentes entre os dois produtos. Formato do reagente a granel: A segunda diferença é que o produto MVP II (A48383) só está disponível no formato a granel. Não há opção de 100 reações para o kit MVP II.
R. Sim, temos um protocolo manual pronto e um guia do usuário para uso com suporte magnético.
A. Sim, o conteúdo do produto (formulações de solução de ligação, tampão de lavagem, proteinase K e solução de eluição) é o mesmo nos dois kits.
Sim, o fluxo de trabalho geral, em termos de número de etapas e de uso do volume, permanece o mesmo e se você estiver usando o kit MVP I (A42353, A48310), não será necessário alterar o protocolo.
IMPORTANTE: O protocolo para os produtos MVP I e MVP II foi atualizado para incluir uma opção de input inferior separada: Agora, você pode usar um volume de input de amostra de 200 μL (em comparação com o padrão de 400 μL) com uma quantidade reduzida (dividida pela metade) de reagentes de extração. O que isso significa? Isso significa que agora você pode obter 2.000 preparações de seus produtos MVP I (A48310) ou MVP II (A48383). Isso também significa que o tamanho de embalagem menor do kit MVP I (A42352) pode suportar 200 preparações.
R. Sim, haverá um novo script para o protocolo de input de amostra 200 μL e as duas versões de kit podem ser usadas com ele.
R. Sim, todas as mesmas amostras são compatíveis.
A. Sim. Você pode usar o produto MVP II (A48383) da mesma forma que usaria o produto MVP I (A42352, A48310) com o Kit TaqPath COVID-19 Combo. Ao usar o protocolo de input de amostra de 200 μL, observe que oinput de eluato no PCR será alterada para 10 uL (input de eluato de 5 uL ao usar 400 μL).
R. Não, o MVP II NÃO está substituindo o Kit viral/patogênico MagMAX existente (No cat. A423352, A48310). O objetivo deste produto é expandir o número de amostras que podem ser processadas com nossos reagentes MagMAX.
R. Sim, os dois são fabricados segundo as mesmas normas ISO 13485 que utilizam um conjunto elevado de medidas de controlo de qualidade.
R: Disponibilidade
R: Não, os reagentes a granel para os dois kits têm o mesmo preço.
R: Para o formato de placa 96DW: 200 μL a 400 μL de input de volume de amostra (200 μL para sangue total).
Para o formato de placa 24DW: 500 μL a 2.000 μL de input de volume de amostra (1.000 μL para sangue total).
R: Amostras de biofluidos humanos (por exemplo, sangue, soro, plasma, urina, CSF, lavagem, saliva), amostras armazenadas em meios de transporte (por exemplo, meio de transporte viral universal BD®) e cultura bacteriófaga.
R: O ácido nucleico foi detectado com sucesso a partir de até 50 cópias virais na amostra inicial.
R: Vírus (-)ssRNA, vírus (-)ssRNA, vírus ssDNA, vírus dsDNA, bactérias gram negativas.
R: QRT-PCR, qPCR, sequenciamento.
R: 30 min da amostra até o ácido nucleico extraído para até 96 amostras.
R: O kit é compatível com todos os instrumentos KingFisher (Flex, Duo Prime e Presto) e também pode ser usado para processamento manual em placa de 96 poços.
Para ajudar a poupar tempo e aumentar a reprodutibilidade com os kits de MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid , combine com pipetas eletrônicas E1-ClipTip Equalizer e instrumentos Multidrop Combi.
Espaçamento ajustável, pipeta eletrônica habilitada para Bluetooth. Saiba mais
Dispensador automático de reagentes. Saiba mais
Assista a estes vídeos de instruções para aprender a usar os kits MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation com instrumentos KingFisher e dispositivos de coleta de saliva.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit de isolamento de ácido nucleico viral/patogênico MagMAX.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation.
Assista a este vídeo para aprender técnicas sobre como coletar a saliva de forma eficaz para isolamento de ácido nucleico usando o kit MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation.
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now
Centro de suporte de purificação e de análise de ácidos nucleicos
Encontre dicas, ajuda para solução de problemas e recursos para & suas aplicações de análise de purificação de ácido nucleico.