Search Thermo Fisher Scientific
De materiais de construção, tintas e revestimentos até produtos farmacêuticos, petroquímicos e polímeros, uma compreensão precisa das propriedades reológicas é essencial quando novos produtos são desenvolvidos, e quando o controle de qualidade de fórmulas já existentes é realizado. Ao passo que as indústrias trabalham para otimizar seus produtos, os reômetros e viscosímetros da Thermo Scientific oferecem uma variada gama de medições incluindo viscosidade, tensão de escoamento, viscoelasticidade, tixotropia, testes de estabilidade, recuperação após cisalhamento, comportamento de nivelamento e escorrimento, mudanças de fase e mais.
Ao otimizar as formulações de materiais de construção como argamassa, cimento, betume e pastas cerâmicas, a durabilidade e aplicabilidade desses materiais podem ser melhoradas—mesmo quando expostas a uma variedade de condições severas. Por exemplo, protocolos de testes reológicos foram definidos ao longo das décadas passadas para garantir o controle de qualidade consistente de materiais aglutinantes de betume. Da mesma maneira, testes reológicos podem determinar a aptidão de misturas de concreto para tipos específicos de moldes e outras aplicações. Para medições de viscosidade em diferentes temperaturas para testes de fluência e recuperação múltipla, os reômetros e viscosímetros da Thermo Scientific podem fornecer dados rápidos, precisos e necessários para produzir materiais de construção duradouros.
Seja um creme, pomada, spray, espuma ou gel, entregar consistentemente cosméticos e produtos de cuidados pessoais de alta qualidade pode ser um desafio. Enquanto medidas simples de viscosidade são normalmente suficientes para avaliar matéria-prima, testes reológicos extensos são necessários para prever e ajustar o tempo de vida de prateleira de produtos assim como o comportamento durante o processamento e a aplicação. Os reômetros e viscosímetros HAAKE da Thermo Scientific oferecem análises confiáveis necessárias para uma variada gama de produtos cosméticos e de cuidados pessoais.
Instrutores de reologia precisam de instrumentos e softwares intuitivos que permitam aos estudantes aprender e usâ-los rapidamente. De medidas simples de viscosidade a investigações reológicas complexas, os reômetros e viscosímetros da Thermo Scientific ajudam os estudantes a aprender a correta operação, enquanto produzem resultados rápidos e repetíveis.
Enquanto trabalhamos para conservar os recursos do nosso planeta, há uma necessidade crescente de produzir e armazenar energia de maneira mais sustentável. Por exemplo, muitos materiais inovadores estão sendo comercializados para aumentar o desempenho de baterias, apoiado pela caracterização reológica de materiais para ânodos e cátodos ativos. Com os equipamentos da Thermo Scientific, técnicos de laboratório podem medir facilmente as curvas de fluxo e viscosidade de pastas de bateria em diversas taxas de cisalhamento com alta precisão—ajudando cientistas a criar novas fórmulas necessárias para um futuro com energia mais sustentável.
Muitas das mais importantes propriedades dos alimentos são a textura, estabilidade e vida de prateleira, que são relacionadas diretamente a parâmetros reológicos avaliáveis. Compreender o comportamento reológico auxilia cientistas dos alimentos a desenvolver novas formulações que atendem às preferências do consumidor. De uma curva simples de viscosidade de um material líquido ou semilíquido até testes de quebra de produtos sólidos, os viscosímetros e reômetros HAAKE da Thermo Scientific fornecem as ferramentas necessárias para uma investigação abrangente de matérias-primas assim como produtos alimentícios finalizados.
Tintas, tintas gráficas e revestimentos são fluidos altamente estruturados constituídos de muitos componentes que afetam o comportamento de escoamento do produto final. Aglutinantes têm influência em propriedades como brilho, durabilidade, flexibilidade e dureza. E aditivos podem modificar a tensão superficial, otimizar o comportamento tixotrópico e melhorar a aparência final da pintura. Para avaliar o desempenho reológico de tintas, tintas gráficas e revestimentos, métodos de testes abrangentes são necessários. A variada gama de medidas possíveis com os equipamentos da Thermo Scientific pode ajudar a otimizar essas formulações e garantir consistência entre lotes.
Seja medindo a viscosidade de amostras de petróleo bruto sob alta pressão e temperatura, determinando a tensão de escoamento de lama de perfuração, ou otimizando transporte por oleoduto, os reômetros da Thermo Scientific podem otimizar a produção de petróleo. Nós fornecemos reômetros de bancada de alta qualidade que medem propriedades de viscosidade e viscoelasticidade sob várias condições. Também oferecemos métodos analíticos combinados que fornecem novos conhecimentos sobre características de amostras.
Nossas plataformas de reômetros podem ser utilizadas para estudar o ciclo de vida de um polímero—do seu desenvolvimento no laboratório de P&D até o controle de qualidade durante a produção. Devido à sua estrutura química e alta massa molecular, os polímeros exibem escoamento e comportamento de deformação complexos. Determinar as propriedades visco-elásticas de materiais poliméricos é necessário para melhorar as formulações bem como o processo de produção necessário para obter as propriedades específicas para diferentes aplicações.
Process control rheometers enable the real-time measurements of viscosity, melt flow index, melt volume rate with low melt flow rate at fast reaction times during polymer production or in recycling lines. An optional optical block allows sensor integration for e.g. simultaneous chemical structure analysis by using spectroscopy.
Propriedades reológicas são importantes para compreender a estabilidade tanto de líquidos como de semissólidos de produtos farmacêuticos. Por exemplo, um spray nasal precisa demonstrar uma certa viscosidade de modo que o ingrediente ativo possa ser aplicado através do spray. De maneira similar, colírios e outros produtos que são administrados em gotas precisam gotejar lentamente sob o efeito da gravidade ao sair do recipiente. A reologia pode ajudar companhias farmacêuticas a acelerar o desenvolvimento de produtos ao fazer predições confiáveis sobre a estabilidade e tempo de prateleira de novas formulações.
Propriedades reológicas de amostras fotossensíveis antes, durante e depois de reações de cura fotoquímicas podem ser investigadas com os reômetros HAAKE MARS 40/60 rheometers da Thermo Scientific para auxiliar no desenvolvimento de novos materiais. Os reômetros HAAKE MARS 40/60 rheometers podem ser combinados com FTIR para coleta de dados reológicos e espectro FTIR simultâneos—permitindo a investigação de mudanças estruturais nas amostras durante a cura.