Ferramentas de alta performance para cada necessidade de medição
Sejam medições simples de viscosidade de ponto único para a liberação rápida de um lote na produção, medições de ponto de fluidez para análises de controle de qualidade ou investigações reológicas abrangentes para o desenvolvimento de novas formulações, nós fornecemos uma gama completa de reômetros e viscosímetros para cada aplicação.
Types of On-line Process Control Rheometer
The HAAKE PCR online rheometer features innovative process control technology for online rheological measurements of melt index and melt viscosity for extrusion lines and melt pipelines.
Tipos de reômetros
Rotational rheometers
Chegue à frente da competição com os sistemas avançados modulares de reometria para uma caracterização de materiais mais rápida e abrangente. Com acessórios para praticamente qualquer aplicação e software para todos os níveis de usuários, os reômetros HAAKE da Thermo Scientific são instrumentos versáteis e inovadores para aumentar a produtividade.
Reômetros HAAKE MARS Rheometers
  • Plataforma de reômetros de última geração
  • Variada gama de acessórios para lidar com novos requisitos analíticos
  • Transferência fácil de métodos de P&D para QC
Reômetros rotacionais HAAKE MARS iQ
  • Touchscreen multifuncional de 7” para operação do equipamento e execução de POPs ao seu alcance
  • “Connect Assist” acoplamento rápido de geometrias de medição e módulos de temperatura com reconhecimento automático
  • Disponível tanto com sistema de rolamento mecânico ou rolamento a ar para se adequar ao seu laboratório                                                                                                                   
Reômetro HAAKE Viscotester iQ
  • Troca fácil entre configurações de medições para configuração e operação rápida
  • Portfólio abrangente de geometrias de medição e acessórios para adaptar o seu equipamento
  • Disponível tanto com sistema de rolamento mecânico ou rolamento a ar para se adequar ao seu laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Tipos de viscosímetros
Viscosímetro de queda de bola
Mede de maneira precisa o valor absoluto da viscosidade dinâmica de líquidos transparentes newtonianos e até gases. O viscosímetro de queda de bola HAAKE Falling Ball Viscometer C da Thermo Scientific determina com segurança a viscosidade de líquidos transparentes newtonianos e gases para aplicações nas indústrias química, farmacêutica, alimentícia e de hidrocarbonetos.
Viscosímetro de queda de bola HAAKE Viscometer C
  • Mede a viscosidade com precisão usando o cronômetro e sem conexão de energia
  • Fornece medidas precisas da viscosidade de líquidos transparentes newtonianos e gases
Rotational viscometer
Determine a viscosidade com precisão, rapidez e simplicidade com nossos viscosímetros rotacionais. São ideais para testes e medidas comparativas em controle de qualidade de acordo com os padrões reconhecidos. Viscosímetros portáveis medem a viscosidade em laboratório, no campo ou em ambiente de produção.
Viscosímetro rotacional HAAKE Viscotester 3
  • Alinhamento inteligente pelo design e visualizado por um nível eletrônico
  • Acoplamento rápido de geometrias de medição para adaptação rápida e fácil
  • Geometrias divididas em cores e indicador de faixa de geometria para garantir a seleção correta do rotor, todas as vezes
Qual reômetro ou viscosímetro é o ideal para você?
Handheld spindle viscometers for on-site viscosity measurements.  Entry-level rheometers for absolute viscosity measurements with integrated temperature control. Research-grade rheometers for extended material characterization over the widest measuring range. Whatever your requirements, we can help you select the right rheometer or viscometer.
Guia de seleção
As três tabelas a seguir fornecem um resumo das características e dos acessórios e aplicações disponíveis para quatro instrumentos principais da Thermo Scientific.