TaqMan® SNAP Assays
O padrão ouro comprovado para detecção e discriminação de praticamente todo SNP de interesse
Polimorfismo de um único nucleotídeo (SNPs) são uma fonte comum de variação genética no DNA genômico e geralmente confere uma diferença de um único nucleotídeo em um loco gênico específico, resultando em dois alelos do gene. SNPs dentro da codificação ou das regiões regulatórias de um gene podem afetar a função ou servir, mais comumente, como marcadores biológicos para herança de loci específicos.
Ensaios TaqMan SNP Genotyping assays Applied Biosystems o ajudam a detectar e a distinguir SNPs de forma precisa e eficiente, para que você possa entender melhor suas associações e papéis na função genética e na doença.
  • A tecnologia Minor Groove Binder (MGB) permite que sondas TaqMan discriminem entre sequências de alelos altamente homólogos
  • Pipeline de design robusto com mais de 90 parâmetros para combinações primer-sonda ideais
  • Testes de qualidade funcional com 20 amostras de gDNA para cada ensaio humano
  • Formatos flexíveis, incluindo tubos únicos; placas de 48, 96 e 384 poços e placas OpenArray, para acomodar qualquer throughput e número de alvos e de amostras.
  • Química padrão ouro corroborada por mais de 40.000 publicações e por mais de 300 patentes
  • A garantia de desempenho TaqMan* garante que o ensaio funcionará como descrito ou será substituído
Cada ensaio TaqMan SNP Genotyping Assay inclui duas sondas TaqMan MGB inclui duas sondas MGB TaqMan e um par PCR primer que amplificam e fornece especificidade incomparável para os alelos de interesse. Escolha um ensaio dentre mais de 17 milhões de ensaios pré-desenhados ou customize seu próprio ensaio usando nossa ferramenta Custom Assay Design Tool.
Aproveite o poder da MGB para seus estudos de genotipagem
Nossas sondas MGB encontrados em todos os ensaios de genotipagem de SNP TaqMan oferecem especificidade e sensibilidade líderes do setor e têm sido, há muito tempo, considerados o padrão ouro em qPCR. A porção MGB na extremidade 3' da sonda aumenta a temperatura de melting (Tm) da sonda e estabiliza os híbridos sonda-template. Isso significa que as sondas MGB TaqMan podem ser significativamente mais curtos que as sondas tradicionais, fornecendo flexibilidade máxima de design do ensaio e discriminação superior entre os alelos, diferindo em apenas um nucleotídeo.
Ferramenta de pesquisa e de pedido de ensaio
O conjunto maior e mais abrangente de ensaios pré-desenhados, disponíveis em qualquer lugar
Nosso conjunto de ensaios TaqMan pré-desenhados tem mais de 17 milhões de ensaios SNP, incluindo 4 milhões de SNPs HapMap, aproximadamente 1 milhão de SNPs com codificação e 1,4 milhão de SNPs de 1.000 genomas comuns. Nosso conteúdo expandido granate que temos um ensaio pré-desenhado para ajudar a acelerar seus estudos de genotipagem de SNP humano e de camundongos.
Saiba mais sobre nossos ensaios pré-desenhados de genotipagem de SNP ›
Não consegue encontrar um ensaio pré-desenhado certo para você? Cris o seu próprio.
Utilize nosso algoritmo de desenho de ensaio proprietário para criar seu próprio ensaio de genotipagem de SNP customizado para qualquer organismo que possa imaginar, desfrutando os benefícios de nossa química TaqMan e fluxo de trabalho fácil de usar.
Descubra os ensaios customizados Custom TaqMan SNP Genotyping Assays ›
Formatos flexíveis para qualquer tamanho amostral e throughput
Peça seus ensaios favoritos TaqMan SNP Genotyping Assays pré-colocados em placas de 96 e 384 poços como o serviço TaqMan Custom Plating Service. Personalize o experimento perfeito, quer deseje analisar a prevalência de alguns SNPs em um grande número de amostras ou avaliar algumas amostras para um grande número de SNPs.
Explore nossos serviços Specialty Plating Service ›
OpenArray oferece produtividade ainda maior
As placas de TaqMan OpenArray Genotyping permitem a mais alta produtividade de amostras para genotipagem de densidade média: >110.000 genótipos em um único dia com o sistema de PCR em tempo real QuantStudio 12K Flex.
Saiba mais sobre as placas dTaqMan OpenArray Genotyping ›
Vídeo: Encontre o ensaio de Genotipagem de SNP TaqMan certo
Nunca foi tão fácil procurar em mais de 17 milhões de ensaios de genotipagem de SNP TaqMan com nossa nova ferramenta de procura de ensaio. Assista a este vídeo curto para ver como é fácil encontrar o ensaio de genotipagem de SNP TaqMan certo.