Ensaios de expressão gênica
TaqMan Gene Expression Assays
  • Padrão ouro em especificidade, sensibilidade e reprodutibilidade
  • Não perca tempo precioso otimizando seus primers SYBR – obtenha resultados mais rapidamente com a química comprovada qPCR TaqMan.
  • Projetado para detectar praticamente qualquer transcrição gênica, com mais de 2,8 milhões de ensaios pré-desenhados.
  • Ensaios de melhor cobertura disponíveis para detectar o maior número possível de variantes de transcritos
  • Disponível para mais de 30 espécies e alguns patógenos microbianos
  • Formatos flexíveis: Tubos únicos, placas de 96 poços, cards de 384 poços,e placas de matriz de 384 poços e placas OpenArray
Ferramenta de pesquisa de ensaio
TaqMan Gene Expression Assay tipos e formatos
Formato pronto para uso. Os ensaios pré-desenhados TaqMan Gene Expression não exigem otimização e minimizam a experiência em mão de obra, despesas e bioinformática necessária para projetar ensaios de qPCR.
Oferecemos uma ferramenta de design de ensaio customizada para detectar qualquer produto genético não coberto por nossa ccoleção de ensaios pré-desenhados.
Os ensaios pré-desenhados TaqMan Gene Expression estão disponíveis em placas de 96 poços fáceis de usar e cartões de 384 poços com maior rendimento. Peça nossa coleção de panéis gênicos ou customize suas próprias placas ou cartões. As placas de 384 poços também podem ser configuradas com qualquer ensaio pré-desenhados ou ensaios customizados usando Specialty TaqMan Array Plates.
A tecnologia Applied Biosystems TaqMan OpenArray é uma solução acessível baseada em PCR em tempo real para estudar centenas de amostras por dia, usando o sistema de PCR em tempo real Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex com OpenArray Block. Cada placa OpenArray pode conter tantas amostras tais quais 8 placas tradicionais de 384 poços.
Assista a este pequeno vídeo para ver como é fácil encontrar o ensaio dTaqMan Gene Expression Assay correto usando a Ferramenta de pesquisa de ensaio acima.