Search Thermo Fisher Scientific
Os termocicladores Applied Biosystems ajudam a permitir resultados precisos e consistentes para cada desafio, aplicação e orçamento. Tenha confiança nos seus resultados com instrumentos projetados para confiabilidade, precisão e interfaces de fácil utilização. Reduza o tempo gasto na otimização com a tecnologia de controle de temperatura aplicada VeriFlex da Biosystems. Gerencie seus instrumentos remotamente com acesso seguro.
Solicite um orçamento Solicite uma demonstração Faça o download do folheto
Máxima flexibilidade e produtividade
Desempenho máximo
Projetado para fácil integração robótica
Elegantemente simples e preciso
PCR de rotina, elevada
Sistema de PCR ProFlex | NOVOtermociclador VeritiPro | Termociclador SimpliAmp | Termociclador MiniAmp | Termociclador automatizado (ATC) | |
Solicite uma demonstração | Solicite uma demonstração | Solicite uma demonstração | Solicite uma demonstração | Solicite uma demonstração | |
Formatos de bloco | 3 x 32 poços 0,2 mL 96 poços de 0,2 mL 2 x 96 poços 0,2 mL 2 x bloco plano 2 x 384 poços 0,02 mL | 96 poços de 0,2 mL 384 poços de 0,02 mL | 96 poços de 0,2 mL | 96 poços de 0,2 mL | 96 poços de 0,2 mL 384 poços de 0,02 mL |
Otimização da temperatura | Bloco VeriFlex de 6 zonas em sistema de 96 poços Bloco VeriFlex de 2 zonas em sistema de 32 poços | Bloco VeriFlex de 6 zonas em sistemas de 96 poços | Bloco VeriFlex de 3 zonas em sistemas de 96 poços | Bloco VeriFlex de 3 zonas no termociclador MiniAmp Plus | Nenhuma |
Interface do usuário | tela sensível ao toque de 8,4 pol | tela sensível ao toque de 8,0 pol | tela sensível ao toque de 8,0 pol | tela sensível ao toque de 5,0 pol | Por meio de plataforma robótica ou software de desktop |
Amostra máxima Produtividade | 480.000 reações | 384 reações | 96 reações | 96 reações | 384 reações |
Taxa máxima de rampa de bloco | 6,0°C/seg | 6,0°C/seg | 4,0°C/seg | 3,5°C/seg | 3,5°C/seg |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
* Para obter informações sobre como as taxas de rampa são calculadas, clique aqui
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now
Tabela de compatibilidade de plásticos para instrumentos da Applied Biosystems
Centro de suporte para PCR e síntese de cDNA
Dicas e ajuda para solução de problemas
Escola de Biologia Molecular, PCR Education
Conteúdo técnico para biólogos moleculares novos e experientes
Software do termociclador e arquivos de firmware
Transfira as atualizações mais recentes para o seu instrumento
Interessado em termocicladores de marca própria?
Envie uma consulta
Fornecemos uma gama completa de opções de serviço para todos os termocicladores da Applied Biosystems.
Serviço de qualificação do instrumento: Tenha um de nossos engenheiros realizando qualificações de temperatura em seu local de trabalho. Você também pode entrar em contato com Instrument Services para adquirir uma ferramenta de verificação de temperatura e realizar a qualificação por conta própria.