A microscopia eletrônica (EM) tem uma ampla variedade de aplicações na investigação forense. Vários microtraços de cenas de crimes, incluindo fragmentos de vidro e de tinta, marcas de ferramentas, drogas, explosivos e resíduos de arma de fogo (RAF) podem ser analisados visual e quimicamente com a microscopia eletrônica de varredura (SEM). As conclusões baseadas nessa análise são críticas, pois podem estabelecer a natureza do crime, bem como quem estava envolvido.
Os investigadores criminais muitas vezes se deparam com a assustadora tarefa de analisar cenas de crime onde houve o uso de armas de fogo. A análise de resíduos de arma de fogo (RAF) é uma técnica padrão usada para estabelecer se uma determinada pessoa ou arma de fogo estava envolvida no incidente em questão. A análise definida dos RAF começa com a pesquisa por SEM de partículas de RAF suspeitas, que tipicamente têm um tamanho de 0,5 a 10 micrômetros. Quando se encontra uma partícula compatível, a espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS) entra em cena na SEM para identificar a composição química dessa partícula. Os critérios de pesquisa mais comuns são a presença de chumbo (Pb), bário (Ba) e antimônio (Sb). Assim que uma amostra é confirmada como sendo resultado de um disparo de arma de fogo, suas características podem ser usadas como evidência de apoio na investigação.
Tradicionalmente, esse tipo de análise era realizado manualmente, e o cientista forense dedicaria tempo significativo à caracterização e à comparação das evidências. O Phenom Perception GSR Desktop SEM da Thermo Scientific é uma ferramenta dedicada desenvolvida especificamente para análise de resíduos de disparos de arma de fogo. O sistema apresenta automação exclusiva que permite acelerar o processo de análise, tornando-o mais rápido, mais fácil e mais confiável. Ideal para qualquer laboratório forense que queira economizar tempo e espaço físico, o Phenom Desktop SEM também pode ser utilizado com muitas outras aplicações forenses, incluindo balística, análise de pintura e caracterização de fibras.
Aplicações
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
Pesquisa de materiais fundamentais
Novos materiais são investigados em escalas cada vez menores para o máximo controle de suas propriedades físicas e químicas. A microscopia eletrônica fornece aos pesquisadores percepções importantes sobre uma ampla variedade de características materiais em escala micro a nano.
Folha de estilo para Guia de técnicas e galeria de mídia
Análise elementar EDS
A EDS proporciona informações de composição vitais para observações em microscópio eletrônico. Principalmente, nossos exclusivos sistemas detectores Super-X e Dual-X adicionam opções para maior produtividade e/ou sensibilidade, permitindo otimizar a aquisição de dados para atender às prioridades de pesquisa.
Saiba mais ›
Mapeamento elementar em escala atômica com EDS
A EDS de resolução atômica fornece um contexto químico sem igual para análise de materiais, diferenciando a identidade elementar de átomos individuais. Quando combinado com a TEM de alta resolução, é possível observar a organização precisa dos átomos em uma amostra.
Saiba mais ›
Análise de partículas
A análise de partículas tem uma função vital na pesquisa de nanomateriais e no controle de qualidade. A resolução nanométrica e a formação de imagens excelentes da microscopia eletrônica podem ser combinadas com software especializado proporcionando uma rápida caracterização de pós e partículas.
Saiba mais ›
Análise elementar EDS
A EDS proporciona informações de composição vitais para observações em microscópio eletrônico. Principalmente, nossos exclusivos sistemas detectores Super-X e Dual-X adicionam opções para maior produtividade e/ou sensibilidade, permitindo otimizar a aquisição de dados para atender às prioridades de pesquisa.
Saiba mais ›
Mapeamento elementar em escala atômica com EDS
A EDS de resolução atômica fornece um contexto químico sem igual para análise de materiais, diferenciando a identidade elementar de átomos individuais. Quando combinado com a TEM de alta resolução, é possível observar a organização precisa dos átomos em uma amostra.
Saiba mais ›
Análise de partículas
A análise de partículas tem uma função vital na pesquisa de nanomateriais e no controle de qualidade. A resolução nanométrica e a formação de imagens excelentes da microscopia eletrônica podem ser combinadas com software especializado proporcionando uma rápida caracterização de pós e partículas.
Saiba mais ›
Produtos
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Phenom Perception GSR Desktop SEM
  • GSR de mesa SEM automatizado dedicado
  • Resolução <10 nm; ampliação de até 200.000 vezes
  • Fonte CeB6 de longa duração