Search Thermo Fisher Scientific
Through the combination of atom-sized electron probes with high current and highly sensitive X-ray detectors, routine atomic-resolution spectroscopy is now possible with electron microscopes. Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS, also abbreviated EDX or XEDS) can identify a wide range of elements due to their unique X-ray signals and is ideally suited for the differentiation of individual atoms. With this information, researchers can characterize and modify their materials at the atomic scale, providing unparalleled insight into the behavior of nanomaterials and particles.
As shown in the yttrium titanate examples on this page, individual atomic positions can be distinguished by their unambiguous chemical signal. The individual atomic columns are not only visible, but distinct from their neighbors due to their high contrast; even mixed and pure columns can be differentiated. Additionally, the EDS signal even makes it possible to detect light elements, which have been notoriously difficult to observe at these resolutions.
Such robust, high-quality results are only possible with Thermo Fisher Scientific’s unique ChemiSTEM Technology and the multi-SSD design of the Dual-X/Super-X Detection Systems. With both improved signal generation and detection, the low probe currents required for atomic-scale spatial resolution no longer pose a barrier to X-ray spectrum collection and analysis.
Novos materiais são investigados em escalas cada vez menores para o máximo controle de suas propriedades físicas e químicas. A microscopia eletrônica fornece aos pesquisadores percepções importantes sobre uma ampla variedade de características materiais em escala micro a nano.
O desenvolvimento de baterias tornou-se possível pela análise em várias escalas com microTC, SEM e TEM, espectroscopia Raman, XPS e visualização e análise 3D digital. Saiba como essa abordagem fornece as informações estruturais e químicas necessárias para construir baterias melhores.
À medida que a demanda por petróleo e gás continua, há uma necessidade contínua de extração eficiente e eficaz de hidrocarbonetos. A Thermo Fisher Scientific oferece uma variedade de soluções de microscopia e espectroscopia para diferentes aplicações de ciência do petróleo.
A produção efetiva de metais requer um controle preciso de inclusões e precipitações. Nossas ferramentas automatizadas podem executar uma série de tarefas críticas para a análise de metais, incluindo: contagem de nanopartículas, análise química de EDS e preparação de amostras de TEM.
Os materiais têm propriedades fundamentalmente diferentes nanometricamente e macrometricamente. Para estudá-las, a instrumentação S/TEM pode ser combinada com a espectroscopia de raios X por energia dispersiva para obter dados de resolução nanométrica ou até mesmo subnanométrica.
A microestrutura de polímero determina as características e o desempenho do material em massa. A microscopia eletrônica permite uma análise abrangente micrométrica da morfologia e da composição do polímero para aplicações de Pesquisa e Desenvolvimento e de controle de qualidade.
A geociência depende da observação consistente e precisa em várias escalas de recursos em amostras de rochas. A SEM-EDS, combinada com software de automação, permite a análise direta e em larga escala da textura e da composição mineral para a pesquisa da petrologia e da mineralogia.
Cada componente em um veículo moderno é projetado para segurança, eficiência e desempenho. A caracterização detalhada dos materiais automotivos pela microscopia eletrônica e pela espectroscopia informa as decisões críticas do processo, as melhorias do produto e os novos materiais.
Os catalisadores são essenciais para a maioria dos processos industriais modernos. Sua eficiência depende da composição e da morfologia microscópicas das partículas catalíticas. A EM com EDS é a técnica ideal para estudar essas propriedades.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.