Search Thermo Fisher Scientific
Como parte de nuestros sistemas de purificación mediante LC analítica Thermo Scientific Vanquish, el colector de fracciones Thermo Scientific Vanquish (VFC) totalmente integrado y de alto rendimiento permite alcanzar una purificación extremadamente precisa mediante fraccionamiento. Los sistemas de purificación mediante LC analítica Vanquish admiten una amplia gama de aplicaciones tanto para procesos anteriores (p. ej., materias primas y productos sintéticos) como posteriores (p. ej., purificación de proteínas y síntesis de oligonucleótidos). Se combina la potencia de separación de los sistemas de LC con una increíble pureza de fraccionamiento para la recogida de compuestos de alta pureza y alto rendimiento. Están fabricados con componentes de los sistemas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific Vanquish para ofrecer un rendimiento, una solidez y una facilidad de uso inigualables.
Recoja fracciones de la máxima pureza con confianza. Elija entre una variedad de opciones que se adaptan a las necesidades de sus aplicaciones, incluidos los versátiles modos de fraccionamiento y las alturas de aguja personalizables para lograr una recuperación alta y baja contaminación cruzada. Disfrute de lo último en precisión durante todo el flujo de trabajo analítico.
El potencial combinado de un sistema de LC moderno con un colector de fracciones integrado y flujos de trabajo automatizados (como la determinación del volumen de retardo) permite optimizar el proceso de fraccionamiento. La rápida conmutación de la válvula de recogida de fracciones y el volumen de retardo medido con exactitud mantienen la calidad de la separación al minimizar los tiempos de retardo para el paso de fraccionamiento tras la detección de analitos.
La diversidad de módulos de nuestros sistemas de LC Vanquish facilita la creación de un sistema que se adapte mejor a las necesidades de sus aplicaciones. Actualice su instrumento estándar de HPLC o UHPLC a un sistema de purificación mediante LC analítica Vanquish. Para ello, añada un colector de fracciones integrado que facilitará el aislamiento preciso de los picos de interés en una amplia gama de caudales mediante activadores de fraccionamiento por tiempo o por picos. Elija entre una gran variedad de recipientes de muestras, (viales incluidos), así como placas de pocillos profundos y poco profundos, para alcanzar los requisitos de sus aplicaciones.
Elija el sistema de LC en función de sus necesidades. Seleccione el sistema de HPLC Vanquish Core para caudales altos. Para caudales analíticos bajos (y si la biocompatibilidad es imprescindible), elija el sistema de UHPLC Vanquish Flex o Vanquish Horizon. Los volúmenes de retardo optimizados son esenciales para transferir la capacidad de picos altos de la separación mediante UHPLC al fraccionamiento de alta resolución. Nuestro sistema de purificación mediante LC analítica Vanquish está equipado con sistemas de conexión de apriete manual Thermo Scientific Viper, que admiten conexiones de volumen muerto cercano a cero, permiten picos más pronunciados y para cuya configuración no se necesitan herramientas.
Nuestros sistemas de purificación analítica Vanquish protegen la integridad de las muestras mediante un control preciso del movimiento de las agujas de fraccionamiento; al tiempo que minimizan la contaminación mediante el uso de diferentes opciones de lavado, aclarado y enjuague. Hay ciertas características que ayudan a preservar la integridad de las muestras fraccionadas hasta que sea el momento del siguiente paso, como la lectura de códigos de barras y el almacenamiento de las muestras con control de la temperatura y la luz.
El sistema de purificación mediante LC analítica Vanquish se integra perfectamente con nuestro sistema de datos de cromatografía (CDS) Thermo Scientific Chromeleon para ofrecer un cumplimiento normativo y una integridad de los datos de calidad superior, capacidades de red, procesamiento de datos y funciones de automatización, como procesos de cualificación, asistentes de instrumentos o simulaciones de fraccionamiento.
Trayectoria de flujo típica del sistema de purificación mediante LC analítica Vanquish con colector de fracciones Vanquish integrado. El sistema se puede utilizar con una o dos pilas.
La siguiente tabla de especificaciones incluye una descripción general de los sistemas de purificación mediante LC analítica Vanquish con una configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones podrían variar en función de los componentes individuales del sistema que haya elegido. Consulte las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en Especificaciones de los componentes, a continuación.
Categoría | Sistemas de purificación mediante LC analítica Vanquish |
Presión del sistema, máxima | 700, 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración del sistema |
Intervalo de flujo | 0-5, 0-8 o 0-10 mL/min, dependiendo de las bombas seleccionadas |
Opciones de bomba (volumen de retardo predeterminado) | Binaria (35, 200 o 400 µL) Cuaternaria (679 µL) Doble (679 µL) Isocrática El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | Sí, depende de la configuración del sistema |
Intervalo de pH | 2-12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L o 1-13 (concentración de cloruro de hasta 0,1 mol/L), depende de la configuración del sistema |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, depende de la configuración del sistema |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-25 µL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) o 0,01-100 µL (Vanquish Core) Opcional: 0,01-100 µL o hasta 1000 µL con extracción múltiple (Vanquish Flex/Vanquish Horizon); 0,01-250 µL o hasta 1000 µL con extracción múltiple (Vanquish Core) Depende del muestreador seleccionado |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C Depende del muestreador seleccionado |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 mL) | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 mL) cada una, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 mL) en el carrusel |
Extensión del muestreador disponible | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 °C a 120 °C, depende del compartimiento de columna seleccionado Aire constante y forzado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo Depende de la configuración del sistema |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí Depende del compartimiento de columna seleccionado |
Opciones de detector | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Colector de fracciones | Colector de fracciones FT integrado |
Refrigeración de fracciones | Sí, de 4 °C a 40 °C |
Capacidad del recipiente para fracciones | Cualquiera de las siguientes cuatro gradillas de muestras o placas de pocillos con formato tipo SBS:
Ejemplo de capacidad total de los recipientes para fracciones:
|
Modos de recogida de fracciones | Activación por señales de picos o intervalos de tiempo; trayectoria vertical, y trayectoria horizontal; recogida continua e interrumpida; recogida por encima o dentro de los recipientes, incluida la perforación de septos; recogida manual, combinación, envoltura y concatenación |
Los sistemas de purificación mediante LC analítica Vanquish estándar constan de los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
Sistema de purificación mediante LC analítica Vanquish Horizon | Sistema de purificación mediante LC analítica Vanquish Flex | Sistema de purificación mediante LC analítica Vanquish Core | |
Bomba
| Bomba binaria Vanquish H | o o | o |
Muestreador automático
| Muestreador dividido Vanquish HT o | Muestreador dividido Vanquish FT o | Muestreador dividido Vanquish CT o |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| Cargador Vanquish (opcional) | ||
Compartimento de la columna
| Hasta 3 compartimentos de columna Vanquish H o | ||
Detectores | Visite nuestra página de detectores de HPLC y UHPLC | ||
Colector de fracciones
| Colector de fracciones Vanquish FT integrado |