Search Thermo Fisher Scientific
Las soluciones de monitorización de la calidad del aire ambiente de Thermo Fisher Scientific aprovechan tecnologías probadas, diseños de instrumentos sólidos y sistemas de entrega de datos innovadores para garantizar la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento normativo. Elija entre una amplia gama de instrumentos que miden de forma fiable la calidad del aire, los niveles altos y bajos de contaminantes, varios gases y toxinas según sus necesidades.
El amoniaco (NH3) es un tóxico común que se libera de una variedad de fuentes, incluidos los desechos municipales y la filtración séptica, la escorrentía de fertilizantes y otros procesos naturales que pueden causar una multitud de problemas de salud en el ser humano y el medioambiente.
El amoniaco es perjudicial para la salud de los seres humanos, los animales y los organismos acuáticos.
Modos de funcionamiento de NO, NOₓ y Nₜ Nuestros analizadores de amoniaco de gran fiabilidad utilizan la tecnología de quimioluminiscencia para llevar a cabo una monitorización continua y precisa del amoniaco.
Actividad humana como la quema de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo), residuos sólidos, árboles y otros materiales, así como algunas reacciones químicas pueden liberar grandes cantidades de CO₂ en el aire. Como tal, la monitorización continua del dióxido de carbono se ha convertido en crucial para el cumplimiento de todas las normativas gubernamentales crecientes en el sector.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha tomado medidas reguladoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Medición del dióxido de carbono en las emisiones Nuestros analizadores de CO₂ emplean tecnología fiable de infrarrojos no dispersivos (NDIR) para conseguir que la vida útil del instrumento sea larga y filtros ópticos avanzados para obtener una mayor precisión.
EL CO es un gas incoloro e inodoro que se produce de forma natural, pero que puede causar enfermedades, e incluso la muerte, cuando está presente en grandes concentraciones en el aire ambiente. El gas se libera de forma más generalizada como subproducto de la combustión de combustibles fósiles en vehículos y maquinaria y es un contaminante altamente regulado.
El monóxido de carbono (CO) es uno de los seis contaminantes del aire controlados por las normas nacionales de calidad del aire ambiente (NAAQS) de la EPA.
Detección de monóxido de carbono tóxico Nuestros analizadores de CO utilizan tecnología avanzada de correlación de filtros de gas para detectar y medir las concentraciones de gas de CO en el aire ambiente.
El óxido de etileno (EtO) es un compuesto versátil que sirve para la esterilización de dispositivos médicos y la fabricación de productos químicos y productos de consumo, como anticongelantes y detergentes. Debido a su evaluación de toxicidad, los esterilizadores comerciales y las plantas químicas deben medir el EtO a niveles muy bajos para cumplir con las estrictas normativas gubernamentales.
Cumpla con las cambiantes normativas gubernamentales y garantice la seguridad de los trabajadores.
Cumplimiento normativo con confianza Monitorización del aire ambiente sensible y en tiempo real con automatización absoluta y soporte técnico integrado para afrontar con facilidad el cumplimiento normativo.
El ácido sulfhídrico es un gas extremadamente inflamable y muy tóxico. Es peligroso incluso en bajas concentraciones y se produce de forma natural en alcantarillas, fosas de estiércol, aguas de pozo, pozos de petróleo y gas, pero también se emplea y se produce en muchas actividades industriales y de fabricación.
El ácido sulfhídrico (H2S) representa un riesgo significativo para la seguridad de los trabajadores en las fábricas de producción de petróleo y gas, minería, producción de papel y tratamiento de aguas residuales, entre otras.
Captura de datos fiable Los analizadores de ácido sulfhídrico y dióxido de azufre utilizan la tecnología de fluorescencia pulsada a fin de detectar y medir con precisión la concentración de H₂S y S0₂ en el aire.
Monitorización inteligente del aire ambiente El diagnóstico predictivo integrado y los programas de mantenimiento preventivo identifican los problemas antes de que ocurran.
El metano se emite durante la producción industrial y el transporte de combustibles fósiles, ganadería y actividades agrícolas. Las regulaciones en torno a la liberación de gas metano se han vuelto más estrictas recientemente en los EE. UU. y se prevé que se sigan evaluando detalladamente.
El metano (CH4) representa aproximadamente el 11 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos procedentes de actividades humanas.
Recogida recurrente y análisis Nuestros analizadores llevan a cabo mediciones automatizadas de hidrocarburos con o sin metano en el aire mediante tecnología probada de cromatografía de gases.
Durante las actividades agrícolas, del uso del suelo, las industriales, la combustión de combustibles fósiles, la gestión de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales se emiten varios compuestos de nitrógeno y óxido nitroso (NO, NO2, NOY, NOx). Dado que estos gases pueden ser perjudiciales en diversas concentraciones, es esencial una monitorización minuciosa y precisa.
N2 representa ~7 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos procedentes de actividades humanas.
Diagnóstico predictivo Nuestros analizadores utilizan la tecnología de quimioluminiscencia para medir la cantidad de nitrógeno y óxidos nitrosos en el aire desde niveles inferiores a ppb hasta 1000 ppb.
El ozono, también conocido como trioxígeno, es una molécula inorgánica que se observa como un gas azul pálido. A gran altitud, una capa de este gas proporciona protección contra la radiación UV del sol. A nivel terrestre, se utiliza como un potente oxidante industrial e, incluso en concentraciones muy bajas, es perjudicial para los animales y los seres humanos.
El ozono (O3) cuando está presente a baja altitud es un contaminante importante del aire y puede verse como contaminación.
Comunicaciones proactivas Nuestros analizadores de ozono utilizan la tecnología fotométrica UV para detectar y supervisar de forma fiable el ozono.
El dióxido de azufre (SO₂) se produce en gran cantidad mediante la quema de combustibles fósiles durante la producción de energía y otros procesos industriales, como el transporte industrial. El dióxido de azufre puede dañar el sistema respiratorio humano y contribuir a la contaminación ambiental.
El SO₂ es el óxido de azufre que más preocupa a las agencias reguladoras.
Extremadamente preciso Nuestros analizadores de dióxido de azufre miden hasta 100 ppm en el aire ambiente mediante la tecnología de fluorescencia pulsada.
Descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarle a monitorizar los contaminantes atmosféricos peligrosos que puede haber en su lugar de trabajo. Una nueva técnica disruptiva, llamada análisis por infrarrojos por transformada de Fourier ópticamente mejorado (OE-FTIR), ofrece nuevas capacidades en el análisis de gases industriales para satisfacer estas preocupaciones.
La exposición de los trabajadores a toxinas de bajo nivel en el aire ambiente es una preocupación creciente
Medición de contaminantes del aire peligrosos en el lugar de trabajo El análisis por infrarrojos por transformada de Fourier ópticamente mejorado (OE-FTIR) ofrece una mayor sensibilidad de detección de gases que compite o supera la de la cromatografía de gases (GC) tradicional. También ofrece todas las ventajas analíticas del análisis FTIR tradicional, como los resultados en tiempo real, un amplio intervalo dinámico y los bajos costes de mantenimiento y propiedad.
Aire cero, o el aire que se ha purificado y del que se han eliminado los contaminantes, como NO, NO₂, O3, SO₂, CO e hidrocarburos, se emplea para probar y calibrar los analizadores del aire ambiente durante el mantenimiento rutinario. Otros analizadores pueden calibrarse con un dispositivo de calibración de varios gases que lleva a cabo comprobaciones de la puesta a cero, la precisión, la distribución de nivel 1, de auditorías y de rutinas multipunto de acuerdo con los requisitos de la EPA de EE. UU.
Garantía de rendimiento óptimo en sus sistemas de monitorización y análisis.
Conectividad de dispositivos personales Ofrecemos suministro de aire cero y calibradores de varios gases para mantener sus sistemas funcionando al máximo rendimiento.
Los instrumentos de la serie iQ se basan en una plataforma innovadora que elimina muchos de los problemas relacionados con la integración, el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de monitorización del aire ambiente. La plataforma es compatible con protocolos Modbus, de transmisión y VNC a través de Ethernet y serie, así como E/S analógicas y digitales para una fácil integración en la mayoría de los sistemas de gestión de datos.
La plataforma de la serie iQ ofrece un mayor control sobre el funcionamiento del instrumento, aumenta la disponibilidad de los datos y facilita su uso dentro de su organización.