Search Thermo Fisher Scientific
En función del tipo de gas que se va a monitorizar y de la salida de datos que se quiera configurar, se ha demostrado que existen varias tecnologías capaces de analizar eficazmente el aire ambiente y detectar sus componentes. Ofrecemos una amplia gama de productos que utilizan estas tecnologías para que la monitorización de la calidad del aire en su empresa sea más fiable.
Cuando se combinan, ciertos gases producen reacciones químicas de alta energía que emiten energía lumínica (fotones), conocidas como quimioluminiscencia. Específicamente, la emisión de luz se produce cuando las moléculas que se han excitado mediante electrónica se desintegran para pasar a estados con menos energía Estas emisiones se detectan mediante tubos fotomultiplicadores y, al medir la intensidad y las características de la luz que se emite, se puede determinar con precisión la presencia y la concentración de varios gases. Nuestros analizadores, que funcionan con este principio, emplean tecnología óptica avanzada para obtener una alta sensibilidad y lecturas fiables. Explorelos aquí:
La cromatografía de gases (GC) es una herramienta analítica probada que se desarrolló inicialmente en la década de 1950 y actualmente es una técnica que se utiliza de forma generalizada para separar y analizar compuestos que pueden vaporizarse sin descomposición. Debido a que la mayor utilidad de la GC tiene como objetivo medir los compuestos volátiles y utiliza las columnas de gases estables y duraderas, GC es la solución ideal para ciertas aplicaciones de medición de gases. Explore aquí los instrumentos que utilizan GC.
La correlación de filtros de gas (GFC) es una forma de detección por infrarrojos no dispersivos. Como en el caso del NDIR, la GFC se basa en el principio de que el monóxido de carbono (CO) absorbe la radiación infrarroja con una longitud de onda de 4,6 micrómetros. El filtrado aísla el rango de longitud de onda detectado al del gas diana. Como la absorción de infrarrojos es una técnica de medición no lineal, es necesario transformar la señal básica del analizador en una salida lineal. El analizador utiliza una curva de calibración exacta para linealizar de manera precisa la salida del instrumento en cualquier intervalo hasta una concentración de 10 000 ppm.
La tecnología de depuración de gases combina la filtración, la conversión catalítica y la oxidación para producir aire libre de contaminantes (aire cero) a partir del aire ambiente. A continuación, el aire cero se emplea para calibrar los instrumentos y como suministro de aire diluyente en los analizadores del aire ambiente. La tecnología de limpieza de gas elimina NO, NO2, O3, SO2, CO e hidrocarburos. Nuestra tecnología de limpieza de gas pasa el aire presurizado por una columna de Purafil (permanganato de potasio sobre alúmina), que oxida NO para convertirlo en NO2. De ahí, el aire pasa a través de una columna de carbón activado que elimina NO2, SO2, O3 e hidrocarburos. Por último, el aire se traslada al reactor donde se calienta a 350 °C sobre una superficie catalítica que convierte el CO en CO2 y los hidrocarburos restantes, incluido el metano, en agua y CO2. Este proceso da lugar a un flujo de aire que no contiene ningún contaminante.
La relativa simplicidad de la tecnología NDIR ofrece un análisis de gases preciso y a largo plazo mientras reduce los costes operativos durante todo el ciclo de vida del instrumento. Los analizadores NDIR funcionan según el principio de que los gases absorben la radiación en intervalos específicos de longitud de onda infrarroja. A medida que la luz infrarroja pasa a través de un contenedor de gas, un sensor infrarrojo no dispersivo detecta la cantidad de longitud de onda de la luz filtrada que absorbe el gas. Se obtiene una medición de las concentraciones de gas. Los analizadores Thermo Scientific combinan esta tecnología con filtros ópticos avanzados para que las mediciones sean aún más precisas.
El infrarrojo por transformada de Fourier ópticamente mejorado (OE-FTIR) mediante la innovadora tecnología StarBoost consigue que aumente drásticamente la sensibilidad, la linealidad y el intervalo dinámico en bandas espectrales de interés estrechas del análisis de gases FTIR comercial. Gracias a los algoritmos especializados de óptica, electrónica, puede ir más allá de las capacidades tradicionales de análisis de gases FTIR.
Esta tecnología de mejora, que se ha probado en aplicaciones exigentes, como la medición de óxido de etileno y formaldehído, permite a los usuarios alcanzar límites de detección de ppb de un solo dígito en muchas aplicaciones. Se puede suministrar como complemento listo para usar del analizador de gases MAX-iR y cumple con varios métodos normativos, entre otros, el método 320 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) D6348.
Nuestros analizadores de fluorescencia pulsada funcionan con el principio de que H2S se puede convertir en SO2. A medida que las moléculas SO2 absorben la luz ultravioleta (UV) y se excitan a una longitud de onda, las moléculas se desintegran a un estado con menor cantidad de energía que emite luz UV a una longitud de onda diferente. La pulsación de la lámpara de la fuente UV sirve para aumentar la intensidad óptica y se obtiene un mayor rendimiento de energía UV con una capacidad de detección de concentraciones de menor nivel de SO2.
Debido a que esta tecnología emplea filtros de paso de banda reflectantes, que están menos sujetos a la degradación fotoquímica y son más selectivos en el aislamiento de longitud de onda que los filtros de transmisión, se logra una mayor especificidad de detección y estabilidad a largo plazo.
Los analizadores de gases fotométricos UV aprovechan el hecho de que ciertos gases presentan una banda de absorción pronunciada en el rango espectral de 200 nm a 400 nm. Debido al elevado nivel de absorción de los gases en bandas específicas, los analizadores que emplean la fotometría UV pueden detectar de forma fiable concentraciones muy bajas de gases diana. Además, los resultados que se obtienen a través de este método son resistentes a las interferencias que provoca la presencia de vapor de agua y dióxido de carbono. Esta tecnología también ofrece diversas ventajas, ya que no se necesitan espectrómetros ópticos o elementos de filtro adicionales.