Search Thermo Fisher Scientific
Transforme su experiencia UV-Visible con los espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution. Los flujos de trabajo simplificados, la tecnología avanzada y una serie de accesorios ofrecen de forma constante los resultados de alta calidad de los que depende.
Desde mediciones sencillas hasta estudios de investigación sofisticados, los espectrofotómetros Evolution ofrecen resultados fiables y precisos. La sencilla interfaz de usuario guía a los usuarios a través del flujo de trabajo y las soluciones integrales permiten cumplir los requisitos normativos.
Los espectrofotómetros Evolution UV-Vis de última generación combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific Insight Pro fácil de usar y de aprender. Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Satisfaga las demandas actuales con un enfoque basado en soluciones
Hardware fiable y versátil
Un socio de software
Los espectrofotómetros Evolution incorporan un diseño óptico de alto rendimiento, paquetes versátiles de software Insight Pro y accesorios de la más alta calidad para las aplicaciones más exigentes.
Seleccione el instrumento adecuado para usted
Espectrofotómetro Evolution One | Espectrofotómetro Evolution One Plus | Espectrofotómetro Evolution Pro | |
---|---|---|---|
Mediciones rutinarias, datos de alta resolución | Mayor flexibilidad en los experimentos de investigación y aplicaciones más complejas | Mayor flexibilidad en los experimentos de investigación y aplicaciones más complejas | |
Hardware | |||
Ancho de banda espectral | Fijo: 1 nm | Variable: 1 nm, 2 nm AFBG optimizado para microcubetas; AFBG optimizado para fibra óptica; AFBG optimizado para materiales | Variable: 0,5, 1, 1,5, 2, 4 nm |
Fuente de iluminación | Xenón | Xenón | Xenón |
Sistema óptico | Doble haz | Doble haz | Doble haz |
Software | |||
Conformidad con la farmacopea actual | USP y EP | USP y EP | USP, EP y JP |
21 CFR Parte 11* | ✓ | ✓ | ✓ |
CUE (software de entorno de usuario personalizado) | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacenamiento en bases de datos | ✓ | ✓ | ✓ |
Impresión de informes | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinética | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatibilidad con accesorios destacados** | |||
Lámpara de mercurio | ✓ | ✓ | ✓ También está disponible la opción preinstalada |
Fibra óptica | ✓ | ✓ | |
Sistemas Peltier y aspirador | ✓ | ✓ | ✓ |
Opciones multicelda | ✓ | ✓ | ✓ |
Esfera integradora para la transmitancia y reflectancia | ✓ | ||
Reflectancia especular variable VeeMax® | ✓ | ||
Reflexión difusa Praying Mantis | ✓ | ||
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
* Requiere el software Thermo Scientific Insight Pro Security
** Todos los accesorios opcionales se venden por separado
Producto | Evolution One | Evolution One Plus | Evolution Pro | |
Diseño óptico | Doble haz con posiciones para muestras y cubeta de referencia; Monocromador Czerny-Turner | Doble haz con posiciones para muestras y cubeta de referencia; Geometría de haz adecuada a la aplicación (AFBG); Monocromador Czerny-Turner | Doble haz con posiciones para muestras y cubeta de referencia/accesorios; Monocromador Ebert modificado | |
Ancho de banda espectral | 1,0 nm | Variable: 1,0 nm; 2,0 nm; Microcelda AFBG optimizada; fibra óptica AFBG optimizada; materiales AFBG optimizados | Disponible: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm | |
Fuente de iluminación (vida útil habitual) | Lámpara de xenón tipo flash (> 5 años o más si no se utiliza la señal activa; | |||
Detector | Dos fotodiodos de silicio | Fotodiodos de silicio dobles con detector | ||
Modos de explorar ordenadas | Absorbancia % de Transmitancia % de Reflectancia Kubelka-Munk log (1/R) log (Abs) Factor Abs* Intensidad | Absorbancia % de Transmitancia % de Reflectancia Kubelka-Munk log (1/R) log (Abs) Factor Abs* Intensidad De 1.º a 4.º derivada | ||
Rejilla | Holográfico, 1200 líneas/mm, iluminado a 250 nm | Holográfico, 1200 líneas/mm, iluminado a 240 nm | ||
Longitud de onda | Intervalo | 190-1100 nm | ||
Exactitud | ± 0,5 nm (541,9 nm de xenón, 546,1 nm de líneas de mercurio) ± 0,8 nm (intervalo completo de 190 a 1100 nm) | ± 0,20 nm (línea de emisión 546,07 nm Hg) ± 0,30 nm (190-900 nm) | ||
Repetibilidad | ≤ 0,05 nm (línea de mercurio 546,1 nm, SD de 10 mediciones) | |||
Velocidad de barrido | Variable, hasta 6000 nm/min | |||
Intervalos de datos | 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm | 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm | ||
Fotométrico | Intervalo | >3,5 A | >4 A | |
Intervalo de pantalla | De -0,3 a 4,0 A | ± 6 A | ||
Exactitud: instrumento1 | 1 A: ± 0,004 A 2 A: ± 0,008 A Medido a 440 nm mediante filtros de densidad neutral trazable al NIST | 1A: ± 0,004 A 2 A: ± 0,004 A 3A: ± 0,006 A Medido a 440 nm con filtros de densidad neutra trazabilidad según el NIST | ||
Repetibilidad1 | 1A: ± 0,0002 A | 1A: ± 0,0001 A | ||
Ruido | 0A: ≤ 0,00015 A 1A: ≤ 0,00025 A 2 A: ≤ 0,00050 A 260 nm, 1,0 nm SBW, RMS | 0A: < 0,00018 A 1A: < 0,00022 A 2 A: < 0,00050 A 500 nm, 2,0 nm SBW, RMS | ||
Desviación (estabilidad) | <0,0005 A/hora 500 nm, 1,0 nm SBW, | < 0,0005 A/hora 500 nm, 2,0 nm SBW, | ||
Luz difusa | KCl, 198 nm: ≤ 1 % T NaI, 220 nm: ≤ 0,05 % T NaNO2, 340 nm: < 0,05 % T | KCl, 198 nm: ≤ 0,4 % T NaI, 220 nm: ≤ 0,032 % T NaNO2, 340 nm: < 0,01 % T | ||
Planitud de línea de base | ± 0,001 A (200-800 nm) 1,0 nm SBW, suavizado | ± 0,001 A (200-800 nm) 2,0 nm SBW, suavizado | ||
Dimensiones (An × Pr × Al) | 593 × 475 × 266 mm (23,3" × 18,7" × 10,6") | 609 × 526 × 270 mm (23,9" x 20,7" x 10,6") | ||
Peso | 14,5 kg (32 lb) | 20 kg (44 lb) | ||
Alimentación eléctrica | 100-240 V, 50-60 Hz, seleccionado automáticamente Máximo de 150 W | 100-240 V, 50-60 Hz | ||
Especificaciones adicionales |
1 Cuando se prueba el rendimiento del instrumento, la especificación que se emplea para la determinación de aprovado/rechazado es la suma de la especificación del instrumento que se indica aquí y la incertidumbre en los datos de calibración del filtro, que se enumeran en el certificado de calibración.
En el caso de los espectrofotómetros UV-Visible que se encuentran en laboratorios regulados, es necesaria la verificación del rendimiento en la instalación y a intervalos establecidos posteriormente. Las farmacopeas nacionales con alcance internacional definen niveles de rendimiento específicos para diversos criterios de la industria farmacéutica.
Tenga en cuenta que los modelos Evolution One/One Plus cumplen las normativas actuales de USP y EP y que el modelo Evolution Pro cumple las normativas actuales de USP, EP y JP.
Parámetros | Estándares utilizados | Especificaciones de farmacopea (más estrictas) |
---|---|---|
Exactitud de longitud de onda | Lámpara de mercurio | USP: ≤ ± 1 nm en intervalo UV ≤ ± 2 nm en intervalo visible JP: ≤ ± 0,3 nm en todo el intervalo λ |
Solución de perclorato de holmio | USP: ≤ ± 1 nm en intervalo UV ≤ ± 2 nm en intervalo visible | |
Solución de didimio o vidrio | USP: ≤ ± 1 nm en intervalo UV ≤ ± 3 nm en intervalo visible JP: ≤ ± 0,5 nm en todo el intervalo λ | |
Repetibilidad de longitud de onda | Lámpara de mercurio | JP: ≤ ± 0,2 nm en todo el intervalo λ USP: ≤ ± 0,5 nm en todo el intervalo λ |
Solución de perclorato de holmio | EP/USP: ≤ ± 0,5 nm en todo el intervalo λ | |
Solución de didimio o vidrio | JP: ≤ ± 0,2 nm en todo el intervalo λ | |
Exactitud fotométrica | Dicromato de potasio certificado (K2Cr2O7) | EP: ± 0,010 A USP: ≤ ± 0,010 A en intervalo UV ≤ ± 0,008 A en intervalo visible |
Filtros certificados | EP: ≥ 1,0 A, ± 0,8 % A; < 1,0 A, ± 0,008ª JP: ± 1 % de los límites superior e inferior del valor de la velocidad de transmisión estándar | |
Filtros de densidad neutra (solo Vis) | TGA | |
Repetibilidad fotométrica | Dicromato de potasio certificado (K2Cr2O7) | JP: para valores estándar ≤ 0,500, ± 0,002 de media; para valores estándar > 0,500, ± 0,004 |
Filtros de densidad neutra (solo Vis) | JP: para valores estándar ≤ 0,500, ± 0,002 de media; para valores estándar > 0,500, ± 0,004 | |
Luz difusa | Cloruro de potasio certificado (KCl, 12 g/L) | EP: > 2,0 A a 198 nm (< 1 % T) |
Yoduro de potasio o yoduro de sodio (KI/NaI, 10 g/L) | USP/EP: > 3,0 A a 220 nm | |
Acetona | USP: > 0,7 A a 300 nm | |
Nitrito de sodio (NaNO2, 50 g/L) | EP: > 3,0 A a 340 nm | |
Resolución | Tolueno en hexano (0,02 %) | Relación a 0,5 SBW ≥ 2,3 a 25 °C. |
Linealidad fotométrica | Filtros certificados | JP/EP: compruebe la linealidad de la velocidad de transmisión, r2 > 0,999 |
Descripción | Número de referencia |
---|---|
Espectrofotómetro UV-Vis Evolution One | |
Espectrofotómetro UV-Vis Evolution One Plus | |
Espectrofotómetro UV-Vis Evolution Pro |