Search Thermo Fisher Scientific
Satisfaga sus necesidades analíticas con nuestra gama completa de espectrofotómetros ultravioletas visibles (UV-Vis). Nuestros diseños comprobados y la sencillez del software le ayudan a cuantificar, evaluar la pureza y mucho más. Confíe en soluciones probadas por el sector para una variedad de aplicaciones que se utilizan habitualmente en las comunidades de investigación básica, control de calidad, productos químicos, farmacéutica, educativa, de ciencias de la vida y de alimentos y bebidas.
Nos comprometemos a ayudar a preparar a la próxima generación de científicos, con acceso práctico a los instrumentos del mundo real. La instrucción y la formación práctica en técnicas espectroscópicas UV-Visibles para el análisis elemental y estructural de materiales son una parte importante de muchos planes de estudios de química.
Ya sea que esté impartiendo cursos de introducción a la química, de química orgánica o cursos avanzados de uso del instrumental, nuestros espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS y SPECTRONIC ofrecen facilidad de uso, funcionamiento fiable y soluciones conectadas para el aula moderna. Explore nuestros cursos y recursos para buscar planes de clases, vídeos, seminarios web y productos que se adapten a sus necesidades de planes de estudio y despierten al científico que hay en cada uno de sus alumnos.
La espectroscopía UV-Visible es una técnica analítica consolidada que se utiliza en el sector farmacéutico para realizar pruebas en las fases de investigación y control de calidad del desarrollo de fármacos. Los espectrofotómetros UV-Vis Thermo Scientific Evolution proporcionan mediciones muy precisas y presentan todas las características de rendimiento de la USP y la EP (Evolution Pro también cumple con la JP) y permiten el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11 con el software de seguridad Thermo Scientific Insight Pro.
En el caso de los espectrofotómetros UV-Visible que se encuentran en laboratorios regulados, es necesaria la verificación del rendimiento en la instalación y a intervalos establecidos posteriormente. Las farmacopeas nacionales con alcance internacional definen niveles de rendimiento específicos para diversos criterios de la industria farmacéutica.
Desarrollo de ingredients activos farmacéuticos (API): Desde los barridos hasta la cinética de parada de flujo, UV-Vis es una técnica de uso frecuente en el descubrimiento y desarrollo de fármacos.
Cuantificación de impurezas: UV-Vis se utiliza con frecuencia en monografías farmacéuticas para cuantificar impurezas en ingredientes de fármacos y medicamentos.
Pruebas de disolución: La espectroscopía UV-Vis ha sido durante mucho tiempo un método para analizar los resultados de las pruebas de disolución de formas farmacéuticas orales sólidas, como los comprimidos.
Cuantificación e identificación química: La espectroscopía UV-Vis puede confirmar la identidad química y cuantificar la pureza de los fármacos/ingredientes de fármacos.
El ibuprofeno se utiliza como medicamento para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. La USP y la EP disponen de pruebas de identificación para confirmar la calidad de las muestras de ibuprofeno mediante espectroscopía UV-Vis y otras técnicas. En nuestra nota de aplicación: Análisis espectrofotométrico del ibuprofeno según monografías de la USP y la EP (EN), utilizamos un espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific Evolution Pro con el software Thermo Scientific INSIGHT para realizar las pruebas de identificación UV-Vis.
Los procesos de control de calidad de un laboratorio son fundamentales para garantizar que se recopilen datos de alta calidad y se notifiquen con exactitud siempre. Un problema con cualquier paso del proceso puede tener varias consecuencias, entre otras, resultados que no cumplen las especificaciones, retrasos en la comercialización de productos o incluso retiradas de productos. Algunos de los principales factores causantes de estos problemas surgen de errores de los analistas y desviaciones no planificadas del métodos.
Puede confiar en los instrumentos UV-Vis de la serie GENESYS o Evolution y en un software intuitivo para un análisis rápido y exacto de los ingredientes entrantes, los materiales en proceso y los productos acabados que permiten a los operadores no técnicos obtener resultados rápidamente. Los espectrofotómetros GENESYS permiten la operación desde la pantalla táctil y ofrecen métodos preprogramados, lo que le permite obtener rápidamente los resultados necesarios para tomar decisiones y evitar problemas de calidad posteriores. O bien, elija los espectrofotómetros UV-Vis Evolution para combinar hardware fiable y versátil con el intuitivo software Thermo Scientific Insight Pro para satisfacer las diversas necesidades de su organización y el cumplimiento normativo. Añada cambiadores de celdas con termostato y muestreadores automáticos para mejorar el rendimiento de las muestras o seleccione accesorios de reflectancia y transmitancia especializados para el análisis de ciencias de los materiales y el control de calidad.
Confíe en su control de calidad mediante la incorporación de varios análisis a su flujo de trabajo. Obtenga respuestas rápidas y fiables con nuestras intuitivas herramientas de espectroscopía, ideales para las pruebas de garantía de calidad/control de calidad.
Como laboratorio comercial o regulado regido por la calidad, debe confiar en las respuestas que proporcionan sus instrumentos, con la documentación de respaldo. Ofrecemos una cartera de paquetes de validación y cualificación del sistema, servicios de certificación y formación de operadores para los espectrofotómetros UV-Vis Evolution One/One Plus y Evolution Pro para ayudar a reducir el tiempo de implementación, garantizar el rendimiento del sistema y facilitar el cumplimiento
El desarrollo de alimentos y bebidas, desde el concepto hasta la investigación y el desarrollo y la comercialización, está lleno de matices y complejidades. El control de calidad y el análisis de alimentos y bebidas abarcan la capacidad de evaluar los atributos sensoriales, los componentes nutricionales y las composiciones químicas de ingredientes, contaminantes y el producto alimenticio final para que el producto sea más saludable, limpio y seguro.
Las bebidas con y sin alcohol requieren métodos fiables de análisis de bebidas para evaluar los ingredientes y otras características definitivas. Normalmente, esto se logra con mediciones colorimétricas en el intervalo visible. Los espectrofotómetros UV-Visible ofrecen un análisis rápido, económico y fácil de usar para verificar si la calidad del producto está dentro de las especificaciones, especialmente para bebidas como la cerveza, el vino, los zumos, las bebidas deportivas y los refrescos, las aguas y otros líquidos ligeros, pero también pueden trabajar con líquidos pegajosos y espesos, como la miel o los aceitosos, como el aceite de palma.
El software Thermo Scientific VISIONlite 5 mejora las capacidades de nuestros instrumentos independientes Vis y UV-Vis, mostrando y reportando los resultados analíticos y experimentales con facilidad.
|
| El software Thermo Scientific VISIONlite EnzLab ofrece métodos y procedimientos de funcionamiento predefinidos para todos los kits de pruebas enzimáticas estándar. |
El software Thermo Scientific VISIONlite ColorCalc añade la capacidad de registrar el espectro de transmisión o reflectancia y realizar cálculos de color para una gran variedad de aplicaciones.
| El software de análisis de vino Thermo Scientific VISIONlite proporciona un conjunto de procedimientos analíticos fotométricos, colorimétricos y enzimáticos predefinidos de uso frecuente en el análisis de vinos y zumos. |
El tamaño, la sencillez y el funcionamiento rentable de un espectrofotómetro UV-Vis, así como la variedad de las pruebas disponibles, lo convierten en el instrumento perfecto para los análisis de cerveza y la evaluación de los ingredientes usados para su elaboración. El software Thermo Scientific BeerCraft facilita garantizar la uniformidad de cada preparación única sin cálculos complicados.
Los métodos programados previamente permiten llevar a cabo mediciones rápidas y sencillas de más de veinte atributos de la cerveza con solo pulsar un botón a fin de mantener la identidad de la cerveza y el éxito de su marca:
Omega Yeast fue fundada en 2013 con el objetivo de proporcionar levaduras y bacterias fiables para agregar, hechas a medida para cerveceros profesionales y aficionados en todo el mundo. Trabaja con fábricas de cerveza grandes y pequeñas para ofrecer consejos para la selección de cepas y la resolución de problemas. “…observamos que dependemos en gran medida de los ensayos colorimétricos como herramientas de detección asequibles para la investigación. El espectrofotómetro nos ha ayudado a estudiar temas como el arrastre de lúpulo, las levaduras diastáticas, los metabolitos de levaduras salvajes, las contribuciones de las levaduras a la turbidez y los requisitos nutricionales de las levaduras.” Lea nuestro Caso práctico sobre fabricación de cerveza: Omega Yeast (EN)
|
|
pFriem Family Brewers se inspiró en las grandes cerveceras belgas y alemanas para crear una cerveza artesanal galardonada con un toque único de la ciudad natal del noroeste del Pacífico. Sus procesos de prueba y métodos de espectrofotometría UV-Vis garantizan una calidad y un sabor uniformes. “…hemos observado que el espectrofotómetro es una herramienta inestimable para las pruebas rutinarias de cerveza en numerosos niveles. Es tan fácil para muchos tipos de pruebas que se ha convertido rápidamente en una parte integral de nuestro laboratorio de calidad… no me imagino ejecutar un programa de calidad de cerveza sin uno de estos instrumentos.” Lea Cómo pFriem Family Brewers recurre a UV-Vis para llevar a cabo el control de calidad (EN) |
La espectroscopía UV-Vis es una herramienta multiuso que puede ayudar en la investigación académica, biotecnologíca, farmacéutica, medioambiental y otras disciplinas en el sector de las ciencias de la vida centradas en mejorar la calidad y la seguridad de los seres humanos y los animales. Las técnicas sencillas permiten la cuantificación y cualificación de biomateriales, desde las proteínas hasta las bacterias y los ácidos nucleicos.
Análisis y mediciones de proteínas
Tanto si está realizando pruebas de muestras de proteínas como parte del control de calidad de los lotes o como precursor antes de reacciones adicionales, la precisión y la eficacia de la medición son fundamentales para el éxito. Thermo Fisher Scientific ofrece soluciones para cada situación única.
Desarrollo y producción de vacunas
Para garantizar que las vacunas de ARNm, como las utilizadas para la COVID-19, se puedan producir de forma oportuna y garantizar que las vacunas no estén contaminadas, es importante poder evaluar y optimizar la tasa de crecimiento del cultivo bacteriano y medir la calidad del oligonucleótido resultante.
Los espectrofotómetros y accesorios UV-Vis para medir la cantidad de luz absorbida, transmitida y reflejada por una muestra permiten la cuantificación y la cualificación. Puede cuantificar fácilmente biomoléculas (en aplicaciones de laboratorio de Ciencias de la vida para ácidos nucleicos, proteínas y otros), otros compuestos orgánicos y metales inorgánicos mediante la forma en que las muestras afectan el haz de luz en longitudes de onda específicas. O bien, puede medir todos los espectros de absorción UV-Vis para identificar con exactitud una sustancia de acuerdo con su perfil de pico único en comparación con los espectros de compuestos conocidos.
La espectroscopía UV-Vis puede permitir la identificación química y la cuantificación en una variedad de condiciones, desde el hierro en el combustible, como se muestra aquí hasta confirmar la pureza de un ácido nucleico o biomolécula de proteína.
Para realizar un seguimiento del crecimiento de un cultivo bacteriano, puede controlar la cantidad de luz dispersa emitida desde el detector del instrumento (en lugar de la absorbancia química) a medida que viaja a través de una suspensión bacteriana, lo que disminuye a medida que aumenta el número de bacterias de manera inversamente proporcional. El uso de un espectrofotómetro para controlar el crecimiento a fin de medir la densidad óptica (OD) a 600 nm ayuda a simplificar la gestión de esta técnica central de microbiología.