Search Thermo Fisher Scientific
Saque el máximo partido a las capacidades de su espectrofotómetro UV-Vis con el software más avanzado
Nuestros paquetes de software opcionales e integrados son fundamentales para ayudarle a optimizar las mediciones de UV-Vis, obtener datos y llevar a cabo análisis rutinarios y complejos. Estos paquetes de software son fáciles de usar y sus interfaces intuitivas ayudan a ofrecer resultados fiables y precisos obtenidos a partir de cualquiera de nuestros espectrofotómetros UV-Vis.
Los modernos laboratorios actuales exigen la presencia de instrumentos fáciles de usar con software multifuncional capaz de satisfacer las necesidades de los profesores y los estudiantes, de gestionar mediciones rutinarias y de calidad o de facilitar el descubrimiento del próximo material innovador. Nuestro software le ayuda a afrontar sus retos analíticos, desde las herramientas más básicas hasta las más sofisticadas para la adquisición, el análisis y la generación de informes de datos.
SPECTRONIC 200
Software VISIONlite 5 opcional disponible para el control remoto del ordenador
GENESYS
Software VISIONlite 5 opcional disponible para el control remoto del ordenador
Evolution
Software Insight Pro Security opcional disponible para lograr la conformidad con la norma 21 CFR parte 11
Optimice sus rutinas y flujos de trabajo sencillos, complejos y avanzados con el software Thermo Scientific Insight Pro, que se utilizan junto con los espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution One, One Plus y Pro UV-Vis. Evite costosos errores de muestreo y medición mediante flujos de trabajo paso a paso. Obtenga el software de seguridad Thermo Scientific Insight Pro para lograr la conformidad con las normativas actuales de la FDA 21 CFR Parte 11 y garantizar la integridad de los datos científicos que exigen las empresas farmacéuticas, biotecnológicas y los académicos que trabajan en estudios regulados por la FDA.
Cuando se requieren cualificaciones de instalación y funcionamiento (IQ/OQ), Thermo Scientific Validator para el software Insight Pro proporciona toda la documentación y los materiales de referencia necesarios para completar los IQ/OQ para espectrofotómetros UV visibles Evolution.
Asegúrese de que está utilizando su espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific Evolution con todas las funciones manteniendo su instrumento actualizado con el software más reciente. Basándonos en las sugerencias de clientes como usted, estamos actualizando constantemente nuestro software en un esfuerzo por proporcionar la mejor experiencia de software para su flujo de trabajo UV-Vis.
Nuestras últimas actualizaciones se pueden descargar e instalar directamente en su ordenador. No es necesario extraer archivos; simplemente puede navegar por las carpetas de Insight Pro hasta que encuentre el archivo "Start".
Registre su instrumento antes de descargar el software del instrumento. El registro es un proceso único que le permite recibir alertas cuando el nuevo software está disponible para su instrumento específico. El registro también ayuda a verificar el estado de la garantía.
El software Thermo Scientific™ GENESYS™ Smart QC puede hacer que sus análisis UV-Vis sean más fluidos y sencillos.
El software GENESYS Smart QC permite juzgar de forma sencilla una muestra que se está analizando mediante espectroscopía UV-Vis, de modo que ofrece una función directa que no está disponible de ningún otro fabricante.
Con el software GENESYS Smart QC, los métodos de análisis UV-Vis pueden personalizarse para ofrecer evaluaciones sencillas de aprobado/no aprobado basadas en sus directrices específicas. Esto limita el riesgo de malinterpretar los datos y acelera el tiempo de actuación al agilizar la toma de decisiones de los usuarios de todos los niveles.
El tamaño, la sencillez y el funcionamiento rentable de un espectrofotómetro UV-Vis, así como la gama de pruebas disponibles, lo convierten en un instrumento ideal para los laboratorios industriales de control y garantía de calidad, especialmente los que realizan análisis de alimentos y bebidas. El uso del software adecuado en ese instrumento UV-Vis puede hacer que sea aún mejor.
El tamaño, la sencillez y la rentabilidad de un espectrofotómetro UV-Vis, así como la variedad de las pruebas disponibles, lo convierten en el instrumento perfecto para los análisis de cerveza. Las organizaciones cerveceras internacionales consideran el uso de UV-Vis una técnica analítica fiable para analizar la cerveza y evaluar sus ingredientes.
Hemos facilitado la forma de garantizar la uniformidad de cada cerveza única con el software Thermo Scientific BeerCraft, de modo que pueda obtener respuestas más rápidas sin cálculos complicados. Los métodos programados previamente permiten llevar a cabo mediciones rápidas y sencillas de más de veinte atributos de la cerveza con solo pulsar un botón a fin de mantener la identidad de la cerveza y el éxito de su marca. Para su uso con los espectrofotómetros UV-Vis GENESYS 50 o GENESYS 150.
El software Thermo Scientific VISIONlite 5 (para ordenador) aumenta las capacidades de nuestros espectrofotómetros Visible y UV-Visible independientes, lo que permite sacar el máximo provecho a su espectrofotómetro gracias a la sencilla visualización y generación de informes de resultados analíticos y experimentales. Equipe sus espectrofotómetros Thermo Scientific SPECTRONIC 200 y GENESYS 30 con el software VISIONlite, fácil de utilizar, para aplicaciones de fijación, de barrido, de cuantificación y de velocidad especializadas para satisfacer sus necesidades analíticas. (Software disponible en lugar de INSIGHT Pro en los espectrofotómetros Evolution One/One Plus y Pro).
* Para SPECTRONIC 200 y GENESYS 30, mida las reacciones cinéticas multicelda en paralelo o en serie.
Los paquetes de software adicionales permiten llevar a cabo cálculos sobre el color, ofrecen métodos predefinidos para kits de pruebas enzimáticas y simplifican el análisis de vino y zumo.
El software Thermo Scientific VISIONlite ColorCalc incorpora la capacidad de llevar a cabo numerosos cálculos de color para diversas aplicaciones, registra el espectro de transmisión o reflectancia necesario y calcula automáticamente los parámetros de color del triestímulo (XYZ), CIE L* a*b*, varias fuentes de iluminación y ángulos de observación de 2° y 10°.
El software Thermo Scientific VISIONlite EnzLab ofrece métodos y procedimientos de funcionamiento predefinidos para kits de pruebas enzimáticas (ácido cítrico, ácido láctico, D-glucosa, D-fructosa, etanol y lactosa, y muchos más), automatiza y facilita las determinaciones enzimáticas, garantiza cálculos correctos y proporciona informes analíticos pertinentes.
El software Thermo Scientific VISIONlite Wine Analysis facilita un gran conjunto de procedimientos analíticos fotométricos, colorimétricos y enzimáticos predefinidos, comunes en el análisis de vinos y zumos con una sencilla interfaz de usuario, un registro de datos fiable y una evaluación sin errores de los resultados en informes completos.
Estos paquetes de software VISIONlite independientes están disponibles para su uso con determinados espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS, BioMate y Evolution. Consulte la información sobre compatibilidad en las especificaciones de la página de pedidos.
La interfaz de pantalla táctil fácil de usar le permite seleccionar un método, configurar los parámetros, calibrar el instrumento, configurar los accesorios, medir un blanco, llevar a cabo su experimento y analizar los datos, y más. Solo tiene que preparar la muestra, introducirla en el compartimento de muestras y dejar que el software haga el resto.
Descargue la última versión del software integrado, las notas de la versión y la guía del usuario del software para sacar el máximo provecho a sus espectrofotómetros GENESYS 40/50/140/150/180 y BioMate 160.