Search Thermo Fisher Scientific
Logre sus objetivos de formación. El espectrofotómetro Thermo Scientific SPECTRONIC 200 es el instrumento estándar para llevar a cabo mediciones rutinarias en laboratorios de formación y análisis. Diseñado para ofrecer simplicidad y velocidad, SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro sólido y sencillo de usar que proporciona mediciones rápidas y sencillas y años de rendimiento sin problemas. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
El modelo SPECTRONIC 200 Educator* ofrece la mejor relación calidad-precio a los laboratorios de enseñanza, con muchas características de hardware y software idénticas a las del modelo estándar a un precio más asequible. ¿En qué se diferencian? El modelo Educator no cuenta con el analizador programable, ofrece asistencia local únicamente en los idiomas inglés, español y tailandés y acorta los datos en dos posiciones decimales en lugar de tres.
* Tenga en cuenta que SPECTRONIC 200 Educator está disponible únicamente para distribuidores en Estados Unidos y Canadá.
¿Necesita un plan de estudios informativo y entretenido que se haya creado específicamente para su instrumento SPECTRONIC 200?
Diseño óptico | Haz simple | |
Ancho de banda espectral | ≤ 4 nm | |
Fuente de iluminación | Lámpara de tungsteno halógena | |
Detector | CCD de 2048 elementos | |
Longitud de onda | Intervalo | De 340 nm a 1000 nm |
Exactitud | ± 2 nm | |
Repetibilidad | ± 1 nm | |
Intervalo de datos | 1 nm | |
Fotométrico | Intervalo | De -0,3 A a 2,5 A |
Presentación de datos | ABS, % T, Concentración1 | |
Exactitud | ± 0,01 A a 0,3 A ± 0,05 A a 1,0 A (Filtros estándar SPECTRONIC medidos a 590 nm) | |
Repetibilidad | ± 0,3 % T a 50 % T | |
Luz difusa | < 0,2 % T (con filtro SPECTRONIC estándar SRM 400) | |
Pantalla | LCD gráfica de color de 320 × 240 píxeles de ángulo variable, 7 × 5 cm, 8,6 cm de diagonal (2.75” × 2”, 3.4” diagonal) | |
Teclado | Goma táctil sellada | |
Características estándar | Compartimento de muestras | Extraíble para limpieza |
Compartimentos y portacubetas | 2 con compartimentos específicos | |
Cubetas incluidas | 1 cm plástico (cantidad 10) | |
Interfaces estándar | USB-B para conexión con ordenador remoto USB-A para conexión con impresora o dispositivo de memoria USB | |
Idiomas | Software integrado en inglés, español, francés, alemán, italiano, coreano, japonés, chino y tailandés2 | |
Requisitos de alimentación | 100-240 V, 50-60 Hz (selección automática) | |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 39 cm × 30 cm × 16 cm (15,3" × 11,8" × 3,6") | |
Peso | 5,2 kg (11,4 lbs) | |
Garantía | 1 año |
1 El modelo estándar elabora informes de los datos con tres posiciones decimales. El modelo Educator elabora informes de los datos con dos posiciones decimales
2 El modelo Educator solo contiene los idiomas inglés, español y tailandés
Descripción | Número de referencia |
SPECTRONIC 200, cable de alimentación EE. UU. | |
SPECTRONIC 200 Educator 3 | |
SPECTRONIC 200, cable de alimentación Reino Unido | 840-281800 |
SPECTRONIC 200, cable de alimentación UE | 840-281900 |
SPECTRONIC 200, cable de alimentación IN/ZA | 840-282100 |
SPECTRONIC 200, cable de alimentación Australia | 840-281600 |
SPECTRONIC 200, cable de alimentación Japón. | 840-282000 |
SPECTRONIC 200, cable de alimentación Canadá. | 840-282400 |
3 Disponible en Norteamérica únicamente de distribuidores autorizados