showcase.par.77846.image.200.150.1.rna.rna.rna
En el estudio de enfermedades como el cáncer, saber si un gen ha mutado o es normal no es suficiente: también es importante saber si ese gen se expresa y cómo se expresa.— El análisis del transcriptoma de las muestras de cáncer está adquiriendo cada vez más importancia para entender cómo contribuyen las alteraciones en la expresión de las variantes genéticas al cáncer y otras enfermedades. El análisis de expresión diferencial de ARN proporciona a los investigadores más conocimientos sobre los procesos biológicos y los mecanismos moleculares que regulan el destino celular, el desarrollo y la progresión de la enfermedad.
Métodos utilizados
El gran rendimiento de la secuenciación de última generación y los avances de PCR en tiempo real (qPCR, reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) ha revolucionado la forma de analizar la expresión génica diferencial, que incluye la variabilidad entre los alelos genéticos y las transcripciones diferentemente empalmadas, ARN no codificantes, mutaciones y ediciones post-transcripcionales y fusiones de genes. Actualmente, las micromatrices de ADN son el método más utilizado para analizar los patrones globales de la expresión génica. Sin embargo, puesto que las micromatrices se basan en la hibridación, estas no pueden utilizarse para detectar las transcripciones de ARN ausentes en el diseño de matrices o secuencias repetidas. Asimismo, el intervalo dinámico de las micromatrices es limitado para detectar los cambios sutiles en la expresión de los genes diana, lo cual es fundamental para comprender las respuestas biológicas a estímulos o a cambios ambientales.
Descubra, determine el perfil y analice funcionalmente más ARNm y ARN no codificantes que regulan el cáncer con ayuda de tecnologías de secuenciación con ventajas significativas sobre las micromatrices, así como formatos flexibles de ensayo de PCR en tiempo real que le ayudarán a satisfacer sus necesidades de bajo, medio y alto rendimiento.
Secuenciación de transcriptomas
Identifique y cuantifique transcripciones conocidas y nuevas con un intervalo dinámico teóricamente ilimitado. Descubra la diversidad y las sutilezas del transcriptoma con la secuenciación de ARN Ion mediante el secuenciador Ion Proton™ o el secuenciador 5500xl SOLiD®.
Secuenciación de ARN dirigida
Determine los cambios relativos en la expresión del ARN humano sin necesidad de secuenciar el transcriptoma completo con tan solo 5 ng de ARN aislado de muestras de fijación en formol y la inclusión en parafina (FFPE).
Análisis de la expresión génica mediante PCR en tiempo real
Detecte con sensibilidad prácticamente cualquier producto génico en humanos, ratones y ratas, con acceso a más de 1,3 millones de ensayos de expresión génica TaqMan® prediseñados.
Secuenciación de ARN pequeño y miARN
Identifique y analice nuevos perfiles de expresión de miARN y ARN pequeño en muestras de cáncer.
Seminarios web sobre expresión de ARN del cáncer
Descubra cómo se utilizan las soluciones de Life Technologies para identificar nuevas firmas de expresión de ARN a través del transcriptoma humano y supere los numerosos desafíos que presenta la investigación de los tejidos tumorales.
Serie de seminarios web sobre secuenciación de ARN
A specialized TaqMan® Array for pancreatic cancer research combining mRNA and miRNA analysis in a single microfluidic card (Una matriz TaqMan® especializada para la investigación del cáncer de páncreas que combina los análisis de ARNm y miARN en una sola tarjeta microfluídica)
Ponentes: Timothy Triche, Audrey Papp, Rob Tarbox
Hospital infantil de Los Ángeles, Universidad Estatal de Ohio
Life Technologies
Duración: 3.10.29
Ponente: Dr. Malte Buchholz
Clínica de Gastroenterología,
Universidad de Marburgo, Alemania
Duración: 28.10
Ver todos los seminarios web de investigación del cáncer
Pósteres de expresión de ARN del cáncer
Acceda a los pósteres científicos de las conferencias científicas más recientes con demostraciones de los nuevos resultados y las nuevas metodologías sobre los perfiles de expresión de ARN en el cáncer.
image
Gene expression of EdU proliferating cells using Ion Torrent™ sequencing made possible with improved click chemistry (La química clic mejorada hace posible la expresión génica de las células EdU proliferantes a través de la secuenciación con Ion Torrent™)
AACR 2013
image
Identification of Potential miRNA Biomarkers for Breast Cancer Using TaqMan® Pri-miRNA Assays (Identificación de posibles biomarcadores de miARN del cáncer de mama a través de ensayos TaqMan® y Pri-miARN)
AACR 2011
Ver todos los pósteres de investigación del cáncer
Seminarios web sobre expresión de ARN del cáncer
Descubra cómo se utilizan las soluciones de Life Technologies para identificar nuevas firmas de expresión de ARN a través del transcriptoma humano y supere los numerosos desafíos que presenta la investigación de los tejidos tumorales.
Serie de seminarios web sobre secuenciación de ARN
A specialized TaqMan® Array for pancreatic cancer research combining mRNA and miRNA analysis in a single microfluidic card (Una matriz TaqMan® especializada para la investigación del cáncer de páncreas que combina los análisis de ARNm y miARN en una sola tarjeta microfluídica)
Ponentes: Timothy Triche, Audrey Papp, Rob Tarbox
Hospital infantil de Los Ángeles, Universidad Estatal de Ohio
Life Technologies
Duración: 3.10.29
Ponente: Dr. Malte Buchholz
Clínica de Gastroenterología,
Universidad de Marburgo, Alemania
Duración: 28.10
Ver todos los seminarios web de investigación del cáncer
Pósteres de expresión de ARN del cáncer
Acceda a los pósteres científicos de las conferencias científicas más recientes con demostraciones de los nuevos resultados y las nuevas metodologías sobre los perfiles de expresión de ARN en el cáncer.
image
Gene expression of EdU proliferating cells using Ion Torrent™ sequencing made possible with improved click chemistry (La química clic mejorada hace posible la expresión génica de las células EdU proliferantes a través de la secuenciación con Ion Torrent™)
AACR 2013
image
Identification of Potential miRNA Biomarkers for Breast Cancer Using TaqMan® Pri-miRNA Assays (Identificación de posibles biomarcadores de miARN del cáncer de mama a través de ensayos TaqMan® y Pri-miARN)
AACR 2011
Ver todos los pósteres de investigación del cáncer
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.