Search Thermo Fisher Scientific
El cultivo de células en material de plástico plano da como resultado láminas de células bidimensionales artificiales. Las células normales del cuerpo humano se encuentran en un entorno tridimensional, completamente rodeado por otras células, membranas, capas fibrosas y proteínas de adhesión.
Nuestros productos Gibco®, incluidos matrices extracelulares, soportes y proteínas, proporcionan unos entornos relevantes de morfología y fisiología similares a las que se darían en vivo para obtener una biología celular más realista y mejores interacciones intercelulares.
Figura 1 (izquierda): Células H9 cultivadas en matriz lista para su uso cualificada para hESC Geltrex® y medio Essential™ 8, teñidas para la expresión de Tra-1-81.
|
---|
Los productos Geltrex® están libres del virus elevador de lactosa deshidrogenasa (LDEV) lo que los hace perfectos para todos los tipos de cultivos celulares e investigaciones en vivo con ratones. |
|
---|
La laminina es la glicoproteína principal |
|
---|
El colágeno es la proteína de la matriz extracelular más usada para el cultivo celular, puesto que facilita la fijación celular, el crecimiento, la diferenciación, la migración y la morfogénesis del tejido.
|
|
---|
Otras proteínas de la matriz extracelular populares Sistemas de cultivo celular 3D |
Protocolos | Enlaces relacionadosNOVEDAD Centro de asistencia para el cultivo celular Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para su flujo de trabajo de cultivo celular. |