Search Thermo Fisher Scientific
Los iBright Imaging Systems ofrecen hasta cinco modos de adquisición de imágenes para ayudar a sus aplicaciones. Recoja datos de forma eficaz y sencilla a partir de geles de proteínas, geles de ácido nucleico, Western blot por quimioluminiscencia, Western blot por fluorescencia, etc. Saque el máximo provecho de su inversión eligiendo libremente entre varias estrategias de detección para satisfacer sus necesidades en los experimentos.
Modo de adquisición de imágenes | ¿Qué tipo de señal se puede capturar? |
Gel de proteínas | Tinción colorimétrica de geles (p. ej., Coomassie, plata) y membranas (p. ej., Ponceau S, tinción reversible de proteínas Thermo Scientific Pierce), tinción fluorescente de geles (p. ej., tinción Invitrogen SYPRO Ruby) |
Gel de ácido nucleico | Bromuro de etidio y una variedad de tinciones de ácido nucleico fluorescentes (p. ej., tinciones Invitrogen SYBR) |
Blot quimioluminiscente | Quimioluminiscencia con todos los sustratos populares de HRP y AP (p. ej., sustratos Thermo Scientific SuperSignal e Invitrogen WesternBreeze) |
Blot fluorescente | Fluorescencia con el RGB popular (rango visible) y fluoróforos de infrarrojo cercano (p. ej., conjugados Invitrogen Alexa Fluor y Alexa Fluor Plus) |
Universal | Modo personalizado para muestras de imágenes que contienen varias señales, como quimioluminiscencia, fluorescencia, tinciones colorimétricas y/o imágenes visibles; la visualización de imágenes es similar al modo de blot fluorescente y permite asignar un color falso a cualquier muestra |
Con los cinco canales fluorescentes iBright FL1500 Imaging System, se puede crear una imagen con muchas opciones de fluoróforo diferentes. Es posible multiplexar hasta 4 canales, utilizando fluoróforos tanto en el rango fluorescente visible (RGB) como en el rango de infrarrojo cercano (NIR). En la tabla siguiente se muestran los canales de fluorescencia disponibles en los sistemas de adquisición de imágenes iBright y algunos ejemplos de fluoróforos que se pueden detectar en cada uno de ellos.
Canal de excitación | Rango de filtros (nm) | Canal de emisión | Rango de filtros (nm) |
EX1 | 455-485 | EM1 | 508-557 |
EX2 | 515-545 | EM2 | 568-617 |
EX3 | 608-632 | EM3 | 675-720 |
EX4 | 610-660 | EM4 | 710-730 |
EX5 | 745-765 | EM5 | 800-850 |
Canal de excitación | Canal de emisión | |
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor Plus 488 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Alexa Fluor 546 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Alexa Fluor 555, Alexa Fluor Plus 555 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Alexa Fluor 568 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Alexa Fluor 594 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 633 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 647, Alexa Fluor Plus 647 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 660 | 610-660 nm (EX4) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 680, Alexa Fluor Plus 680 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
Alexa Fluor 750 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
Alexa Fluor 790 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
Alexa Fluor Plus 800 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
Canal de excitación | Canal de emisión | |
DyLight 488 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
DyLight 549/550 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
DyLight 594 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
DyLight 633 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
DyLight 649/650 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
DyLight 680 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
DyLight 755 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
DyLight 800 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
Canal de excitación | Canal de emisión | |
Qdots 525 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Qdots 565 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 585 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 605 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 625 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 655 | 455-485 nm (EX1) | 675-720 nm (EM3) |
Qdots 705 | 455-485 nm (EX1) | 675-720 nm (EM3) |
Qdots 800 | 455-485 nm (EX1) | 810-850 nm (EM5) |
WesternDots 585 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
WesternDots 625 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
WesternDots 655 | 455-485 nm (EX1) | 675-720 nm (EM3) |
WesternDots 800 | 455-485 nm (EX1) | 800-850 nm (EM5) |
Colorantes y cianina tradicionales | Canal de excitación | Canal de emisión |
Fluoresceína/FITC | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Proteína verde fluorescente (GFP) | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Oregon Green | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Proteína roja fluorescente (RFP) | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Rodamina 123 | 455-485 nm (EX1) | 515-564 nm (EM1) |
Tetrametil rodamina (TRITC) | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Texas Red | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Cianina 2 (Cy2) | 455-485 nm (EX1) | 515-564 nm (EM1) |
Cianina 3 (Cy3) | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Cianina 5 (Cy5) | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Cianina 5.5 (Cy5.5) | 610-660 nm (EX4) | 710-750 nm (EM4) |
Cianina 7 (Cy7) | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
IRDye, StarBright | Canal de excitación | Canal de emisión |
IRDye 650 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
IRDye 680 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
IRDye 700 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
IRDye 800 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
StarBright Blue 520 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
StarBright Blue 700 | 455-485 nm (EX1) | 710-730 nm (EM4) |
Ejemplos de reactivos quimioluminiscentes que se pueden detectar con los sistemas de adquisición de imágenes iBright FL1500, iBright CL1500 e iBright CL750:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
| ||
|
| ||
Ejemplo de tinciones de gel de proteínas que se pueden detectar mediante los sistemas de adquisición de imágenes iBright FL1500, iBrightCL1500 e iBright CL750:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Tinciones Deep violeta |
|
|
|
Tinción Oriole fluorescente |
|
|
|
Tinción Flamingo fluorescente |
|
|
|
Ejemplos de colorantes y tinciones de ácidos nucleicos que se pueden detectar con los sistemas de adquisición de imágenes iBright FL1500, iBright CL1500 e iBright CL750:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
Bromuro de etidio |
|
|
|
Hoechst azul |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ejemplos de reactivos de etiquetado de colonias de bacterias y células de mamíferos que se pueden detectar con los sistemas de adquisición de imágenes iBright FL1500, iBright CL1500 e iBright CL750:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
GFP (mediante transiluminación) |
|
|
|
GFP (mediante epiiluminación) |
|
|
|
Cristal violeta (mediante transiluminación) |
|
|
|
Cristal violeta (mediante epiiluminación) |
|
|
|
Azul/blanco visible (β-galactosidasa/X-Gal/IPTG) |