Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific ofrece una amplia gama de accesorios de tubos de almacenamiento para aumentar la seguridad y optimizar la organización de sus muestras cuando se utilizan nuestros tubos. Los accesorios para tubos de almacenamiento de muestras se han diseñado para funcionar con nuestros tubos y brindar asistencia en el flujo de trabajo de su laboratorio.
Independientemente de si necesita proteger un tubo criogénico individual con Cryoflex o un tubo criogénico CryoCane cargado con CryoSleeve, nuestros accesorios de protección de tubos de almacenamiento protegen sus muestras en nitrógeno líquido o en fase de vapor durante la conservación criogénica y el envío.
En nuestra gama de tubos de almacenamiento de muestras puede encontrar varias opciones de tapones y puede solicitar el sistema de colocación de tapones que mejor se adapte a sus necesidades. Además, ofrecemos una gama de tapones y sellos que se pueden adquirir por separado para satisfacer sus necesidades específicas. Los tapones Matrix y Nunc están disponibles en una amplia gama de formatos y colores para satisfacer sus necesidades de almacenamiento manual o automatizado.
El almacenamiento criogénico es un entorno complejo que puede provocar que la escritura y las etiquetas se deterioren y se vuelvan ilegibles con el tiempo. Es importante utilizar rotuladores, etiquetas y bolígrafos compatibles con la criogenización para garantizar que siempre puede realizar un seguimiento y localizar sus valiosas muestras cuando las necesite. Etiquete los viales criogénicos que se van a conservar a -200 °C (-328 °F) con el juego de rotuladores permanentes Thermo Scientific Cryo y las etiquetas de tela de 25 x 50 mm, que se han diseñado específicamente para su uso a temperaturas ultrabajas sin que se encojan o se descascarillen.