Search Thermo Fisher Scientific
Los tubos de almacenamiento de muestras de Thermo Scientific se han desarrollado a través de una ingeniería potente, un diseño innovador, amplias pruebas de rendimiento y únicamente con los materiales de la más alta calidad. Entendemos lo valiosas que son sus muestras y trabajamos en colaboración con nuestros clientes y socios para desarrollar tubos de conservación de muestras que cumplan o superen sus expectativas más exigentes.
Para garantizar resultados reproducibles y la continuidad de la investigación y los procesos biomédicos, los científicos de hoy se enfrentan a la tarea de preservar células y organismos vivos con una viabilidad óptima y garantizar que los componentes subcelulares, como ácidos nucleicos y proteínas, no se modifiquen. Los tubos de almacenamiento criogénicos adecuados se han diseñado para satisfacer las demandas de temperatura del nitrógeno líquido. Estos tubos se producen con materiales rigurosamente probados y emplean tapones, sellos y sistemas de seguimiento integrados adecuados que pueden resistir los extremos de las condiciones criogénicas mientras protegen sus valiosas muestras. Para temperaturas inferiores a -100 °C, donde las tensiones mecánicas a baja temperatura son importantes, se necesitan recipientes de almacenamiento de muestras diseñados especialmente. En nuestra gama de tubos de almacenamiento de muestras hay un amplio abanico de productos específicamente diseñados para las necesidades más diversas en cuanto a la conservación de muestras.
Los tapones y los tubos con códigos de barras 2D Thermo Scientific se han diseñado teniendo en cuenta las temperaturas de su aplicación. Desde el almacenamiento de compuestos hasta la congelación de tejidos, ofrecemos tubos con características de resina específicas y estilos de tapones ideales para ayudarle con su trabajo. Los códigos 2D, lineales, permanentes y que puede leer una persona permiten una identificación y un seguimiento de muestras más sencillos, al tiempo que admiten temperaturas de almacenamiento desde la temperatura ambiente a los -196 °C.
Durante muchas décadas, los investigadores han confiado en la gama de tubos de almacenamiento Thermo Scientific para que la conservación de las muestras sea segura. El motivo es que nuestros productos se han diseñado, probado y fabricado prestando especial atención a la calidad. Para proteger sus valiosas muestras, seleccionamos únicamente polipropileno virgen de alta calidad y pureza para fabricar nuestros tubos de almacenamiento de muestras.
Pruebas | Tubos criogénicos estándar | Tubos criogénicos compatibles con la automatización | |
Línea de productos | Tubos criogénicos Nalgene y Nunc | Matrix | Tubos criogénicos Nunc Universal y Cryobank |
Nivel de esterilidad, SAL | 10-6 | 10-3 | 10-6 |
Sin ADNasa ni ARNasa* | Sí | Sí | Sí |
Sin ADN humano* | No se ha probado | Sí | No se ha probado |
Sin pirógenos y no citotóxicos* | Sí | Sí | Sí |
Garantía de códigos de barras que nunca se repiten | N/D | Sí | Sí |
Instalaciones de fabricación certificadas por cGMP y sistema de gestión de calidad | cGMP, ISO 9001 e ISO 13485 |
* Cumple con los límites de detección; consulte los certificados de producto para conocer los límites de las pruebas
El almacenamiento y la conservación criogénica a largo plazo requieren varios diseños de tubos y calidades de materiales y el factor más importante que se debe tener en cuenta es que el tipo de tapón de rosca (rosca interna o externa) y el sello hermético sean adecuados (junta tórica o junta integrada). Un sistema de cierre de tapón de rosca diseñado correctamente en un tubo es primordial para mantener correctamente la integridad de la muestra, especialmente durante varios ciclos de congelación/descongelación y colocación/retirada de los tapones. Nuestros tubos se han sometido a pruebas rigurosas para garantizar la integridad del sellado incluso en los entornos de uso más adversos.
La identificación y el seguimiento son componentes fundamentales del almacenamiento de muestras, lo que garantiza la seguridad de sus valiosas muestras a corto y largo plazo. Nuestra gama de tubos de almacenamiento de muestras ofrece una gran variedad de métodos de identificación, entre los que se incluyen etiquetas manuales (escritas), lineales en 1D con códigos de barras que pueden leer las personas y códigos de barras 2D que se pueden escanear. En función del tipo de tubo, estos métodos se pueden emplear en varias áreas del tubo (lateral e inferior) para obtener reproducibilidad y facilidad de uso en el flujo de trabajo correcto de procesamiento automático, manual o ambos.
Como ocurre con los tubos y los tapones, estos métodos de identificación de muestras se han desarrollado teniendo en cuenta las tensiones físicas de la conservación criogénica, y sobreviven a varios procesos de congelación y descongelación sin degradarse. Además, las herramientas de codificación por colores (como los tapones y los codificadores) le dan la ventaja de controlarlo todo con el primer vistazo para facilitar la organización de las muestras durante su conservación.
Nuestra gama de tubos de almacenamiento de muestras hace hincapié en la eficacia y la capacidad de ampliación en el procesamiento de muestras y el flujo de trabajo de conservación. La mayoría de nuestros productos se han diseñado para ser compatibles con procesos automatizados, como los sistemas de almacenamiento de gradillas, de colocación y retirada de tapones de tubos, de extracción de muestras y de seguimiento e identificación automatizados. Independientemente de la herramienta de automatización que utilice en estos momentos, puede tener la confianza de que nuestros tubos de conservación de muestras pueden adaptarse al crecimiento de su laboratorio y a las preocupaciones de eficacia que surjan en el futuro. Si actualmente emplea técnicas de automatización de almacenamiento en su flujo de trabajo, tenga la seguridad de que ofrecemos productos que se integrarán perfectamente en sus sistemas.