Search Thermo Fisher Scientific
Elija la configuración del sistema que se adapte a sus necesidades de rendimiento, tiempo de respuesta y presupuesto.
| Sistema Ion GeneStudio S5 | Sistema Ion GeneStudio S5 Plus | Sistema Ion GeneStudio S5 Prime |
Rendimiento máximo/día (tipo de chip) | 15 GB | 30 GB | 50 GB |
Tiempo total de secuenciación y análisis al máximo rendimiento | 19 h (chip Ion 540) | 10 h (chip Ion 540) | 6,5 h (chip Ion 540) |
Chips compatibles | Chips Ion 510, 520, 530 y 540 | Chips Ion 510, 520, 530, 540 y 550 |
Flexibilidad en el rendimiento y el flujo de trabajo para una gran gama de aplicaciones de NGS.
Tipo de chip |
Número de lecturas |
Longitud de lectura (rendimiento) † | Sistema Ion GeneStudio S5 | Sistema Ion GeneStudio S5 Plus | Sistema Ion GeneStudio S5 Prime |
Tiempo de procesamiento (secuenciación* y análisis) | |||||
Chip Ion 510 | 2-3 M | 200 pb (0,3-0,5 GB) | 4,5 h | 3 h | 3 h |
400 pb (0,6-1 GB) | 10,5 h | 5 h | 5 h | ||
Chip Ion 520 | 4-6 M | 200 pb (0,6-1 GB) | 7,5 h | 3,5 h | 3 h |
400 pb (1,2-2 GB) | 12 h | 5,5 h | 5,5 h | ||
3-4 M | 600 pb (0,5-1,5 GB) | 12 h | 5,5 h | 5,5 h | |
Chip Ion 530 |
15-20 M | 200 pb (3-4 GB) | 10,5 h | 5 h | 4 h |
400 pb | 21,5 h | 8 h | 6,5 h | ||
9-12 M | 600 pb (1,5-4,5 GB) | 21 h | 8 h | 7 h | |
Chip Ion 540 | 60-80 M | 200 pb (10-15 GB) | 19 h | 10 h | 6,5 h |
200 pb (20-30 GB) 2 secuenciaciones en 1 día | N/A | 20 h | 10 h** | ||
Chip Ion 550 | 100-130 M | 200 pb (20-25 GB) | N/A | 11,5 h | 8,5 h |
200 pb (40-50 GB) 2 secuenciaciones en 1 día | N/A | N/A | 12 h** |
† Rendimiento esperado con un >99 % de exactitud alineada/medida. El rendimiento depende de la longitud de la lectura y de la aplicación.
* Los tiempos de la secuenciación oscilan entre 2,5 y 4 horas.
** El análisis de la primera secuenciación se realiza simultáneamente con la segunda secuenciación.
Ejemplo de nuestros paneles y aplicaciones más populares | Descripción del panel | Número de muestras por secuenciación* | ||||
Chip Ion 510 | Chip Ion 520 | Chip Ion 530 | Chip Ion 540 | Chip Ion 550 | ||
Investigación en Cáncer | ||||||
Identificación de SNV hotspots asociados a cáncer partiendo de 10 ng de ADN obtenido de FFPE | 4 | 8 | 26 | 84 | NA | |
Identificación de SNVs, indeles, CNVs y fusiones génicas relevantes en tumores sólidos en 52 genes | 4 | 8 | 26 | NA | NA | |
Hace posible el descubrimiento de biomarcadores como SNVs e indeles y secuenciación completa de 161 genes | NA | NA | NA | 8 | 16 | |
Detección de mutaciones somáticas raras en genes relevantes en cáncer de pulmón de células no pequeñas | NA | NA | 8 | 32 | ~60-64 | |
Detección de mutaciones somáticas raras en genes de múltiples tipos de cáncer | NA | NA | 1 | 4 | 7-8 | |
Análisis de la función de los genes implicados en las vías de respuesta inmunitaria | NA | 4 | 8 | NA | NA | |
Expresión génica | ||||||
Investigación de los niveles de expresión génica global | NA | NA | 2 | 8 | 16 | |
Investigación de los niveles de expresión génica global | NA | NA | 2 | 8 | 16 | |
Investigación de enfermedades hereditarias | ||||||
Descubrimiento de mutaciones raras del exoma completo | NA | NA | NA | 2 | 4 | |
Investigación de variantes conocidas asociadas al metabolismo de fármacos | 48 | 96 | 384 | 384 | NA | |
Identificación de variantes en genes asociados a enfermedades hereditarias | Hasta 384 (varía según el número de genes del panel) | |||||
Investigación en salud reproductiva | ||||||
Identificación aneuploidías en el ADN de muestras de embriones | 16 | 24 | 96 | NA | NA | |
Investigación en enfermedades infecciosas | ||||||
Identificación de variantes asociadas a la resistencia antimicrobiana de Mycobacterium tuberculosis (TB) | 48 | 84 | 272 | 384 | NA | |
Panel Ion AmpliSeq Ebola Research | Identificación de la presencia del virus del Ébola | 48 | 84 | 272 | 384 | NA |
Identificación de bacterias en muestras mixtas | 24 | 48 | 192 | NA | NA | |
* El número de muestras por secuenciación/chip sirve de guía, y el número real de muestras procesadas dependerá de sus necesidades de número de lecturas y profundidad de cobertura. Es importante señalar que, a medida que aumenta el número de bibliotecas por chip, resulta más difícil equilibrar las lecturas entre bibliotecas. Además, las bibliotecas de tejido FFPE tienden a producir resultados más variables. Se sugiere combinar menos bibliotecas al principio y determinar los límites reales empíricamente. |