Search Thermo Fisher Scientific
Los sistemas Ion GeneStudio S5, combinados con el sistema automatizado de preparación de templado y librerías Ion Chef, ofrecen un flujo de trabajo de secuenciación de nueva generación (NGS) optimizado para la secuenciación dirigida con flexibilidad y escalabilidad.
Los modelos S5, S5 Plus y S5 Prime ofrecen diferentes velocidades de secuenciación para satisfacer las necesidades de su laboratorio.
Por ejemplo, cuando se utiliza un chip 540, el tiempo de secuenciación y análisis en el S5 es de 19 h; en el S5 Plus, de 10 h; y en S5 Prime, de 6,5 h.
¿Cómo puede un solo instrumento adaptarse fácilmente a múltiples aplicaciones, rendimientos y salidas de datos? La respuesta está en el chip.
Los chips de secuenciación Ion Torrent ayudan a agilizar el flujo de trabajo, mientras que ofrecen flexibilidad para una amplia variedad de aplicaciones de investigación. Primero, considere el número de muestras que necesita analizar y el rendimiento óptimo para su aplicación. A continuación, seleccione un chip de secuenciación que se adapte a sus necesidades de rendimiento o aplicación (van de 2 a 130 millones de lecturas por secuenciación).
Esta versatilidad le permite implementar proyectos tanto a pequeña como a gran escala sin necesidad de cambiar de plataforma.
Explore la amplia gama de aplicaciones compatibles con los sistemas de NGS Ion Torrent.
Permitiendo el análisis mediante NGS y el descubrimiento de múltiples tipos de biomarcadores (fusiones, inserciones/deleciones (indels), variantes de un solo nucleótido y variaciones en el número de copias), los ensayos Oncomine son parte de un flujo de trabajo integral que incluye secuenciación simple y escalable, con bioinformática optimizada y generación de reportes - diseñado para la investigación del cáncer.
Las soluciones de NGS Ion Torrent ofrecen información científica importante para decisiones reproductivas futuras.
Descubra la diversidad microbiana, estudie los brotes de patógenos e identifique mutaciones que puedan estar asociadas con resistencia a los antibióticos. Aproveche el incremento en rendimiento, mayor precisión y lecturas más largas, para producir una secuenciación rápida y precisa de microbios con un flujo de trabajo que incluye una preparación de muestras más eficiente y un análisis de datos sencillo, escalable y optimizado.
Nuestras soluciones completas de NGS son especialmente adecuadas para la investigación destinada a comprender cómo la combinación de la genética y el entorno influye en el desarrollo de enfermedades complejas, como los trastornos autoinmunes o las enfermedades neurodegenerativas, entre otras.
Adoptar la NGS dirigida para el análisis de ADN forense y fenotipado en su laboratorio es más sencillo que nunca cuando se combinan los sistemas Ion Chef y Ion GeneStudio S5, con la preparación optimizada de bibliotecas Precision ID, los kits de preparación de templado y secuenciación y los paneles forenses relevantes.
Descubra características que impulsen las decisiones de mejora genética y ayuden a abordar los desafíos de alimentar a una población mundial en crecimiento. Nuestros instrumentos, reactivos y soluciones para aplicaciones de genotipado de plantas y animales hacen posible una NGS sencilla, escalable y asequible que puede ayudarle a impulsar importantes innovaciones agrícolas.
¿No encuentra la aplicación que necesita en la lista? El Ion AmpliSeq Designer es una herramienta en línea para el diseño de iniciadores, que permite crear paneles personalizados para la secuenciación de nueva generación Ion Torrent. Los investigadores que estudian los trastornos de línea germinal, pueden utilizar esta herramienta para crear paneles Ion AmpliSeq bajo pedido, a partir de un catálogo de genes previamente probados, y recibirlos en número de reacciones más pequeños, de modo que puedan repetir el diseño del panel con eficiencia y comodidad.
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.